溶剂中心
正己烷
无论您需要HPLC级正己烷、ACS级正己烷、无水正己烷还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。
 选择溶剂
正己烷物理性质
别名 己烷 注册号 1730733
分子式 CH3(CH2)4CH3 EG/EC 号 2037776
分子量 86.18 MDL 号 MFCD00009520
CAS 号 110-54-3 蒸气压 132 mm Hg (20°C)
浓度 0.659 g/mL at 25ºC 介电常数 1.89 at 20ºC
沸点 69ºC UV 阈值 210 nm
熔点 -95ºC 折射率 1.375 at 20ºC
闪点 -23.3ºC 蒸气密度 3 (vs. air)
粘度(cP) 0.300 at 25ºC 危险声明 H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
RIDADR UN 1208 3/PG 2 防范说明 P201-P210-P273-P301 + P310-P308 + P313-P331
警示词 危险
正己烷同分异构体混合物物理性质
别名 Hexanes 注册号 1730733
分子式 C6H14 EG/EC 号 2035234
分子量 86.18 MDL 号 MFCD00009520
浓度 0.672 g/mL at 25ºC 介电常数 1.89 at 20ºC
沸点 68-70ºC UV 阈值 195 nm
熔点 -95ºC 折射率 1.379 at 20ºC
闪点 -22.7ºC 蒸气密度 3 (vs. air)
粘度(cP) 0.286 at 25ºC 危险声明 H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
正己烷混合/不可混合表
返回溶剂中心