压力-温度诺模交互式工具
Slider A is currently locked as the pivot. Slider B is currently locked as the pivot. Slider C is currently locked as the pivot.
A
Observed Boiling Point at Pressure "P" (mmHg)
B
Boiling Point Corrected
at 1 atm (760 mmHg)
C
Pressure "P" (mmHg)
1 atm = 760 mmHg
在设定的真空度下找到沸点
图B - 输入已知沸点(或滑动滑块),并单击锁定。
图C - 选择工作压力(Torr或mmHg),并单击锁定。
在@760 mm下找到校正沸点
图A - 输入观察到的沸点(或滑动滑块),并单击锁定。
图C - 选择工作压力(Torr或mmHg),并单击锁定。
压力-温度工具是Clausius-Clapeyron方程的一个应用,它假定汽化热在整个压力范围内是一个常数。 在Antoine方程中,每种液体对应一个经验数据,避过了这一假设。交互式控制简化了计算,可以帮助您提高蒸馏或蒸发要求的效率。