溶剂稳定剂系统
某些溶剂会随着时间的推移而降解,需要特殊的处理和储存方式。此外,某些降解过程的产物如果达到足够高的水平,就会带来潜在的安全风险。对于这些类型的材料,需加入少量稳定化学品以减缓或阻止材料降解。
了解材料在使用中的稳定性非常重要,如果不清楚,请咨询Sigma-Aldrich技术支持产品安全中心&SDS搜索。下面是四种最常见的不稳定溶剂稳定剂系统基本总结。
醚类
有机过氧化物通过热、光和氧的催化在醚中形成。除了由于其高反应性而可能干扰特定方法外,醚过氧化物还具有高度不稳定性,并且在浓度高于100ppm时存在潜在的爆炸危险。较低浓度的这些过氧化物在加热和/或蒸发浓缩过程中也可能存在安全隐患。
乙醚
乙醚常用的稳定剂系统是丁基化羟基甲苯(BHT),通常在低ppm浓度下加入到乙醚中。这种化合物可清除过氧化氢形成的自由基,是过氧化氢形成的有效抑制剂。BHT与要求高光学纯度的方法不兼容,因为这种分子的芳香族官能团具有很强的紫外吸收能力。
乙醇是另一种常见的稳定剂,可在比BHT更高的浓度(1-2%)下添加。由于这种相对较高的稳定剂浓度,乙醇的存在显著增加了材料极性,并可能影响某些应用。Sigma-Aldrich公司可提供含BHT,乙醇和BHT/乙醇稳定剂系统的乙醚。
四氢呋喃(THF)
THF是另一种常见乙醚溶剂,与乙醚一样,在储存时会形成有机过氧化物。BHT通常用作THF中的稳定剂,浓度为100-300 ppm。与乙醚一样,经BHT稳定的THF在利用UV检测的方法中几乎没有用处,因为这种添加剂可引起高本底放射水平。
氯化溶剂
氯化溶剂会随着时间的推移而降解,其机制与醚类一样,由光、热和氧催化。氯化溶剂的降解产物包括光气和盐酸,在高浓度时存在安全隐患。
氯仿
氯仿不稳定,与多种稳定剂合用可提高产品保质期。Sigma-Aldrich可提供经乙醇和戊烯稳定的氯仿。与乙醚一样,乙醇必须以相对较高的浓度(~1%)加入到氯仿中才能起效。这将增加溶剂的极性,并可能影响某些应用。在氯仿中加入亚甲基(2-甲基,2-丁烷)可清除氯仿分解产生的氯化物等自由基。该化合物的有效浓度约为100 ppm。
二氯甲烷
虽然比氯仿更稳定,但二氯甲烷也会随着时间的推移而降解,需要稳定剂。环己烷、环己烯或戊烯等烷烃通常被用作防腐剂,其浓度通常为100ppm。
由于二氯甲烷在环境实验室中作为溶剂较为普及,应该注意的是,随着时间的推移,烷烃稳定剂会产生氯化副产物,可能会干扰一些GC分析。在环己烯的情况下尤其如此,因为这些副产物的沸点相对较高,而且会远离溶剂前缘,可能干扰到目标分析物。
我们的技术服务团队将很乐意为您解答特定产品的问题!
返回页首