溶剂中心
甲醇
无论您需要HPLC级甲醇、ACS级甲醇、无水氯仿还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的甲醇一定能满足您的需求。
 选择溶剂
甲醇物理性质
别名 甲基醇 注册号 1098229
分子式 CH3OH EG/EC 号 2006596
分子量 32.04 MDL 号 MFCD00004595
CAS 号 67-56-1 蒸气压 410 mm Hg (50ºC)
97.68 mm Hg (20ºC)
浓度 0.791 g/mL at 25ºC 介电常数 33.00 at 20ºC
沸点 64.7ºC 偶极矩 1.700
熔点 -98ºC UV 阈值 210 nm
闪点 11.1ºC 折射率 1.329 at 20ºC
粘度(cP) 0.544 at 25ºC 蒸气密度 1.11 (vs. air)
RIDADR UN 1230 3/PG 2 危险说明 H225-H301-H311-H331-H370
警示词 危险 防范说明 P210-P260-P280-P301 + P310-P311
GHS02, GHS06, GHS08
甲醇混合/不可混合表
返回溶剂中心