溶剂中心
半散装包装与分配器
Sigma-Aldrich对于不适用瓶装的应用提供了多种包装选择。随着溶剂量的增加,安全和适宜的分配方式显得至关重要。
查看可选的我们的 半散装溶剂包装选项, 桶配件, 和Aldrich VerSA-Flow™ 分配器.
碳钢柔性喷口罐
带NPT螺纹的碳钢罐
VerSA-Flow™
NOWPak® 容器
碳钢柔性喷口罐
查看柔性喷口罐可选产品
坚实的碳钢设计和便利的内置喷口,易于分配。非常适合我们的许多ACS,试剂和组织级溶剂。
  • 20升容量
  • 聚乙烯柔性喷口
  • 联合国和美国运输部批准的UN1A1 / X1.4 / 250
  • 高36.35厘米,直径27.94厘米
分配方式
倾注 - 配备内置整体式自排气聚乙烯喷口,易于倾注。
泵送
柔性喷口泵 (Z557803)
这种里克泵可用于分配溶剂和非腐蚀性液体。自排气设计无需排气口。此泵包含一个塑料柔性喷口安装帽和一个用于安装到西格玛安德里奇20升 柔性喷口罐的稳定金属带。每泵一次分配〜100毫升。
碳钢泵 (Z555363)
高品质,FM认证,带有接地线和夹钳的泵,可以安全地分配溶剂和非腐蚀性液体。此泵包含一套盖帽适配器,用于安装到包括西格玛安德里奇20升柔性喷口罐在内的多种罐。 每泵一次分配〜100毫升。
返回顶部
带NPT螺纹的碳钢罐
查看NPT螺纹罐可选产品
固体碳钢设计结合2英寸and ¾ 英寸 NPT螺纹,用于分配我们的ACS,试剂和组织级溶剂。
  • 20升容量
  • 联合国和美国运输部批准的UN1A1 / X1.4 / 250
  • 高36.35厘米x 直径27.94厘米
分配方式
倾注
泵和NPT转接头 (Z557757)
带螺纹的2英寸NPT聚丙烯适配器可以直接从容器倾注溶剂。配有O型圈盖,不用时可紧密封闭。请参阅 AL-222 安装说明。
喷口 (Z511870)
罐的2英寸NPT开口处为低密度聚乙烯喷口
龙头
黄铜龙头(Z160482)自动关闭,FM认证,适合3/4英寸NPT螺纹
自排气PP龙头 (Z168149) 适合3/4英寸NPT螺纹
VerSA-Flow 按压器 (Z529060)
依靠简单又方便的泵送为容器内的连续流动加压。
  • PTFE溶剂收集管和开/关轴颈
  • HDPE主体和带PTFE刮水器的活塞
柔性喷口泵 (Z557803)
这种里克泵用于分配溶剂和非腐蚀性液体。自排气设计无需排气口。 每泵一次分配〜100毫升。与柔性喷口 NPT适配器 (Z557811)配合使用可密封。
碳钢泵(Z555363)
高品质,FM认证,带有接地线和夹钳的泵,可以安全地分配溶剂和非腐蚀性液体。碳钢泵适配器 (Z562254)与西格玛安德里奇20升NPT罐配合使用时需要2英寸塞子(FM认证)。每泵一次 分配〜100毫升。
压力传递
VerSA-Flow经济型压力输送盖帽 (Z529028)
带有两个管道端口的坚实的PBT机主体。
  • 压力为4psi时,流量〜1L / min。
  • 包含10英尺x1.4英寸的O.D. FEP™管材
  • 在压力<5psi以下使用
VerSA-Flow低流量压力输送盖帽 (Z545732)
更换容器时,无需拆卸溶剂和气体内衬即可拆下两件式PBT盖帽。
  • 压力为4psi时,流量〜1L / min。
  • 四个1/4英寸NPT带螺纹孔的插孔可连接溶剂管线,液位指示器,排气管线或喷射/输送管组件。
  • 当压力过大(最大5 psi)时,内置减压阀自动排气。
  • 包含10英尺x1.4英寸的O.D. FEP™管材
VerSA-Flow高流量压力输送盖帽(Z545791)
更换容器时,无需断开溶剂和气体管路,两件式PBT盖帽即可取下。
  • 流量:在4 psi时约5至6 升 / 分钟i
  • 当压力过大(最大10 psi)时,内置减压阀会自动排气
  • 包含8英尺x 3/8英寸I.D.FEP
  • PTFE开/关轴颈
请参阅 AL-210 关于所有VerSA-Flow的说明,安装和其他分配需求选项。
配件
插头扳手(Z219290)
无火花青铜合金。适合大多数的塞子样式。
柔性键合线 (Z197866)
防止转移易燃液体时产生静电火花。长3英尺并带2个铜质鳄鱼夹。
返回顶部
VerSA-Flow™
VerSA-Flow™容器
查看可选的VerSA-Flow容器产品
这种金属外壳的18升 HDPE内衬可用于我们的许多ACS,试剂级和流动相溶剂混合物。配置简单可用于HPLC分析。
  • 双遏制设计便于安全运输和存储
  • 全部可回收
  • 清空时可以保留废溶剂
  • 联合国和美国运输部批准的UN1A2 / X50 / S
  • 2英寸拱璧螺纹
  • 高41.28厘米x 直径29.85厘米
  分配方式
VerSA-Flow 攻丝机 (Z529060)
依靠简单又方便的泵送为容器内的连续流动加压。
  • PTFE 溶剂收集管和开/关轴颈
  • HDPE 主体和带PTFE刮水器的活塞
  • 需要 (Z529036) 拱璧适配器
压力传递
VerSA-Flow 经济型压力输送盖帽 (Z529028)
带有两个管道端口的坚实的PBT机主体。
  • 当压力为4psi时,流量〜1L / min。
  • 包含10英尺x1.4英寸的O.D. FEP™管材。
  • 在压力<5psi以下使用。
  • 需要 (Z529036) 拱璧适配器
VerSA-Flow 低流量压力输送盖帽 (Z543810)
更换容器时,无需拆卸溶剂和气体管线,两件式PBT盖可以拆下。
  • 当压力为4psi时,流量〜1L / min。
  • 四个1/4英寸NPT带螺纹孔的插孔可连接溶剂管线,液位指示器,排气管线或喷射/输送管组件。
  • 当压力过大(最大5 psi)时,内置减压阀自动排气。
  • 包含10英尺x1.4英寸的O.D. FEP™管材
低流量压力输送帽配件
请参阅 AL-210 AL-210关于所有VerSA-Flow的说明,安装和其他分配需求选项。
HPLC 管配件(Z543853)
使用压缩配件直接连接到您的HPLC仪器的1/8英寸管。
液位指示器(Z543780)
316不锈钢,不同颜色指的示线用于目测容器内的溶剂水平。
喷雾/溶剂输送组件(Z543829)
2微米不锈钢过滤器,1/8英寸PFA管。
带锁环的单孔金属盖(Z553190)
在分配过程中可在VerSA-Flow容器上使用牢固的锁盖。
VerSA-Flow 高流量压力输送盖帽(Z553182)
更换容器时,无需断开溶剂和气体管路,两件式PBT盖帽即可取下。
  • 流量:在4 psi时约5至6 升/ 分钟
  • 当压力过大(最大10 psi)时,内置减压阀会自动排气
  • 包含8英尺x 3/8英寸I.D.FEP
  • PTFE 开/关轴颈
返回顶部
NOWPak® 容器
NOWPak Container Image
查看可选的 NOWPak® 容器产品
10升和20升容器均采用预清洁惰性PFA内衬,几乎可与所有高纯度溶剂兼容。 NOWPak容器具有坚固的高密度聚乙烯包装,在运输,储存和处理过程中提供二次溶剂遏制。
  • 辅助溶剂遏制设计
  • 全部可回收
瓶/包装规格
容量 瓶尺寸
(H x D) cm
封闭 包装 包装尺寸
(L x W x H) cm
UN/DOT 评分
10L 33.24 x 22.95 63 mm 2 x 10L 48.26 x 25.40 x 37.47 4G/X42.8/S
20L 41.43 x 30.48 63 mm N/A N/A 1H1/Y1.9/100
  分配方式
1/4英寸管ND-LD-00的盖帽连接器(Z560073)
与泵或真空分配器联用时可以对密封溶剂分配。
  • 1/4 英寸管弯头接头
  • 可拆卸的FEP汲管
  • 40微米不锈钢滤杯
  • PTFE, FEP, PFA 浸润材料
英寸管ND-LD-14的盖帽连接器(Z560081)
适用于不需要溶剂喷射的HPCL仪器。
  • 1/8英寸管弯头接头
  • 可拆卸的FEP汲管
  • 40微米不锈钢滤杯
  • PTFE, FEP, PFA 浸润材料
压力传递
压力分配器连接器ND-LD-18(Z560103)
专为封闭系统内利用压力转移溶剂而设计。
  • 1/4 英寸管弯头接头
  • 额定压力的蓝色气体管线
  • 10psi泄压阀
  • 可拆卸的FEP汲管<
  • 微米不锈钢滤杯
  • PTFE, FEP, PFA浸润材料
返回顶部
查看可选的桶产品
Sigma-Aldrich一小部分高等级试剂,ACS溶剂包装在HPDE内衬和碳钢桶中。
如果您正在寻找桶装的其他试剂,请通过labessentials@sial.com与我们联系。
桶说明书
  桶内衬 尺寸(HxD)厘米 封闭 UN/DOT 评分
50L 复合 HDPE 66.68 x 36.83 2" NPT UN6HA1/Y2.0/150
50L 闭头 碳钢l 55.25 x 46.99 2" & 3/4" NPT UN1A1/X1.2/300
200L 复合 HDPE 92.08 x 62.23 2" NPT UN6HA1/Y1.2/150
200L 闭头 碳钢 88.27 x 58.42 2" & 3/4" NPT UN1A1/X1.5/300
分配方式
重型泵(Z200506)
高品质,316不锈钢结构,采用PTFE隔膜。适合50升和200L桶的2英寸塞子。每泵一次分配〜16盎司。
压力传递
VerSA-Flow 经济型压力输送盖帽 (Z529028)
带有两个管道端口的坚实的PBT机主体。
  • 当压力为4psi时,流量〜1升/ 分钟。
  • 包含10英尺x1.4英寸的O.D. FEP™管材
  • 在压力<5psi以下使用。
VerSA-Flow 低流量压力输送盖帽 (Z545732)
更换容器时,无需拆卸溶剂和气体管线,两件式PBT盖帽即可拆下。
  • 当压力为4psi时,流量〜1升/ 分钟。
  • 四个1/4英寸NPT带螺纹孔的插孔可连接溶剂管线,液位指示器,排气管线或喷射/输送管组件。
  • 当压力过大(最大5 psi)时,内置减压阀自动排气。
  • 包含10英尺x1.4英寸的O.D. FEP™管材。
VerSA-Flow高流量压力输送盖帽(Z545791)
更换容器时,无需断开溶剂和气体管路,两件式PBT盖帽即可取下。
  • 流量:在压力4 psi时约5至6升 / 分钟
  • 当压力过大(最大10 psi)时,内置减压阀会自动排气
  • 包含8英尺x 3/8英寸I.D.FEP
  • PTFE 开/关轴颈
请参阅 AL-210 关于所有VerSA-Flow的说明,安装和其他分配需求选项。
配件
桶水平仪 (Z202096)
用于测量水平位置桶排出的容液。适合3/4英寸NPT塞子开口,采用镀金钢制外壳,镶有黄铜配件。Buna-N®密封件。需要安装3/4“NPT安全桶龙头。
黄铜龙头 (Z160482)
自动关闭,FM认证,适合3/4英寸NPT螺纹
双向桶排气口 (Z197750)
当内部压力达到5psi时自动泄压阀打开。自动真空减压,允许通过标准3/4 英寸龙头的4pgm流量。带钢轮缘的HDPE。
返回顶部