溶剂中心
Aldrich Sure/Seal™
新型Aldrich Sure/Seal 系统
作为空气敏感化学领域的领导者,Sure/Seal system为研究市场服务提供了有史以来涵盖范围最广的无水溶剂和空气敏感试剂。在二十世纪七十年代后期,Aldrich开发了Sure / Seal瓶,用于保护我们不断扩增的空气敏感试剂不受氧气和湿气的影响。 Aldrich的Sure / Seal不仅能够保证产品的完整性,而且还使得人们在使用这些产品时更加方便。不单钳口盖可以确保气密密封,而且衬垫还拥有更大的再密封性,可进一步改善Aldrich Sure / Seal系统。
新钳口盖设计
  • 穿刺区域扩大了4倍可以增加穿刺次数
  • 钳口盖通过为您提供气密系统来帮助您保持产品质量
新Aldrich
Sure/Seal类型
旧类型
新旋塞类型
  • 在最大程度上提高其与瓶子的表面积,保护其不受湿气和氧气的影响
  • 比竞争品牌厚50%以上
新弹性组分
  • 提供卓越的再密封性能
  • 二次树脂层确保耐化学品性
  • 在防潮方面胜过竞争对手的密封方案
Aldrich Sure/Seal 测试结果
为了说明我们的新型Sure / Seal系统的有效性,我们对另一家供应商(竞争对手A)进行了评估,以了解在重复穿刺后,两种产品在氧气传输(OTR)、吸湿性和衬垫完整性测试中各自的表现如何。
未穿刺
穿刺4次
氧气透过率测试
测量在一段时间内渗入瓶中的O2 量。该测试展示了瓶盖和衬垫随着时间的推移保持气密密封的能力。
Oxygen Transmission Rate Comparison
以每平方40磅的扭矩旋紧顶盖,用18g针将衬垫刺破四次。
OTR测试表明,新Sigma-Aldrich Sure / Seal系统比“竞争对手A”更适合保护产品质量。
返回顶部
 水分分析
测试结果(KF)
卡尔费休采用库仑滴定法测量吸湿率。为了确定衬垫的密封和封闭设计的有效性,我们使用干燥的18g针头进行为期五周的研究,在整个测试周期中,每周从100mL瓶中收集三次样品,每个衬垫每周穿刺4次(总共5周),合计每个衬垫穿刺20次。在每个阶段时,通过用40英寸/磅的力扭转盖子来固定顶盖。
测试结果(KF
其他测试溶剂
测试溶剂 每周平均水气增加量(5周)
Aldrich Sure/Seal 竞争对手A
氯仿 ~ 1.1 ppm ~ ~11.6 ppm
二氯甲烷 ~ 2.2 ppm ~ 14.5 ppm
1,4-二恶烷 ~ 4.2 ppm ~ 36.4 ppm
正己烷 * 变化<1 ppm 变化<1 ppm 
吡啶 ~ 5.4ppm ~45.3 ppm
甲苯 ~ 1.7 ppm ~ 7.3ppm
*测试差异内几乎没有发生变化。其中,我们从连续测试值中减去了初始含水量,以按照时间的推移对水的浓度进行标准化。
综合测试证实,新的Sure / Seal即使在多次穿刺后也能保持低吸水性,因而胜过市场上的其他产品。
返回顶部
 线性完整性
在使用空气敏感溶剂和试剂时,衬垫不仅要密封以保持产品质量,而且还要在重复穿刺后不变形。
甲苯测试 - 5周(20次穿刺)
竞争对手A
新 Aldrich Sure/Seal
正己烷测试
新样本
穿刺0次
第2周
穿刺8次
第4周
穿刺16次
第6周
穿刺24次
竞争对手A
新Aldrich Sure/Seal
以上照片说明了干燥18g针重复性穿刺(每周4次)所带来的影响
Sigma-Aldrich公司的新衬垫结构不会轻易向上膨胀,也没有弯曲倾向。同时,竞争者A的衬垫在甲苯和正己烷样品的重复性穿刺测试中都出现了严重损坏(不过在正己烷中未观察到明显的水增多)。
返回顶部
要查看完整的产品列表,请访问我们的Sure/Seal™ 瓶 页面。
返回顶部