溶剂中心
四氢呋喃
无论您需要HPLC级四氢呋喃、ACS级四氢呋喃、无水四氢呋喃还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的四氢呋喃一定能满足您的需求。
 选择溶剂
四氢呋喃物理性质
别名 THF 注册号 102391
分子式 C4H8O EG/EC 号 2037268
分子量 72.11 MDL 号 MFCD00005356
CAS 号 109-99-9 蒸气压 143 mm Hg (20°C)
浓度 0. 889 g/mL at 25ºC 介电常数 7.52 at 22ºC
沸点 65-67ºC 偶极矩 1.750
熔点 -108ºC UV 阈值 220 nm
闪点 -17.2ºC 折射率 1.407 at 20ºC
粘度(cP) 0.456 at 25ºC 蒸气密度 2.5 (vs. air)
RIDADR UN 2056 3/PG 2 危险声明 H225-H319-H335-H351
警示词 危险 防范说明 P210-P261-P281-P305 + P351 + P338
GHS02, GHS07, GHS08
四氢呋喃混合/不可混合表
返回溶剂中心