溶剂中心
甲苯
无论您需要HPLC级甲苯、ACS级甲苯、无水甲苯还是其他Sigma-Aldrich牌号产品,我们均可为您的应用提供现货产品。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的甲苯一定能满足您的需求。
 选择溶剂
甲苯物理性质
别名 甲基苯 注册号 635760
分子式 C6H5CH3 EG/EC 号 2036259
分子量 92.14 MDL 号 MFCD00008512
CAS 号 108-88-3 蒸气压 22 mm Hg (20°C)
浓度 0. 865 g/mL at 25ºC 介电常数 2.38 at 23ºC
沸点 110-111ºC 偶极矩 0.375
熔点 -93ºC UV 阈值 286 nm
闪点 4.4ºC 折射率 1.496 at 20ºC
粘度(cP) 0.560 at 25ºC 蒸气密度 3.2 (vs. air)
RIDADR UN 1294 3/PG 2 危险声明 H225-H304-H315-H336-H361d-H373
警示词 危险 防范说明 P210-P261-P281-P301 + P310-P331
GHS02, GHS07, GHS08
甲苯混合/不可混合表
返回溶剂中心