溶剂中心
无论您是需要LC-MS级水,HPLC级水或者ACS 级水,我们都有合适的货品供您使用。作为顶尖的高纯度,研究级溶剂供应商,我们的溶剂级水一定能满足您的需求。
 选择溶剂
溶剂水物理性质
分子式 H2O 注册号 2050024
分子量 18.02 EG/EC 号 2317912
CAS 号 7732-18-5 MDL 号 MFCD00011332
密度 1.000 g/mL at 3.98 °C 介质常数 80.10 at 20°C
沸点 100°C 偶极矩 1.82
熔点 0.0°C UV 阈值 191 nm
粘度(cP)  1.000 at 20°C 反射指数 1.340 at 20°C