化学品 - 技术文库
注射器针头直径表
如您需要查询针头和注射器的全部产品线, 点击此处.
  公称   公称    
针头
直径
OD (in) OD (mm) OD 范围 (in) ID (in) ID (mm) ID 范围 (in) 壁 (in)
6 0.203 5.16 0.2020 - 0.2040 0.173 4.39 0.1700 - 0.1760 0.015
6.5 0.188 4.78 0.1870 - 0.1890 0.168 4.27 0.1650 - 0.1710 0.01
7 0.18 4.57 0.1790 - 0.1810 0.15 3.81 0.1470 - 0.1530 0.015
7.5 0.172 4.37 0.1710 - 0.1730 0.15 3.81 0.1470 - 0.1530 0.011
8 0.165 4.19 0.1640 - 0.1660 0.135 3.43 0.1320 - 0.1380 0.015
8.5 0.156 3.96 0.1550 - 0.1570 0.136 3.45 0.1330 - 0.1390 0.01
9 0.148 3.76 0.1470 - 0.1490 0.118 3 0.1150 - 0.1210 0.015
9.5 0.141 3.58 0.1400 - 0.1420 0.119 3.02 0.1170 - 0.1210 0.011
10 0.134 3.4 0.1330 - 0.1350 0.106 2.69 0.1040 - 0.1080 0.014
10.5 0.126 3.2 0.1250 - 0.1270 0.106 2.69 0.1040 - 0.1080 0.01
11 0.12 3.05 0.1190 - 0.1210 0.094 2.39 0.0920 - 0.0960 0.013
11.5 0.115 2.92 0.1140 - 0.1160 0.0945 2.4 0.0930 - 0.0960 0.01
12 0.109 2.77 0.1080 - 0.1100 0.085 2.16 0.0830 - 0.0870 0.012
12.5 0.1 2.54 0.0990 - 0.1010 0.082 2.08 0.0800 - 0.0840 0.009
13 0.095 2.41 0.0940 - 0.0960 0.071 1.8 0.0690 - 0.0730 0.012
13.5 0.089 2.26 0.0880 - 0.0900 0.071 1.8 0.0690 - 0.0730 0.009
14 0.083 2.11 0.0820 - 0.0840 0.063 1.6 0.0610 - 0.0650 0.01
14.5 0.078 1.98 0.0770 - 0.0790 0.063 1.6 0.0620 - 0.0640 0.007
15 0.072 1.83 0.0715 - 0.0725 0.054 1.37 0.0525 - 0.0555 0.009
15.5 0.068 1.73 0.0675 - 0.0685 0.054 1.37 0.0525 - 0.0555 0.007
16 0.065 1.65 0.0645 - 0.0655 0.047 1.19 0.0455 - 0.0485 0.009
16.5 0.062 1.57 0.0615 - 0.0625 0.052 1.32 0.0505 - 0.0535 0.005
17 0.058 1.47 0.0575 - 0.0585 0.042 1.07 0.0405 - 0.0435 0.008
17.5 0.056 1.42 0.0555 - 0.0565 0.046 1.17 0.0450 - 0.0470 0.004
18 0.05 1.27 0.0495 - 0.0505 0.033 0.84 0.0315 - 0.0345 0.0085
18.5 0.046 1.17 0.0455 - 0.0465 0.034 0.86 0.0325 - 0.0355 0.006
19 0.042 1.07 0.0415 - 0.0425 0.027 0.69 0.0255 - 0.0285 0.0075
19.5 0.039 0.99 0.0385 - 0.0395 0.027 0.69 0.0255 - 0.0285 0.006
20 0.036 0.91 0.0355 - 0.0360 0.024 0.6 0.0230 - 0.0245 0.006
20.5 0.0343 0.87 0.0340 - 0.0345 0.0265 0.67 0.0255 - 0.0275 0.004
21 0.032 0.82 0.0320 - 0.0325 0.02 0.51 0.0195 - 0.0210 0.006
21.5 0.0303 0.77 0.0300 - 0.0305 0.0238 0.6 0.0230 - 0.0245 0.0035
22 0.028 0.72 0.0280 - 0.0285 0.016 0.41 0.0155 - 0.0170 0.006
22s 0.028 0.718 0.0280 - 0.0285 0.007 0.168 0.0055 - 0.0077 0.011
22.5 0.0263 0.67 0.0260 - 0.0265 0.0203 0.52 0.0195 - 0.0210 0.003
23 0.025 0.64 0.0250 - 0.0255 0.013 0.34 0.0125 - 0.0140 0.006
23s 0.025 0.642 0.0250 - 0.0255 0.005 0.116 0.0040 - 0.0051 0.01
23.5 0.0233 0.59 0.0230 - 0.0235 0.0173 0.44 0.0165 - 0.0180 0.003
24 0.022 0.57 0.0220 - 0.0225 0.012 0.31 0.0115 - 0.0130 0.005
24.5 0.0213 0.54 0.0210 - 0.0215 0.0163 0.41 0.0155 - 0.0170 0.002
25 0.02 0.51 0.0200 - 0.0205 0.01 0.26 0.0095 - 0.0110 0.005
25s 0.02 0.515 0.0200 - 0.0205 0.006 0.153 0.0055 - 0.0065 0.007
25.5 0.0193 0.49 0.0190 - 0.0195 0.0143 0.36 0.0135 - 0.0150 0.002
26 0.018 0.46 0.0180 - 0.0185 0.01 0.26 0.0095 - 0.0110 0.004
26s 0.0187 0.474 0.0184 - 0.0189 0.005 0.127 0.0045 - 0.0055 0.007
27 0.016 0.41 0.0160 - 0.0165 0.008 0.21 0.0075 - 0.0090 0.004
28 0.014 0.36 0.0140 - 0.0145 0.007 0.18 0.0065 - 0.0080 0.0035
29 0.013 0.34 0.0130 - 0.0135 0.007 0.18 0.0065 - 0.0080 0.003
30 0.012 0.31 0.0120 - 0.0125 0.006 0.16 0.0055 - 0.0070 0.003
31 0.01 0.26 0.0100 - 0.0105 0.005 0.12 0.0040 - 0.0055 0.0025
32 0.009 0.23 0.0090 - 0.0095 0.004 0.11 0.0035 - 0.0050 0.0025
33 0.0083 0.21 0.0080 - 0.0085 0.0043 0.11 0.0035 - 0.0050 0.002
34 0.0073 0.19 0.0070 - 0.0075 0.0033 0.08 0.0025 - 0.0040 0.002