化学品-技术文库
酸和碱浓度
浓缩溶剂级别酸,氢氧化铵和钠钾氢氧化物组成(提供稀释指导制备1N溶液)
化学品   分子式    浓缩试剂
大致强度a
   浓缩试剂
摩尔浓度
制备1L溶液需要用的
浓缩试剂毫升数c
无水乙酸 CH3COOH 99.8 17.4 57.5
甲酸 HCOOH 90.0 23.6 42.5
盐酸 HCl 37.2 12.1 82.5
氢氟酸 HF 49.0 28.9 34.5
硝酸 HNO3 70.4 15.9 63.0
高氯酸 HClO4 70.5 11.7 85.5
高氯酸 HClO4 61.3 9.5 105.5
磷酸 H3PO4 85.5 14.8 22.5
硫酸 H2SO4 96.0 18.0 28.0
氢氧化铵 NH4OH 56.6b 14.5 69.0
氢氧化钠 NaOH 50.5 19.4 51.5
氢氧化钾 KOH 45.0 11.7 85.5
a-代表体积w/w%.
b-相当于28.0% w/w NH3.
c -c-四舍五入到最接近0.5ml.