溶剂性质
溶剂 CAS 号 FW MP °C BP °C 折射率指数¹ 比重²
醋酸 64-19-7 60.05 16.2 117-118 1.3710 1.049
醋酸酐 108-24-7 102.99 -73 138-140 1.3900 1.080
丙酮 67-64-1 58.08 -94 56 1.3590 0.791
乙腈 75-05-8 41.05 -48 82 1.3440 0.786
71-43-2 78.11 5 80 1.5010 0.874
苯甲腈 100-47-0 103.12 -13 188 1.5280 1.010
1-丁醇 71-36-3 74.12 -90 117.7 1.3990 0.810
2-丁酮 78-93-3 72.11 -87 80 1.3790 0.805
乙酸丁酯 123-86-4 116.16 -78 124-126 1.3940 0.882
叔丁基甲基醚 1634-04-4 88.15 -- 53-56 1.3692 0.740
二硫化碳 75-15-0 76.14 -112 46 1.6270 1.266
四氯化碳 56-23-5 153.82 -23 77 1.4595 1.594
氯苯 108-90-7 112.56 -45 132 1.5240 1.107
1-氯丁烷 109-69-3 92.57 -123 77-78 1.4024 0.886
氯仿 67-66-3 119.38 -63 60.5-61.5 1.4460 1.492
环己烷 110-82-7 84.16 6.5 80.7-81 1.4260 0.779
环戊烷 287-92-3 70.14 -94 50 1.4000 0.751
1,2-二氯苯 95-50-1 147.00 -18 to -15 179-180 1.5510 1.306
1,2-二氯乙烷 107-06-2 98.96 -35 83 1.4438 1.256
二氯甲烷 75-09-2 84.93 -97 39.8-40 1.4240 1.325
N,N-二甲基乙酰胺 127-19-5 87.12 -20 164.5-166 1.4380 0.937
N,N-二甲基甲酰胺 68-12-2 73.10 -61 153 1.4310 0.944
1,4-二恶烷 123-91-1 88.11 11.8 100-102 1.4220 1.034
60-29-7 74.12 -116 34.6 1.3530 0.708
2-乙氧基乙基醚 112-36-7 162.23 -- 180-190 1.4120 0.909
乙酸乙酯 141-78-6 88.11 -84 76.5-77.5 1.3720 0.902
乙醇 64-17-5 46.07 -130 78 1.3600 0.785
乙二醇二甲醚 110-71-4 90.12 -58 85 1.3791 0.867
庚烷 142-82-5 100.21 -91 98 1.3870 0.684
己烷 110-54-3 86.18 -95 69 1.3750 0.659
己烷 73513-42-5 86.18 -- 68-69 1.3790 0.670
2-甲氧基乙醇 109-86-4 76.10 -85 124-125 1.4020 0.965
乙酸-2-甲氧基乙酯 110-49-6 118.13 -65 145 1.4020 1.009
甲醇 67-56-1 32.04 -98 64.6 1.3290 0.791
2-甲基丁烷 78-78-4 72.15 -- 30 1.3540 0.620
4-甲基-2-戊酮 108-10-1 100.16 -80 117-118 1.3960 0.800
2-甲基-1-丙醇 78-83-1 74.12 -108 108 1.3960 0.803
2-甲基-2-丙醇 75-65-0 74.12 25 83 1.3870 0.786
1-甲基-2-吡咯烷酮 872-50-4 99.13 -24 81-82 (3) 1.4700 1.033
甲基亚砜 67-68-5 78.13 18.4 189 1.4790 1.101
硝基甲烷 75-52-5 61.04 -29 100.8-101 1.3820 1.127
1-辛醇 111-87-5 130.23 -15 196 1.4290 0.827
戊烷 109-66-0 72.15 -130 35-36 1.3580 0.626
3-戊酮 96-22-0 86.13 -40 102 1.3920 0.853
1-丙醇 71-23-8 60.10 -127 97 1.3840 0.804
2-丙醇 67-63-0 60.10 -89.5 82.4 1.3770 0.785
吡啶 110-86-1 79.10 -42 115 1.5100 0.978
四氯乙烯 127-18-4 165.83 -22 121 1.5056 1.623
四氢呋喃 109-99-9 72.11 -108 67 1.4070 0.886
甲苯 108-88-3 92.14 -93 111 1.4960 0.867
1,1,2-三氯三氟乙烷 76-13-1 187.38 -35 47-48 1.3578 1.575
2,2,4-三甲基戊烷 540-84-1 114.23 -107 98-99 1.3910 0.692
7732-18-5 18.02 0 100 1.3328 (4) 1.000
邻二甲苯 95-47-6 106.17 -25 to -23 143-145 1.5050 0.870
对二甲苯 106-42-3 106.17 12-13 138 1.4950 0.866
a. Gant, R., LC/GC 10 (7), 515 (1992)
1.在20°C下
2.相对于4°C的水,在20°C +/- 5°C下
3.在10毫米汞柱的压力下
4.在l = 589.32nm下