Corning微孔板产品线
细胞培养 | 液体处理
  • 优质的 Corning® 和 Costar® 品牌
  • 更广的产品线
  • 改进的货号编排
  • 便利的交叉引用列表
  • 网上订购功能
96孔微孔板
384孔微孔板
1536孔微孔板
24孔HTS Transwell微孔板
96孔HTS Transwell微孔板
96孔HTS接收板
96井HTS贮液板
96孔微孔板
黑色、白色和透明聚苯乙烯板
  代表性的微孔板 孔容积(µL) 孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) 行偏移(mm) 列偏移(mm)
96孔平底 CLS3650, CLS3916, CLS3915,
CLS3361, CLS3590, CLS9018,
CLS3591, CLS9017, CLS3641,
CLS3628, CLS3370, CLS2507,
CLS2509, CLS2503, CLS3665,
CLS3600, CLS3362, CLS3917,
CLS3912, CLS3925, CLS3922,
CLS3596, CLS3977, CLS3598,
CLS3599, CLS3585, CLS3595,
CLS3300, CLS3474
360 10.67 6.86/6.35 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) 距板底的距离
9 6.096 12.97 3.53 1.27 0.3165 2.26
  代表性的微孔板 Well
Volume
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well round bottom CLS3366, CLS3797, CLS3360,
CLS3367, CLS3788, CLS3795,
CLS3798, CLS3605, CLS3789,
CLS3792, CLS3799
360 11.3 6.86/6.35 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 13.04 3.53 1.14 N/A 1.76
  代表性的微孔板 孔容积
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well v-bottom CLS3896, CLS3897, CLS3898,
CLS3894, CLS3342, CLS3347
320 11.12 6.86/6.37 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 13.04 4.29* N/A N/A
  代表性的微孔板 Well
Volume
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well Easy-Wash™ bottom CLS3368, CLS3369 360 10.67 6.86/4.57 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 13.02 3.55 1.27 0.1639 2.26
  代表性的微孔板 Well
Volume
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 half area flat bottom CLS3686, CLS3688, CLS3690,
CLS3693, CLS3694, CLS3695,
CLS3697, CLS3696, CLS3875
190 10.54 5.00/4.50 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 12.96 2.28 1.27 0.1586 2.39
  代表性的微孔板 Well
Volume
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well A/2 UV plate CLS3679 205 11.47 5.0/4.5 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 12.49 2.75 0.381 0.1586 2.349
 黑色/白色透明底部,聚苯乙烯板
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well flat bottom CLS3603, CLS3604, CLS3610,
CLS3631, CLS3632, CLS3651,
CLS3666, CLS3667, CLS3903,
CLS3904, CLS3601, CLS3635,
CLS3340
360 10.67 6.86/6.35 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 13.12 3.57 0.5 0.3165 3.03
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well area well flat bottom CLS3880, CLS3881, CLS3882,
CLS3883, CLS3884, CLS3885,
CLS3886, CLS3887, CLS3682,
CLS3679
205 11.47 5.0/4.5 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 12.49 2.75 0.381 0.1586 2.349
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well special optics plate CLS3614, CLS3615 360 10.67 6.86/6.35 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 13.12 2.75 0.127 0.3165 3.403
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well black clear bottom Ultra-Web™ Synthetic Surface CLS3872XX1, CLS3873XX1 366 10.69 6.86/6.35 127.8 85.5 14.2 11.2 14.4
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.1 13.08 3.46 0.295 0.317 3.27
聚丙烯板/深孔板
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well flat bottom CLS3364 360 10.67 6.86 (top) 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 130.2 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well round bottom CLS3355, CLS3356, CLS3359,
CLS3365
360 11.3 6.86 (top) 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 12.18 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well v-bottom CLS3357, CLS3363 320 11.13 6.86 (top) 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 13 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well ClearPro round bottom plate CLS3371 360 11.3 6.86/3.22 127.8 85.5 14.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 12.18 N/A N/A N/A
聚丙烯深孔板
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well 0.5 mL v-bottom block CLS3956, CLS3957 500 25.3 6.86(top) 127.8 85.5 27.56 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 24.49 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well 1 mL round bottom block CLS3958, CLS3959 1000 40.28 6.86(top) 127.8 85.1 42.2 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 38.81 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
96 well 2 mL v-bottom block (square well) CLS3960, CLS3961 2000 42.03 8.15 (top width) 127.8 85.9 43.8 11.2 14.3
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
9 6.096 41.35 N/A N/A N/A
返回页首
384孔微孔板
黑色、白色和透明聚苯乙烯板
  代表性的微孔板 Well
Volume
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well flat bottom CLS3640, CLS3652, CLS3654,
CLS3662, CLS3680, CLS3700,
CLS3701, CLS3702, CLS3703,
CLS3704, CLS3705, CLS3708,
CLS3709, CLS3710, CLS3723
112 11.43 3.63/2.67 (width) 127.8 85.5 14.2 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 6.096 13.15 2.794 1.27 0.0619 1.5
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 low volume round bottom CLS3673, CLS3674, CLS3676,
CLS3677, CLS3678
35 6.58 3.30/2.03 127.8 85.5 14.2 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 6.096 12.84 8.15 0.91 N/A 6.71
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 low flange flat bottom CLS3570, CLS3571, CLS3572,
CLS3573, CLS3574, CLS3575
112 11.43 3.63/2.82 (width) 127.8 85.5 14.2 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 2.41 12.95 2.794 1.4 1.37
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 low volume flat bottom CLS3820, CLS3821, CLS3822,
CLS3824, CLS3825, CLS3826
50 9.39 3.30/2.00 127.8 85.5 12.19 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 2.41 10.49 2.79 0.635 0.0314 2.165
• 黑色/白色透明底部,聚苯乙烯板
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well flat bottom CLS3653, CLS3655, CLS3663,
CLS3664, CLS3706, CLS3707,
CLS3711, CLS3712, CLS3683
112 11.43 3.63/2.67 (width) 127.8 85.5 14.2 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 6.096 13.15 2.79 0.635 0.0619 2.135
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well clear bottom low volume CLS3540, CLS3542 50 9.39 3.30/2.00 127.8 85.5 12.19 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 2.41 10.49 2.79 0.635 0.0314 2.165
聚丙烯板/深孔板/blocks
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well PP round bottom plate CLS3656, CLS3657, CLS3658 95 11.57 3.63 (top width) 127.8 85.5 14.2 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 6.096 12.9 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well PP low volume round bottom CLS3672 35 6.3 3.30/1.98 127.8 85.5 10.0 8.99 12.13
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 2.1 9.24 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well PP round bottom block CLS3964, CLS3965 180 25.11 3.63 (top width) 127.8 85.5 27.8 8.99 12.12
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 6.096 26.71 N/A N/A N/A
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
384 well PP v-bottom block CLS3342, CLS3347 180 22.4 3.58/3.23 127.3 85.3 24.94 8.94 11.94
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
4.5 2.51 23.42 2.54 1.02 0.322
返回页首
1536孔微孔板
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
1536 well solid, round bottom CLS3936, CLS3937 10 5.01 1.69/0.74 127.8 85.5 10.4 7.86 11.0
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
2.25 2.16 8.7 5.41 0.9 N/A 4.49
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
1536 well black, clear bottom CLS3891, CLS3893 12.8 4.8 1.8/1.63 127.8 85.5 10.4 7.86 11.0
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
2.25 2.16 8.9 5.6 0.076 0.0209 5.524
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
1536 well 2 µL "wafer" CLS3851, CLS3852, CLS3853,
CLS3854, CLS3855, CLS3857,
CLS3858
2 1.5 1.19/1.50 127.8 85.5 3.81 7.86 11.01
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
2.25 3.17 3.05 2.31 1.04 0.01884 1.27
  代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
1536 well solid flat bottom CLS3724, CLS3725, CLS3726,
CLS3727, CLS3728, CLS3729
12.8 4.8 1.8/1.63 127.8 85.5 10.4 7.86 11.0
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
2.25 2.16 8.9 5.6 0.076 0.0209 5.524
返回页首
24孔HTS Transwell微孔板
代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
CLS3378, CLS3379, CLS3395,
CLS3396, CLS3397, CLS3398,
CLS3399
1900 127.89 85.6 27.18
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
Distance from Lid to Bottom of Plate
96孔HTS Transwell微孔板
代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
CLS3374, CLS3380, CLS3381,
CLS3384, CLS3385, CLS3386,
CLS3387, CLS3388, CLS3391,
CLS3392
360 11.811 4.893/4.267 123.748 81.458 13.335 9.23 12.438
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) Distance to
Bottom of Plate
Distance from Lid to Bottom of Plate
9 7.874 4.191 0.01 117.46 13.335
96 Well HTS Receiver Plate
代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
CLS3382, CLS3583 360 11.328 10.168 127.762 85.471 14.224 12.004 13.614
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) 距板底的距离 Distance from Lid to Bottom of Plate
8.999 6.096 14.224 1.016 14.224 16.193
96井HTS贮液板
代表性的微孔板 孔中心距
(µL)
孔深(mm) 孔径(顶/底)(mm) 板长(mm) 板宽(mm) 板高(mm) A1行偏移(mm) A1列偏移(mm)
CLS3383 N/A N/A N/A 127.762 85.471 14.224
孔中心距(mm) 内缘或裙边高度(mm) 板高度 孔底高程(mm) 孔底厚度(mm) 孔底面积(cm2) 距板底的距离 Distance from Lid to Bottom of Plate
8.999 6.096 14.224 1.143 14.224 16.193
返回页首