玻璃器皿目录
Kugelrohr蒸馏装置
仪器  •    •  填料  •  蒸馏头  •  冷阱
重氮甲烷 • Kugelrohr • 杂项
Kugelrohr 设备 • 配件
本页内容:
球管负载烧瓶
蒸馏最难以提取的材料
  • 蒸馏热敏化合物
  • 从聚合物和焦油中蒸馏液体和低熔点固体
  • 最少的蒸馏样本以及样品损失
  • 去除颜色和微粒
  • 可用于升华/溶剂蒸发
规范操作
步骤 1
将负载(烘箱)烧瓶(25 ml-2L)装满三分之一的可蒸馏物料。将负载烧瓶连接到烘箱内的电机驱动上。将负载瓶连接到烘箱外部的水平接收瓶上。用橡皮管将直管连接到接收瓶和真空源。
步骤 2
真空泵可以插入烘箱后部的容器中,并从Kugelrohr蒸馏器前部控制面板上打开和关闭。
*建议在旋转驱动器和泵之间使用真空阱来保护泵。请参阅Aldrich手册的设备部分了解真空阱(安全瓶)。
步骤 3
用冰块填充冷却盘。
步骤 4
打开Kugelrohr蒸馏器主电源开关。设置前控制面板上的蒸馏温度,打开电机驱动器和真空泵。
步骤 5
将馏出物收集在烘箱外部的水平接收瓶中。观看此视频以获取Kugelrohr蒸馏器功能的概述。
规格
  • 烘箱烧瓶尺寸范围:25mL至2L
  • 加热范围:从常温至230°C+/- 3°C
  • 电源:120/240 VAC +/- 10%,50/60 Hz +/- 3%,可拆卸电源线
  • 保险丝:加热器7.5A,Vac 2.5A,电源输入10A•加热器:900W
  • 尺寸:25 in. W x 11 in. D x 18 in. H,(门打开时需要30 in.的空间)
  • 旋转:每个方向270度
  • 运行环境:32至40°C,0至90%相对湿度,非冷凝
  • 遵守CE、WEEE和RoHS规定
注意:建议在接收瓶和真空泵之间设置一个安全瓶。
订购注意事项:请分别购买Kugelrohr玻璃器皿。
电压
目录号
115
230
Aldrich®Kugelrohr装置的负载烧瓶
与Kugelrohr电机驱动器连接的固体支撑的厚壁玻璃烧瓶。用可蒸馏材料填满装满容器的三分之一。
产品号 特征
Z748196
容量25 mL,接头:ST/NS 14/20
Z748218
容量50 mL,接头:ST/NS 14/20
Z748226
容量100 mL,接头:ST/NS 14/20
Z748242
容量500 mL,接头:ST/NS 14/20
Z748250
容量250 mL,接头:ST/NS 24/40
Z748269
容量500 mL,接头:ST/NS 24/40
Z748277
容量1000 mL,接头:
Z748285
容量2000 mL,接头:ST/NS 24/40
Z748234
容量250 mL,接头:ST/NS 14/20
返回页首