实验室用具
来自Sigma-Aldrich公司的实验室软件文献指南。
样品 具体问题 合适的电极 附加说明
纯净水 响应时间慢,有噪声,漂移,不可重现,不准确。 低电阻玻璃pH电极,或具有快速、连续漏电率的参比电极。两者都提高了电导率,但同时可能改变电极表面的样品pH值。响应得到改善,但增加了一定程度的错误。 在高离子强度缓冲液中对电极进行校准会增加使用低离子强度溶液时稳定所需的时间。此外,样品污染的可能性也会增加。
极端pH值/高盐含量 液体接点电位引起的漂移和缓慢响应。 双结参比电极。 当测量pH值超出2-12的范围时,外室的填充溶液应为高pH值或低pH值。对于超过0.1M的离子强度,建议使用相同盐的强溶液。
胶体和悬浮液 响应时间慢,漂移和电极“疲劳”。最常见的pH值或参比电极组合中包含的陶瓷或纤维接头在这类样品中显示出对浸入深度的敏感性。 袖套式液体接头参比电极或带有袖套式参比接头的组合电极,最大限度地减少了问题,便于清洗。  
乳剂 响应时间慢,漂移和电极“疲劳”。 带有陶瓷薄片的液结电极经常会出现这些故障,改用袖套式参比电极可能会大大减少这些问题。在表面活性剂浓度较高的情况下,选择双结电极可能是必要的。 电极“疲劳”归因于表面活性剂与玻璃电极的相互作用或涂层。用合适的清洁液定期清洗,可将此降低到最低限度。
非水的 读数不稳定是由于样品电阻高,响应时间长是由于灯泡脱水。 具有低电阻玻璃球的电极或添加少量惰性盐(例如季铵盐)以增加样品的电导。确保电极经常浸泡在水或pH缓冲液中进行再水化。 用适当的溶剂正确冲洗电极,然后浸泡在pH缓冲液中,防止样品残留。
通过与基于同一系统的其他数据进行比较,而不是水相标准,保持结果的透视性。用作相对酸度/碱度的指标,而不是实际pH值。
改变填充液使其与样品相容将使离子不均匀扩散引起漂移的问题最小化。
粘性样品 搅拌困难,电极清洗困难,样品携带,电极断裂。 使用单独的电极——特别是较少易碎的材料——使电极的清洁更容易、更安全。  
Tris、硫化物和蛋白质 参比电极的陶瓷接合处可能会被银沉淀物堵塞,导致响应缓慢或完全没有响应。 在使用Ag/AgCI参比电极和双结参比电极的填充溶液或双电极系统中不含银的电极。 如果使用陶瓷结参比电极浸泡在盐(1 M KCI)或酸(0.1 M盐酸或硝酸)中一段时间可能会缓解问题。
返回页首