Aldrich Spectral Viewer
The Aldrich Spectral Viewerr是一本附在 CD-ROM内的电子参考手册,其中含有数千份来自Aldrich光谱库的真实光谱。这一易用的软件程序比纸质版手册更为强大,支持文字和数据字段搜索和操控,光谱打印和导出。
目前,我们提供了一个FT-IR文库(涵盖11,000余种化合物)、一个Aldrich/SensIR® ATR-IR 文库(涵盖18,000余种化合物)、一个FT-拉曼文库(涵盖14,000余种化合物)和两个FT-NMR 文库(涵盖15,000余种化合物),以满足您的多样需求。这些文库可单独使用,也可联用构建强大的电子参考。通过单个用户界面,可以同时处理IR和NMR光谱,简化了软件使用。此外, Spectral Viewer还可在新光谱文库发布时进行扩展,方便这些内容轻松加入软件中。
Spectral Viewer 拉曼版  (PDF)
Spectral Viewer 教学版
特点:
  • FT-IR光谱显示形式为投射或吸光百分比%,同时附带化学结构及技术数据
  • 允许通过化学品名称、Aldrich 货号、CAS编号和分子式进行文字搜索
  • 针对化学品类别和物理性质(如,沸点、熔点、密度、闪点、分子量和折射率)提供了先进的数据字段搜索功能
  • 采用缩放和峰值标记的方式进行光谱处理
  • 可打印光谱、结构、技术数据和峰值标记
  • 可将光谱导出到外部文件(Bitmap、Metafile或JPEG 格式)或剪贴板上(Bitmap或Metafile格式)
  • 通过网页链接按钮可自Sigma-Aldrich网站获取更多技术数据
  • 完全兼容Aldrich Spectral Viewer FT-NMR文库 – 通过加入我们的FT-NMR文库,进一步增强了强大的电子参考文库
  • 可扩展 - 新光谱文库可用时,无需订阅或维护成本,即可轻松加入
系统最低要求:
Pentium. 200MHz,Windows,95/98/ME/NT4-SP5/2000,CD-ROM驱动器,600MB 硬盘空间,64MB RAM
Aldrich为 Sigma-Aldrich Co的注册商标。
Pentium为Intel Corp的注册商标。
Windows为Microsoft Corp的注册商标。
如需下单或查看定价信息,请点击下方链接。
版本 FT-NMR
标准文库
(11,800 种化合物)
FT-NMR
Supplemental Library
(3,500 种化合物)
FT-IR 文库
(11,000 种化合物)
ATR-IR 文库
(18,000 种化合物)
FT-Raman 文库
(14,000 种化合物)
单用户,商业版 Z541265 Z538086 Z540161 Z547484 Z560766
单用户,学术版 Z541389 Z538183 Z540285 Z547492 Z560774
联网版 Z541494 Z537977 Z540390 Z547506 Z560782
3卷手册集 Z231037        
请点击此处索取演示程序