FT-IR库:研究的必要参考
 FT-IR库是以下方面的必要参考
FT-IR库是以下方面的必要参考:
  • 化学和生物化学的研究人员和技术人员
  • 本科生和研究生
  • 教师和讲师
  • 光谱学家
  • 科学图书馆
特性特性:
  • 以%透射率或吸光度显示FT-IR光谱以及化学结构和技术数据
  • 按化学名称、目录号、CAS号和分子式2进行文本搜索
  • 对化学类别和物理特性比如沸点、熔点、密度、闪点、分子量和折射率等的高级数据字段进行搜索
  • 使用缩放和峰标记处理光谱
  • 打印光谱、结构、技术数据和峰列表
  • 将光谱导出到文件(位图、元文件或JPEG格式)或剪贴板(位图或元文件格式)
  • 网络链接按钮提供来自我们网站的其他技术数据
  • 与光谱查看器FT-NMR文库完全兼容-通过添加我们的FT-NMR文库,进一步增强这个强大的电子参考的实用性
  • 可扩展性-随着新的光谱文库变得可用,它们可以以最低费用添加,无需订阅或维护费用
最低系统要求:
奔腾200MHz,Windows 95/98/NT4-SP5/2000/ME/XP,光盘驱动器,300MB硬盘空间,64MB RAM
FT-IR 2002 文库(11 000种化合物)
版本 产品目录编号
单用户,商用 Z54,016-1
单用户,学术 Z54,028-5
网络版本 Z54,039-0
演示程序 Z54,159-1
有关详细信息,请发送电子邮件至labequipment@sial.com
Spectral Viewer是Sigma-Aldrich Co. LLC的商标
《化学文摘》是美国化学学会的注册商标。
奔腾是英特尔公司的注册商标。;
Windows是微软公司的注册商标。