实验器材
Atmosbag手套袋 - 可充气聚乙烯手套箱替代品
棉手套内衬
轻质100%棉,适合一次性使用。双手通用。每个包装包含12双(8英寸长)
货号 尺寸
Z118338-1PAK S / M
Z118346-1PAK M / L
聚丙烯胶带
非常适合密封AtmosBag中的定制切割开口,以及在采样期间将AtmosBag密封到桶的外部(3英寸x 60码/卷)。Z106925-1EAZ112879-1EA
干燥剂气体干燥装置
确保彻底干燥惰性吹扫气体,以便对湿敏材料进行操作。模塑丙烯酸柱(2-5 / 8 英寸外径×11-3 / 8 英寸)填充有1-1/4磅8目干燥剂(无水硫酸钙)。水蒸气容量:50克。安全工作压力可达90 psig。流量应设置为200 L / hr或0.1 scfm以获得最大效率。 通过在200°C下将托盘上的颗粒加热1小时进行再生。软管倒钩适合1/4到3/8英寸的管。
用于稳定的基底和支持物
Polyethylene Stabilizing Base Image聚乙烯稳定基底
刚性的1/2英寸厚的白色聚乙烯基材保持了AtmosBag稳定,并提供了其耐化学性的工作表面。表中的尺寸对应于AtmosBag的尺寸。
货号 尺寸 直径(英寸)
Z112860-1EA S 11 x 16
Z112852-1EA M 20 x 16
Z106917-1EA L 24 x 34-1/2
Techware Polypropylene Bench Tray ImageTechware聚丙烯工作台托盘
重型PP托盘能够提供稳固、稳定的工作表面。该产品耐化学腐蚀,易于清洁。在托盘边缘提升1英寸可容纳多大2.8L的溢出物。 非常适用于中型和大型Aldrich AtmosBags的承重底座。内置螺纹适配器(5/8英寸直径)可将格栅杆固定到托盘上,作为夹具的垂直支撑。图中所示的格栅杆不随本产品提供,请单独购买 Z225665 。
Z274089-1EA
Portable Lattice System Image便携式格子系统
该系统适用于大中型AtmosBags,能为夹持的设备提供稳定的支撑,并在不需要充气时对袋子进行支撑。实心1/2英寸直径,11-3/4英寸长的铝格栅杆部分,可相互拧入以获得额外的高度。防滑橡胶脚放于基座上。Z225657-1EA
返回页首