锯齿状和非锯齿状天然和硅橡胶隔膜和套筒塞
我们提供广泛的锯齿状和非锯齿状天然橡胶和硅橡胶隔膜和套筒塞,用作玻璃器皿接头和管子、瓶子、核磁共振管、安瓿和空气敏感化学中的插管技术的临时封口。用无芯针头穿刺隔膜后,橡胶关闭穿刺口,提供不透气和防水密封,保护器皿或容器内部的物质不受大气的影响。
使用本指南中的信息为您的应用选择最佳的隔膜。单击产品编号链接可查看当前价格和可用库存(您必须注册并登录到我们的网站才能获得所有这些信息)。
  精密密封隔垫图像 Suba•Seal Septa Image 天然橡胶隔垫图像
  精密密封隔膜 Suba-Seal隔膜 天然橡胶隔膜
(套筒塞)
应用程序 用于空气敏感化学中的有机溶剂、压力应用和插管技术;
具有中密度、低萃取性的橡胶配方,精密配合塞在玻璃器皿接头和管内提供了卓越的密封性。
适用于温和有机溶剂和水溶液的通用应用,低密度橡胶,
锯齿状塞子在瓶子和管子内提供优越的密封性,可用硅橡胶高温使用,高压灭菌。颜色多。
对于温和有机溶剂和水溶液的通用应用,
低密度橡胶提供了上述隔膜的尺寸替代品。
橡胶型 自然 天然&硅胶 自然
颜色 白色和红色 白色、红色、绿色、灰色和蓝色 白色和红色
橡胶制成品 平坦-一旦固定就防止运动 天然-光滑,硅胶-平坦 光滑-湿润后就变得光滑
橡胶密度(相对) 中等 低等 低等
可萃取物(相对) 低等 中等 中等
C of A
批次受控
包装规格。 需要白色房间的条件
插头设计 长,精密锥形 长,直,锯齿 短/中等长度,直至轻微锥形状
插头样式 无锯齿的 锯齿状的 无锯齿的
密封方式 压缩,接头处或导管内密封 压缩,接头处和套筒密封 压缩,接头处顶部和套筒密封
套筒 较长,瓶壁较厚,抗变质;为了周转安全,
在较大的隔膜上使用超大尺寸;
用缠绕带*将隔膜固定在接头处
缠绕带需要压力和插管。
较长,瓶壁厚度适中;锚定并密封隔膜至接头处;
 缠绕带*用于压力应用和插管所需。
中等长度和厚度的瓶壁;将隔膜锚固并密封到接头;
缠绕带*需要压力和插管。
可再密封性(穿刺) 极好 极好 极好
穿刺靶区 中等 中等
温度范围,摄氏度 85 天然-85,硅胶-200 85
可高压灭菌的 天然-不是,硅胶-是
防止弹出 极好——玻璃接头处需要用缠绕带 良好-在玻璃接头处用缠绕带 良好-在玻璃接头处用缠绕带
防止推入 极好-锥形塞在压力作用下和接头处变得紧密 良好-压力作用下滑动 一般-压力作用下滑动
*缠绕带:一种单件式、自锁的尼龙密封带,与所有橡胶隔膜一起使用,以固定在玻璃接接头处,用于压力和插管应用。查看缠绕带隔膜配件和其他配件。
关于次密封隔膜的更多信息 页面顶部
关于精密密封隔膜的更多信息  
 橡胶隔膜尺寸规格
橡胶隔膜尺寸规格
注意:尺寸以毫米表示,近似值
  白色 红色  
使用 隔膜类型 产品目录编号 产品目录编号 顶部直径 底部直径 插头长度 套筒长度
5毫米核磁共振管 精密密封 Z553891 Z554014 8.00 3.80 NA NA
5毫米核磁共振管 天然橡胶 Z565652 Z565644 6.30 3.90 3.80 7.00
直径7毫米,玻璃管 精密密封 Z553905 Z554022 6.80 5.00 8.00 8.00
直径7毫米,玻璃管 天然橡胶 Z565679 Z565660 7.10 4.30 7.00 9.00
直径8毫米,玻璃管 精密密封 Z553913 Z554030 8.00 5.17 8.00 9.00
直径8至9毫米,玻璃管 天然橡胶 Z565695 Z565687 9.10 5.30 8.00 10.80
直径10毫米,玻璃管 精密密封 Z553921 Z554049 9.00 6.25 10.00 10.00
直径9-10毫米,玻璃管 天然橡胶 Z565717 Z565709 11.10 6.60 7.60 11.60
内径13毫米,管状 精密密封 Z553948 Z554057 16.00 13.00 12.00 12.00
内径13毫米,管状 天然橡胶 Z565733 Z565725 17.40 13.30 NA NA
10/30接头 精密密封 Z553956 Z554065 16.00 8.80 16.00 16.00
10/30接头 天然橡胶 Z564680 Z564672 16.70 10.70 9.00 14.00
10/30接头 Suba-Seal Z167258 Z124567 13.90 10.20 9.40 11.20
与小管一起使用
14/20接头 精密密封 Z553964 Z554073 20.00 14.00 16.00 17.00
14/20接头 天然橡胶 Z564702 Z564699 18.00 14.00 10.00 16.90
14/20接头 Suba-Seal Z167282 Z124591 18.90 14.20 12.60 14.00
与窄口瓶子一起使用:2盎司、4盎司和8盎司
15/25接头 精密密封 Z564656 Z564648 22 15.5 23 20
15/25接头 天然橡胶 Z564729 Z564710 24.60 15.70 13.00 18.50
与窄口瓶子一起使用:10,32,40盎司,&125毫升,和1升Sure/Seal瓶
19/22接头 精密密封 Z553972 Z554081 25.00 18.90 20.00 20.00
19/22接头 Suba-Seal Z167304 Z124621 23.90 19.70 16.20 19.10
24/40接头 精密密封 Z553980 Z554103 32.20 23.40 25.00 25.00
24/40接头 天然橡胶 Z564745 Z564737 28.70 23.70 12.70 21.90
24/40接头 Suba-Seal Z167320 Z124656 27.00 23.55 20.50 22.70
与窄口瓶子一起使用:64,80盎司和1加仑的大壶
29/42接头 精密密封 Z553999 Z554111 34.00 30.00 25.00 25.00
29/42接头 Suba-Seal Z167355 Z124680 31.60 28.10 20.40 28.00