实验室耗材
Suba•Seal 橡胶垫
Suba•Seal品牌被誉为质量最好的带锯齿形塞子的胶垫。
在Sigma-Aldrich公司,我们确认可以在世界各地提供正版Suba•Seal产品。
我们增加了颜色选择,为您提供更多选项来对应用进行颜色编码,并且提供可供更高温度下使用的硅橡胶版本。
欲获取更多信息,请查看下面的产品表,可帮助您为您的应用选择最佳的Suba•Seal封盖。点击产品编号链接可查看当前的价格和库存情况(您必须注册并登录我们的网站才可获取所有此类信息)。
Suba•Seal橡胶垫
适合对空气和湿度敏感的化学过程。用无芯针穿刺后,橡胶闭合穿刺孔,形成防气防潮的密封,从而保护器皿或容器中的内容物免受大气影响。
该封盖具有模制的反法兰,可夹持在容器颈部的外部,与中空塞上的环形锯齿一起形成双重密封。环形锯齿压在瓶颈的内壁上,使每个锯齿成为吸力密封点。
注意: 为了在使用大口径传送针时提供更高的安全性,请用缠绕带将隔垫固定在瓶子或烧瓶上。查看带和配件工具清单。
编号 适合的瓶颈内径 (mm) 尺寸
(mm)
适用产品 白色橡胶
红色橡胶
绿色橡胶
蓝色橡胶
灰色橡胶
包装种类
A B
9 8.0 8.6 9.7   Z167231 Z124559       100
13 9.5 9.6 9.3 10/30 接头 Z167258 Z124567       100
17 11.0 11.6 8.2   Z167266 Z124575       100
21 12.5 13.3 9.6   Z167274 Z124583       100
25 14.0 14.1 12.5 14/20 接头 Z167282 Z124591 Z648876 Z648906 Z648930 100
29 16.0 16.7 14.6   Z167223 Z124605       100
33 17.5 18.0 12.7 Sure/Seal bottles Z167290 Z124613       100
37 19.0 20.4 15.7 19/22 接头 Z167304 Z124621 Z648884 Z648914 Z648949 100
41 20.5 21.3 16.1   Z167312 Z124648       100
45 22.0 23.0 20.4 24/40 接头 Z167320 Z124656 Z648892 Z648922 Z648957 100
49 24.0 25.2 20.7   Z167339 Z124664       100
53 25.5 26.7 20.9   Z167347 Z124672       100
57 27.0 28.3 20.5 29/42 接头 Z167355 Z124680       100
61 29.0 30 23.7   Z558206 Z558192   Z558338   10
**黄色阴影表示上代货号的最新测量值。
Suba•Seal硅橡胶垫
适用于高热应用(持续200℃),与天然橡胶相比耐化学性提高,可用于高压无菌消毒。适合对空气和湿度敏感的化学过程。用无芯针穿刺后,橡胶闭合穿刺孔,形成防气防潮的密封,从而保护器皿或容器中的内容物免受大气影响。
该封盖具有模制的反法兰,可夹持在容器颈部的外部,与中空塞上的环形锯齿一起形成双重密封。环形锯齿压在瓶颈的内壁上,使每个锯齿成为吸力密封点。
注意: 为了在使用大口径传送针时提供更高的安全性,请用缠绕带将隔垫固定在瓶子或烧瓶上。查看带子和配件工具清单。
编号 适合的瓶颈内径 (mm) 尺寸
(mm)
适用产品 硅橡胶
(透明)
包装种类
A B
9 8.0 8.6 9.7   Z279730 25
25 14.0 14.1 12.5 14/20 接头 Z279749 25
33 17.5 18.0 12.7 Sure/Seal bottles Z279757 25
37 19.0 20.4 15.7 19/22 接头 Z279765 25
45 22.0 23.0 20.4 24/40 接头 Z279773 25
57 27.0 28.3 20.5 29/42 接头 Z279781 25
*黄色阴影表示上代货号的最新测量值。