x-tracta凝胶提取工具
x-tracta凝胶提取工具是一种易于使用的,可快速替代使用手术刀或剃刀刀片在凝胶电泳后从琼脂糖凝胶中提取DNA和RNA条带的工具。切割刀片和符合人体工程学的设计意味着可以快速,易于跟踪的过程进行提取,具有更高的准确性和精度。简单地说,x-tracta的优越的切削刃以及其简单的单手操作意味着它比目前任何其他凝胶提取解决方案都表现得更好。
x-tracta凝胶提取工具的优点:
  • 快速
  • 易于使用
  • 单手操作
  • 精确提取
  • 高产率回收
  • 低故障率
  • 一次性使用
  • 安全性
凝胶提取步骤:
x-tracta凝胶提取工具 将工具置于所需的凝胶带上 将工具压入琼脂糖凝胶中, 
轻轻左右摇动工具, 
提取所需凝胶带 通过快速瞬间挤压 
从工具中挤出 
提取的凝胶带
第1步:
x-tracta凝胶提取工具
第2步:
将工具置于所需的凝胶带上
第3步:
将工具压入琼脂糖凝胶中, 
轻轻左右摇动工具, 
提取所需凝胶带 
第4步:
通过快速瞬间挤压 
从工具中挤出 
提取的凝胶带
订购信息:
x-tracta凝胶提取工具,产品编号Z722390-单击此处订购x-tracta!
条带切取后的DNA纯化:
使用x-tracta工具切取所需凝胶条带后,我们推荐使用GenElute™凝胶提取试剂盒,产品编号NA1111,来结合和洗脱DNA。
GenElute™ Gel Extraction Kit,产品编号NA1111
GenElute凝胶提取试剂盒专为从标准或低熔点琼脂糖凝胶,或聚丙烯酰胺凝胶中快速纯化线性和质粒DNA片段而设计。DNA的典型回收率高达80%。 
每一色谱柱可结合多达10μg的DNA,最高可达3.5 g琼脂糖切片。 
分离的DNA适用于多种下游应用,如自动化DNA测序、PCR、限制性酶切、克隆和标记等。