Stericup®和Steritop®过滤装置
用真空驱动的Stericup®和Steritop®过滤器对细胞培养基进行消毒。
使用值得信赖的Stericup®过滤装置(包括瓶顶过滤器和接收瓶)和Steritop®瓶顶过滤器,可无菌过滤和储存150 mL至1000 mL的细胞培养基。
选择Stericup®真空过滤器的理由:
  • 比许多其他瓶顶过滤器流速快、堵塞少
  • 蛋白结合率低
  • 设计稳定,最大限度地降低翻倒风险
  • 易于夹持烧瓶
  • 紧凑且可堆叠,即使在细胞培养罩中也是如此
  • 多种膜和容量
我们最受欢迎的无菌过滤膜Millipore Express®PLUS聚醚砜 (PES) 现在可以提供更快的过滤速度,同时降低总体的蛋白和试剂损失。
新型Stericup®快速过滤系统
精炼你的想法
轻松工作。放心过滤。
Stericup® 快速释放过滤系统采用人体工学设计更新简化工作流程,并通过Millipore膜的经过验证的性能保证您的结果。
 查看最新产品
 选择Stericup®真空驱动无菌过滤器可减少您的培养变异
将性能与其他真空驱动无菌过滤器进行比较:(单击放大图片。)
堵塞较少时的最快介质吞吐率:
比较多个真空过滤器之间的介质流量。通过各种真空驱动杯装置过滤500mL含10% FBS的DMEM并可定时。
蛋白损失较少时的最低蛋白结合率
比较多个真空驱动过滤器之间的蛋白结合率。为从各种过滤器切下的圆盘提供1 mg/mL 125I标记的IgG溶液。该图显示孵育后的蛋白结合率(归一化为膜表面积)。
 客户评价
“40多年来,我们一直相信EMD Millipore能够提供我们所需的优质过滤工具。”
James T. Voss,NRRPT,卫生物理学会CHP研究员,Voss Associates总裁
“像EMD Millipore这样值得信赖的合作伙伴非常少,它是我们成功的核心”
Michael West博士,BioTime公司CEO,干细胞疗法领域的著名思想领袖
用真空驱动的Stericup®和Steritop®过滤器对细胞培养基进行消毒。
使用值得信赖的Stericup®过滤装置(包括瓶顶过滤器和接收瓶)和Steritop®瓶顶过滤器,可无菌过滤和储存150 mL至1000 mL的细胞培养基。
选择Stericup®真空过滤器的理由:
  • 比许多其他瓶顶过滤器流速快、堵塞少
  • 蛋白结合率低
  • 设计稳定,最大限度地降低翻倒风险
  • 易于夹持烧瓶
  • 紧凑且可堆叠,即使在细胞培养罩中也是如此
  • 多种膜和容量
我们最受欢迎的无菌过滤膜Millipore Express®PLUS聚醚砜 (PES) 现在可以提供更快的过滤速度,同时降低总体的蛋白和试剂损失。
根据您的容量和孔径需求选择Stericup®和Steritop®过滤器:
产品货号 Millipore 货号
产品描述 孔径 (µm) 漏斗容量 (mL) 接收瓶 (mL) 数量/包装 添加购物车
SCVPU02RE SCVPU02RE Stericup-VP过滤装置,聚醚砜膜(Millipore Express PLUS),RS,用于去除支原体 0.1 250 250 12
SCVPU11RE SCVPU11RE Stericup-VP过滤装置,聚醚砜膜(Millipore Express PLUS),RS,用于去除支原体 0.1 1000 1000 12
SCGPU01RE SCGPU01RE Stericup-GP过滤装置,聚醚砜膜(Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液 0.22 150 150 12
Z660493-12EA SCGPU02RE Stericup-GP过滤装置,聚醚砜膜(Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液 0.22 250 250 12
Z660507-12EA SCGPU05RE Stericup-GP过滤装置,聚醚砜膜(Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液 0.22 500 500 12
Z660515-12EA SCGPU10RE Stericup-GP过滤装置,聚醚砜膜(Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液 0.22 500 1000 12
Z660523-12EA SCGVU02RE Stericup-GV过滤装置,Durapore(R) (PVDF) 膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行灭菌时的蛋白结合率最低 0.22 250 250 12
Z660531-12EA SCGVU05RE Stericup-GV过滤装置,Durapore(R) (PVDF) 膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行灭菌时的蛋白结合率最低 0.22 500 500 12
Z660558-12EA SCGVU11RE Stericup-GV过滤装置,Durapore(R) (PVDF) 膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行灭菌时的蛋白结合率最低 0.22 1000 1000 12
Z722510-12EA SCHVU01RE Stericup-HV过滤装置,Durapore(R) (PVDF) 膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行净化时的蛋白结合率最低 0.45 150 150 12
Z660566-12EA SCHVU02RE Stericup-HV过滤装置,Durapore(R) (PVDF) 膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行净化时的蛋白结合率最低 0.45 250 250 12
Z660574-12EA SCHVU05RE Millipore® Stericup™过滤装置PVDF (Durapore),蛋白结合率非常低,孔径0.45 μm,漏斗容量500 mL 0.45 500 500 12
Z660582-12EA SCHVU11RE Stericup-HV过滤装置,Durapore® (PVDF) 膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行净化时的蛋白结合率最低 0.45 1000 1000 12
Z717541-12EA SC00B02RE Stericup过滤装置接收烧瓶 - - 250 12
SC00B10RE SC00B10RE Stericup过滤装置接收烧瓶 - - 1000 12
SC00B05RE SC00B05RE Stericup过滤装置接收烧瓶 - - 500 12
SCGPT10RE SCGPT10RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,45 mm 0.22 1000 - 12
SCGPS01RE SCGPS01RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,33 mm 0.22 150 - 12
SCGPT01RE SCGPT01RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,45 mm 0.22 150 - 12
SCGPS02RE SCGPS02RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,33 mm 0.22 250 - 12
SCGPT02RE SCGPT02RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,45 mm 0.22 250 - 12
SCGPS05RE SCGPS05RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,33 mm 0.22 500 - 12
SCGPT05RE SCGPT05RE Steritop-GP过滤器,聚醚砜膜 (Millipore Express PLUS),RS,用于快速过滤介质和缓冲液,45 mm 0.22 500 - 12
SCGVT05RE SCGVT05RE Steritop-GV过滤器,PVDF膜,RS,对含有高价值生物分子的溶液进行灭菌时的蛋白结合率最低,45 mm 0.22 500 - 12
RS = 使用γ辐射进行辐射灭菌