Stericup® Quick Release真空驱动无菌过滤器
 介绍该Stericup® Quick Release、500毫升无菌过滤系统,该系统还带有快流 密理博®PLUS PES 滤膜。
该Stericup®无菌真空过滤系统为全球科学家所熟知,可为实验室试剂、缓冲液和培养基提供可靠、高性能的滤膜和最佳无菌过滤。增强型Stericup® Quick Release系统既提供了与原Stericup®过滤器相同的明确性能,又根据像您一样的科学家建议加强了设计。
Stericup® Quick Release系统将Steritop®真空过滤器单元与重新设计的可用于过滤和储存150至1000mL的液体的接收瓶结合在一起,非常适合缓冲液、细胞和组织培养基以及其他水溶液的灭菌和/或净化。
The Stericup® Quick Release 500mL和密理博® PLUS PES滤膜现已可在欧洲和北美地区订购。敬请留意其他地区可订购公告。
观看操作中的Stericup® Quick Release !  
让您享受到60多年的滤膜专业经验所带来的服务!
我们开创了膜技术在上百种应用的先河,建立了自己作为过滤的行业领导者
索要免费的膜过滤指南,让我们利用专业知识为您服务。
   此处索要
 以下是Stericup® Quick Release过滤系统的最新改进:
有哪些新增内容?
Quick Release过滤器漏斗与接收瓶只要转动四分之一圈就可断开连接,减少溢出的可能性,并使其更易于在工作台或罩下操作。
在接收瓶上有磨砂、充足的书写表面和较浅的瓶盖颜色,便于清晰标注,以提高可读性并减少关键符号上的错误。
密封盖已进行法兰连接并进行了修改,以便在潮湿或干燥条件下实现牢固抓握,触觉停止确认安全关闭。不再担心灭菌内容物可能受污染或溢出。
更好的功能?
在Steritop®过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径,可用于进行适合应用的产品的快速选择。
Stericup®过滤器进行了包装,以确保在运输和储存过程中的无菌环境新的易于开启功能可全面实现方便、快捷和轻松的开启方式。
改进了无菌袋上的易剥离粘贴标签,以清楚地表示过滤装置的批号和零部件号。只需简单地剥离并放入实验室笔记本,即可进行精确的跟踪和参考。
专为单次使用而设计– Stericup®Quick Release降低了无意重复使用的可能性,并确保培养基开始时无菌并保持无菌状态。
 相同的可信性能-增强的设计
所有使原Stericup®过滤系统成为您实验室和世界各地实验室的主要选择的性能仍然是Stericup®Quick Release系统的核心。
  • 经过验证的Millipore®膜性能,具有业界领先的膜技术,可提供高流速、低蛋白结合和低残留容积。
  • 小巧易握的接收瓶可确保过滤过程中的控制和稳定性,使Stericup®Quick Release过滤器成为层流单元的理想选择。
  • 盖子上的凹入螺纹有助于确保无菌,即使在面朝下放置时也是如此,而翅片能使它侧面放置而不会滚落或从长凳上掉下。
  • 接收瓶底部略微凹陷,可将加盖的培养瓶叠放,方便储存
  • 接收器瓶内装有一个选项卡,可轻松连接预滤片(不包括在内),以用于处理难过滤情况。
  • 接收瓶由透明耐用聚苯乙烯制成,整个装置经γ射线灭菌。
  • 经干细胞检测的Millipore® PLUS PES滤膜可保障生长培养基的生存能力。
The Stericup® Quick Release 500mL和Millipore® PLUS PES滤膜现已可在欧洲和北美地区订购。敬请留意其他地区可订购公告。
产品编号 产品名称 产品描述 膜/应用 孔径 (μm) 漏斗容量(mL) 数量/Pk
S2GPU01RE Stericup® Quick Release过滤单元 Stericup®GP Quick Release过滤单元
†干细胞研究引文
接收瓶:150 mL
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 150 12
S2GPU02RE Stericup® Quick Release过滤单元 Stericup®GP Quick Release过滤单元
†干细胞研究引文
接收瓶:250 mL
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 250 12
S2GPU05RE Stericup® Quick Release过滤单元 Stericup®GP Quick Release过滤单元
†干细胞研究引文
接收瓶:500 mL
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 500 12
S2GPU10RE Stericup® Quick Release过滤单元 Stericup®GP Quick Release过滤单元
†干细胞研究引文
接收瓶:1000 mL
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 1000 12
S2GPU11RE Stericup® Quick Release过滤单元 Stericup®GP Quick Release过滤单元
†干细胞研究引文
接收瓶:1000 mL
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 1000 12
S2GPT01RE Steritop® Quick Release过滤单元 Steritop®GP Quick Release过滤单元
接收瓶打开: 45 mm
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 150 12
S2GPT02RE Steritop® Quick Release过滤单元 Steritop®GP Quick Release过滤单元
接收瓶打开:  45 mm
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 250 12
S2GPT05RE Steritop® Quick Release过滤单元 Steritop®GP Quick Release过滤单元
接收瓶打开:  45 mm
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 500 12
S2GPT10RE Steritop® Quick Release过滤单元 Steritop®GP Quick Release过滤单元
接收瓶打开:  45 mm
Millipore Express®PLUS(PES)滤膜/快速过滤组织培养基和缓冲液 0.22 1000 12