Cell Culture
3D细胞培养系统
Sigma®提供了不同组合的三维细胞培养系统,其中包含了MaxGel™人细胞外基质(ECM)HydroMatrix™合成多肽以及小鼠ECM等,可用于干细胞及其他细胞的培养。这些产品提供了立体培养环境,可以帮助细胞更好地模拟其对应的体内细胞状态。
  • 在类似其体内环境条件下培养细胞
  • 促进细胞的生长和迁移以对干细胞及其他哺乳动物细胞的增殖提供支持
  • 低含量的生长因子可以促进批次间一致性
3D基质
HydroMatrix™多肽水性凝胶
HydroMatrix是一种合成多肽纳米纤维支架,通过高度交联的多肽水性凝胶中的天然三维结构来实现对合成基质的精确控制。HydroMatrix支架可以在温度或离子强度变化刺激下从液态前体自组装为高度交联的三维多肽水性凝胶。
通过调整HydroMatrix溶液的浓度,研究人员可以控制3-D结构的柔韧性,并对结构进行剪裁以满足个人的需求。HydroMatrix可以促进细胞生长和迁移,已被证实可以促进多种类型细胞的增殖,包括神经干细胞、神经细胞、神经胶质细胞、星形胶质细胞、成纤维细胞及角质形成细胞等。
HydroMatrix细胞培养多肽支架可以实现极佳的细胞生长。将大鼠神经干细胞(NSC’s)培养于三种表面。在组织培养塑料表面NSC的生长非常差(A),而在多聚-L-赖氨酸/层粘连蛋白包裹的平板上其生长状况略好(B)。而在0.5%(w/v)的HydroMatrix多肽水性凝胶中NSC表现出了极佳的生长(C)。
产品 产品编号 规格
HydroMatrix(液态) A6982 1 x 1 ml
1 x 5 ml
1 x 10 ml
HydroMatrix96孔板 H4165 1 x 96孔板
HydroMatrix24孔板 H4040 1 x 24孔板
HydroMatrix6孔板 H3915 1 x 6孔板
MaxGel™人ECM
体外生产的MaxGel人ECM提供了丰富的三维环境来促进细胞增殖。MaxGel ECM含有多种细胞外基质成分,包括胶原蛋白、层粘蛋白、纤连蛋白、腱生蛋白、弹性蛋白以及大量的蛋白聚糖及粘多糖等。用于细胞培养的ECM可以高效地重现上皮细胞与间质在皮肤发育及器官型细胞培养过程中的协同作用。人MaxGel ECM可以促进细胞的生长和迁移,已被证实可以支持多种类型细胞的增殖,包括神经干细胞、神经细胞、神经胶质细胞、星形胶质细胞、成纤维细胞、肝实质细胞及角质形成细胞等。
MaxGel ECM基质可以提高成年角质形成细胞的增殖。HaCaT细胞(来自成人皮肤角质形成细胞)在转移至组织培养塑料皿中(A)及1%人ECM中(B)进行培养24小时后,结果表明HaCaT细胞在ECM中可以更好地增殖。
MaxGel ECM基质可以提高胚胎肺成纤维细胞的增殖。MRC-5细胞(来自人胚胎肺成纤维细胞)在转移至组织培养塑料皿中(A)及1%人ECM中(B)进行培养24小时后,结果表明,如同其他细胞一样,MRC-5细胞在ECM中可以更好地增殖。
产品 产品编号 规格
MaxGel ECM(液态) E0282 1 x 0.1 ml
1 x 1 ml
MaxGel96孔板 M1073 1 x 96孔板