Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
Cell Culture
3D细胞培养
在体内,细胞生长在一个3D的环境中,即被其他细胞、膜系统、纤维层、细胞外基质等重重包围。研究表明,在3D培养系统中生长的细胞会表现出更接近生理的表型、相互作用及反应,可以更精确的重现细胞行为。
Sigma®可以为您提供全面的3D细胞培养系统,包括MaxGel™ 人细胞外基质、HydroMatrix™人工合成纳米纤维支架和小鼠细胞外基质等3D培养基质,Perfecta3D悬滴培养板和Cell-in-a-Box活细胞包装系统等多种3D细胞培养系统,以及细胞培养相关的细胞/生长因子、胶原蛋白/明胶、胰蛋白酶和缓冲液等。
3D细胞培养优势:
  • 模拟体内生长环境---保持细胞的生理形态和充分的细胞间互作
  • 良好的批间稳定性---低水平的生长因子,可更好的保证批次培养的稳定性
  • 有利于细胞生长和迁移---促进干细胞或其他细胞的增殖
  • 更真实精确的研究结果---更精确地重现细胞行为,如信号转导及药物反应等
产品举例
品名 产品描述 货号 目录价
HydroMatrix™ Peptide Hydrogel HydroMatrix™合成多肽,纳米纤维三维支架,粉末 A6982-1ML
A6982-5ML
A6982-10ML
¥899.73
¥3,195.27
¥5,704.92
MaxGel™ ECM MaxGel™ 人细胞外基质,液体 E0282-1ML ¥827.19
ECM Gel from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma 小鼠EHS肉瘤细胞外基质,液体 E1270-5ML
E1270-10ML
E1270-5X10ML
¥2,478.06
¥4,274.01
¥17,093.70
Perfecta3D® hanging drop plate, 384 wells Perfecta3D悬滴培养板,384孔 HDP1385-8EA ¥3,396.51
Perfecta3D® hanging drop plate, 96 wells Perfecta3D悬滴培养板,96孔 HDP1096-8EA ¥3,396.51
Cell-in-a-Box® 活细胞包装试剂盒 CIB001-1KT ¥6,148.35
Poly-L-lysine solution 聚-L-赖氨酸溶液,分子量150,000-300,000,浓度0.01%,无菌过滤,细胞培养 P4832-50ML ¥1,096.29
Poly-L-lysine hydrobromide 聚-L-赖氨酸氢溴酸盐,分子量70,000-150,000, 冻干粉, γ辐照,BioXtra,细胞培养 P6282-5MG ¥652.86
Poly-D-lysine hydrobromide 聚-D-赖氨酸氢溴酸盐,分子量70,000-100,000,冻干粉,γ辐照,细胞培养 P6407-5MG
P6407-10X5MG
¥652.86
¥4,808.70
Collagen from rat tail 来源于大鼠尾的I型胶原蛋白,粉末,细胞培养 C7661-5MG
C7661-10MG
C7661-25MG
C7661-50MG
¥679.77
¥1,285.83
¥2,349.36
¥4,347.72
Gelatin 鱼皮明胶,来源于冷水鱼类皮肤,固体 G7041-500G ¥765.18
Trypsin from porcine pancreas 胰蛋白酶,来源于猪胰腺,冻干粉,细胞培养,1000-2000 BAEE units/mg T4799-5G
T4799-10G
T4799-25G
T4799-100G
¥310.05
¥347.49
¥720.72
¥1,849.77
更多信息, 请访问:sigma.com/cellculture