Avanti® 极性脂质:用于有效脂质挤压的设备
Avanti Mini Extruder可通过一种高效的挤压方式帮助研究者和科学家制备大型的单层囊泡
Avanti<sup>®</sup> Polar Lipids Mini Extruder for large, unilamellar vesicles, is made of stainless steel and PTFE.
缩短停工期
  • 轻松、快速并有效地进行大型单层囊泡的制备。
  • 快速清除所有的沾湿部件,降低从各种不同种类脂质中进行囊泡制备的时间。
  • 无需使用溶剂或去污剂,产生均一的单层脂质体群体。
  • 可通过聚碳酸酯膜选择对囊泡的大小进行直接控制。
经济
Avanti® Mini-Extruder采用不锈钢和PTFE材质;其设计可保证提供持续数年的无故障运行,但成本仅相当于大型挤压器的几分之一。
  • 价格远低于大型挤压器
  • 所有的Avanti®组件和替换零件都可从同一厂商获取
此产品系列还包括:
  • 小型挤压器
  • 加热模块
  • 2个O型密封圈
  • 2个气密注射器
  • 100张聚碳酸酯膜
  • 100个滤器支架
温度控制
将稳定模块(挤压器组装)放置在热板上可实现转变温度高于室温的脂质快速温度控制。