Avanti® 极性脂质:脂质组学 – 用于定量、分析及细胞信号研究的方法
Avanti Polar Lipids
 用于许多应用的纯脂质
无论您是经验丰富的脂质研究人员还是脂质研究领域的新人,Avanti®脂质组学部门都在开发革命性工具,为您提供更好的方法来回答关于脂质结构和功能的基本问题。
 用于定量质谱的标准品
脂质质谱中的精准性
您需要明确的内参来对结构进行确定或确定每个分子种类在基于质谱的研究中的准确浓度。无论您的应用是什么,Avanti®化学纯合成脂质标准品都可实现精确的量化或对主要的脂质类别进行鉴定,包括甘油脂、甘油磷脂、鞘脂和甾醇。
  • 定量标准品 在特定浓度的单位容器中被表征并进行预包装。该标准品附有详细的分析证书,而稳定性则会由质检人员所监控。
  • 定量标准品 用于基于质谱分析的脂质常规鉴定
单克隆抗体
用于信号和疾病研究的脂质结合抗体
以脂质作为细胞信号事件中的辅因子、激动剂或拮抗剂的研究越来越普遍。使用针对生物活性脂质的Avanti®单克隆抗体来检测这些物种的存在或它们所刺激的下游信号。为您的基本信号和疾病研究增加了另一个维度。
  • E06 可通过结合到氧化磷脂的磷酸胆碱头部基团来对LDL和OxLDL进行区分,因为其存在于OxLDL而非LDL中。
  • WR304 可被用于检测PIP和PIP2的存在
 脂质工具箱
对脂质功能获得更好的了解
综合了各种方法学的脂质工具箱对于了解脂质在生物系统中的功能作用至关重要。Avanti®工具可帮助您探寻蛋白质-脂质间的相互作用,开发用于增强的脂质细胞传递系统,并进行更为稳健的分析。
  • Lipid Snoopers®. 非常适合于蛋白质-脂质相互作用研究的硝酸纤维素膜或8孔ELISA检测条
  • Huzzah® 可通过他们与人类血清白蛋白(HSA)的偶联来提升对于脂质类的细胞传递
  • CerS 检测试剂盒. 在生物学样本中可进行简易检测神经酰胺合酶(CerS)活性的检测试剂盒
北极熊照片由Kyriakos Kaziras提供
   点击查看商品