Duolink® PLA – 蛋白检测技术
每个细胞内,都蕴含着等待揭开的突破性秘密。改变人类疾病的来源或者发现蛋白质间不规则相互作用的秘密,需要强大的研究工具和简化的方法。Duolink®(邻位连接检测技术可将您的蛋白质信号放大1000倍,可视化检测天然细胞内的蛋白及其相互作用。我们直接的研究方法具有如下优势:
  • 可对蛋白质间相互作用进行可视化检测 – 无论稳定的相互作用或瞬时相互作用
  • 内源性蛋白检测 - 无需过表达或遗传改造
  • 高度特异性 – 利用两种抗体/探针消除假阳性
  • 单分子灵敏度 – 通过滚环复制放大信号使蛋白检测可视化
  • 无需专用设备 – 采用标准免疫荧光方法
  • 出版级结果 – 可与间接方法的图像结果进行比较(Co-Ip/WB)
利用扩增性能和可视化结果,揭示蛋白检测研究机遇
Duolink® PLA采用何种工作原理?
蛋白检测资源
应用
  • 蛋白质间相互作用
  • 翻译后修饰
  • 低丰度蛋白
  • 蛋白质定位
  • 数字定量
产品搜索
准备开始实验?请首先浏览我们的Duolink® PLA产品列表。
一抗
探索可用于您今后的Duolink®检测的PLA级一抗选择。