LOPAC®1280 – 药理学活性化合物文库
我们的药理学活性化合物文库(LOPAC1280)有效保障生物活性小分子的作用和性能。这一生物学注释的产品集包括抑制剂、受体配体、制药开发工具以及认证药物,可影响大多数信号传导通路,涵盖了所有主要的药物靶标类别。
请点击下方链接索取化合物完整清单或SDS文件。
特性:
  • 1280种药理学活性化合物
  • 具有生物活性,经过注释的上市药物和药理学相关分子
  • 预溶解、标准化化合物,适于重新利用:即用型DMSO 储存液大大节约样品准备的时间
  • Sigma品质保证,可轻松再订购:高纯化合物,可独立提供
药理学活性化合物
LOPAC涵盖了所有主要的靶标分类(包括GPCR和激酶),因而成为目前最灵活的靶标鉴定和实验验证文库。
GPCR:
基因调控:
激酶:
神经传递:
上市药物和药理学相关结构
活性可预测、骨架经过验证,定向靶向一系列药物靶标,可用于重定向应用。
认证药物
制药开发工具
更多有关LOPAC产品的信息,请访问产品详情页面:
LOPAC®1280
规格:250µL,10mM浓度DMSO溶液
货号:LO1280(美国以外货号LO3300
LOPAC®1280 – 小包装
规格:25µL,10mM浓度DMSO溶液
货号:LO4100(美国以外货号LO4200