生物化学
检测 - 卓越的荧光和化学发光应用工具箱
图片:Atto 488鬼笔环肽的应用
共聚焦激光扫描显微照片(CLSM)显示人外周血单核细胞分化为巨噬细胞,由红色荧光塞氏液体液(Serratia liquefaciens)染色。巨噬细胞试图通过长伪足捕获细菌。细菌似乎沿着这种结构行走。
固定的细胞用Triton X-100透化。 鬼笔环肽-Atto 488(Sigma,货号49409)结合聚合的F-肌动蛋白,可鉴定肌动蛋白丝和纤维。制备物置于含DAPI(Sigma Aldrich)的含氟聚合物介质中。使用配备Nikon A1数码照相机和403纳米,488纳米,561纳米激光器的NIKON A1R共焦扫描激光显微镜获得一系列光学切片。
图片由Marquésde Valdecilla大学医学院和Marquésde Valdecilla-IFIMAV研究培训学院的Jose Ramos Vivas教授友情提供
灵敏和灵活的检测技术在生物研究中的重要性和普及程度越来越高。发光技术即使在细胞和组织切片内也能实现最高的灵敏度和选择性检测。发光监测通常十分简便易自动化。我们的产品线包括荧光标签偶联物底物指示剂和探针电泳染色剂膜探针微粒通用染料包埋介质