血液学和组织学
Wright Giemsa染色剂
Wright和Giemsa染色剂是Romanowsky染色剂,用于外周血和骨髓涂片染色。此染色剂最重要的组分是氧化亚甲蓝、天青B和曙红Y染料。曙红Y染料将细胞质染成橘色或者是粉红色。氧化亚甲蓝和天青B将细胞核染成深浅不一的蓝色到紫色。Romanowsky染色剂用于区分分化白血球细胞数和研究红血球细胞形态。粒性白血球、淋巴细胞或者是单核细胞计数异常可用来诊断白血病或细菌感染等疾病。
产品
Wright染色剂,改良型
Giemsa染色剂,改良型