高品质澳大利亚胎牛血清和小牛血清全新上市
牛血清由于包含丰富的营养成分,通常被添加到细胞培养液中,用于促进和维持脊椎动物、哺乳动物、昆虫及其他物种细胞的生长。牛血清的来源地很多,其中澳大利亚来源的牛血清被公认为是品质更优。
胎牛血清
产品特点:
  • 澳大利亚来源,具有可追溯性
  • 无菌心脏穿刺取血
  • 3次0.1μm无菌过滤
  • 可提供γ射线辐照处理的血清现货,灭活病毒和其他外来微生物
  • 严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等检测
  • 经过细胞培养和杂交瘤细胞培养验证
 产品规格 F8318, F8687(辐照)
9CFR病毒检测 未检测到
无菌检测 符合EP/USP标准
支原体检测 未检测到
内毒素水平 ≤5 EU/mL
总蛋白 35-45 mg/mL
血红蛋白 ≤0.18 mg/mL
pH 6.9-7.6
渗透压 280-365 mOsm/kg
小牛血清
产品特点:
  • 澳大利亚来源,具有可追溯性
  • 采集自小于12个月龄的小牛
  • 可提供γ射线辐照处理的血清现货,灭活病毒和其他外来微生物
  • 严格QC标准进行微生物、内毒素、血红蛋白、IgG含量等检测
  • 经过细胞培养和杂交瘤细胞培养验证
产品规格 B7446, B7447(辐照)
9CFR病毒检测 未检测到
支原体检测 未检测到
内毒素水平 ≤10 EU/mL
总蛋白 58-71 mg/mL
血红蛋白 ≤0.35 mg/mL
pH 7.0-8.1
渗透压 260-330 mOsm/kg
 订购信息
货号 产品描述
F8318-500ML 胎牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,500mL
F8318-100ML 胎牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,100mL
F8687-500ML 胎牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,500mL
B7446-1000ML 小牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mL
B7446-100ML 小牛血清,澳大利亚来源,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,100mL
B7447-1000ML 小牛血清,澳大利亚来源,γ辐照,无菌,适合细胞培养,适合杂交瘤细胞,1000mL
 工艺流程
从血源采集、加工、过滤、辐照处理、包装、质检,再到物流,遵循行业最高标准,全方位保驾护航,确保产品高品质、可信赖。
 可追溯性
产品制备所用材料均来自澳大利亚。采集血清的牛的出生、饲养、运输或屠宰场所均不经过疯牛病(BSE)疫区,原料均通过严格标准采自中国许可的澳大利亚非蓝舌病毒(BTV)地区。每批次均附有含原产地信息的分析证书(CoA)。
 原材料加工
血液取自澳大利亚地区受政府监管的工厂。全血使用严格的无菌采集技术收集,然后在可控条件下凝结。离心后收集血清并立即冻存。
 过滤和包装
冻存的血清原料在可控条件下解冻,然后通过一系列不同孔径的膜过滤,并在封闭系统中进行分装。血清包装入无菌带刻度的塑料瓶后,密封冻存于-10~-40°C环境。
 γ辐照处理
使用经过认证的工艺对冻存的血清进行25-40 kGy剂量的γ辐照处理,并确保每批次的每瓶血清都能均匀受到辐照作用。经过γ射线辐射的血清所含病毒和外来微生物污染的可能性降低了上百万倍,而与此同时,血清的促细胞生长作用不受辐照的影响。
 QC检测
采用严格标准进行多次多项检测,包括牛呼吸道融合病毒(BRSV)、牛病毒性腹泻病毒(BVDV)、 牛细小病毒(BPV)、蓝舌病毒(BTV)、 牛腺病毒(BAdV)、狂犬病毒(RABV)、呼吸道肠道病毒(REO)等病毒检测、支原体、内毒素、血红蛋白、IgG含量、细胞生长验证以及多项生理生化检测,确保产品具有可信赖的超高品质。
 液体培养基促销
购买使用我们的液体培养基,获得一致性培养结果,同时享受特别优惠活动。
 促销培养基列表:
类型 货号 产品分类
DMEM- 高糖 D6429-500ML DMEM-高糖,含L谷氨酰胺,丙酮酸钠和NaHCO3
D5796-500ML DMEM-高糖,含L-谷氨酰胺和NaHCO3,不含丙酮酸钠
D5671-500ML DMEM-高糖,含NaHCO3,不含L-谷氨酰胺和丙酮酸钠
D6546-500ML DMEM-高糖,含NaHCO3和丙酮酸钠,不含L-谷氨酰胺
DMEM- 低糖 D6046-500ML DMEM-低糖,含L-谷氨酰胺和NaHCO3
D5546-500ML DMEM-低糖,含NaHCO3、丙酮酸钠和酚红,不含L-谷氨酰胺和HEPES
DMEM/F12 D8437-500ML DMEM/Ham F-12,含15mM HEPES、NaHCO3和L-谷氨酰胺
D6421-500ML DMEM/Ham F-12,15mM HEPES和NaHCO3,不含L-谷氨酰胺
F-12 N6658-500ML Ham's F-12,含L-谷氨酰胺和NaHCO3
RPMI 1640 R8758-500ML RPMI 1640,含L-谷氨酰胺和NaHCO3
R5886-500ML RPMI 1640,含25mM HEPES,不含L-谷氨酰胺
R0883-500ML RPMI 1640,含NaHCO3,不含L-谷氨酰胺
MEM M4655-500ML MEM,含Earle's盐、L-谷氨酰胺和NaHCO3
M5650-500ML MEM,含Earle’s盐、NEAA和NaHCO3,不含L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和HEPES
M4526-500ML MEM,alpha配方,含NaHCO3和丙酮酸钠,不含L-谷氨酰胺
M2279-500ML MEM,含Eale's盐和NaHCO3,不含L-谷氨酰胺
M199 M4530-500ML M199,Earl's盐、L-谷氨酰胺和NaHCO3
William’s E W1878-500ML William’s E培养基,含NaHCO3,不含L-谷氨酰胺和酚红
Iscove’s I3390-500ML Iscove’s改良杜氏培养基,含NaHCO3,不含L-谷氨酰胺,适合杂交瘤细胞
DPBS D8537-500ML Dulbecco's磷酸盐缓冲液,不含MgCl2和CaCl2
D8662-500ML Dulbecco's磷酸盐缓冲液,含MgCl2和CaCl2
D1408-500ML Dulbecco's磷酸盐缓冲液,不含MgCl2和CaCl2,10X
Hanks H6648-500ML Hanks'平衡盐溶液,含NaHCO3,不含酚红、CaCl2和MgSO4
H8264-500ML Hanks平衡盐溶液,含NaHCO3,不含酚红
H9394-500ML Hanks'平衡盐溶液,含NaHCO3,不含CaCl2和MgSO4
Earls E2888-500ML Earle 平衡盐溶液,含NaHCO3
 血清常见问答:
细胞和组织培养为什么需要使用血清?
血清通常作为补充剂,以2-10%的浓度加入培养基中,为细胞提供综合营养、激素、生长和附着因子。血清还可作为细胞培养系统的缓冲液,避免各种因素(包括pH变化、蛋白水解活性或重金属、内毒等)干扰细胞生长或产生毒性作用。
Fetal bovine serum(FBS)和Fetal calf serum(FCS)有什么区别?
没有区别,二者均指未出生牛的血清(胎牛血清)。
血清是如何加工的?
血清采集后冷冻运输至加工工厂,解冻并检测细菌、病毒、内毒素和血红蛋白含量等多项指标。选择最优质的血清在无菌环境下进行系列膜过滤无菌处理,然后在无菌环境下进行分装并快速冻存于-20°C,在所有批次验证达到或找过QC标准之前隔离存放。
血清的推荐储存温度是多少?
推荐储存于-20°C,使用前的冻存状态是最稳定的。血清不建议储存于无霜冰箱,因为温度循环可能导致瓶体破裂,使产品污染或变质。
如何解冻血清?
血清应该在2-8°C过夜解冻以避免降解,或者在室温条件下,定期轻轻摇动使组分重悬。解冻的血清在加入细胞培养基前应该混合均匀。由于反复冻存会严重影响血清品质,建议将解冻的血清分装成单次使用量,并冻存于-20°C。如果储存于2-8°C,应该在2-4周使用。温度超过37°C时会降解营养成分,破坏血清功能。
如果血清收到时存在部分解冻,还能继续使用吗?
血清是干冰包装运输,到达时应该是冷冻状态。但是,如果由于运输时间超期导致部分解冻,依然可以继续使用。完全解冻后分装成单次用量进行冻存。
血清产品的保质期是多久?
大部分血清产品,在未开封冻存的情况下生产之日起5年,具体可参考瓶身或CoA上的信息。
培养基中加入血清和所有补充物后可以储存多久?
如果正确无菌操作,添加血清的培养基可以在2-8°C最长储存6周。不论储存时间长短,一旦培养基变得浑浊,应该使用适当的方法丢弃。
血清对光敏感吗?
在标准实验室光下正常操作血清不会有太大影响。但血清中确实含有某些对光敏感的组分,因此不建议将血清暴露在高强度或短波光下。
为什么血清会出现浑浊或絮状物质?
血清中出现沉淀的原因很多:
  1. 反复的冻融会使血清脂蛋白发生变性造成浑浊,可通过分装成单次用量减少冻融来尽量避免此种情况
  2. 血清是在低温环境下迅速加工以保持其生长特性,血清中遗留的一些纤维蛋白原在解冻时会转化成纤维蛋白。过量的纤维蛋白在血清中呈现为可见的絮状物质,可通过400xg离心移除。不建议通过过滤血清来移除絮状物质,因为滤器可能堵塞,或者意外截留到重要的蛋白质。
牛血清产品检测项目包括内毒素、细菌、真菌、霉菌、支原体和噬菌体检测吗?
胎牛血清采用非常严谨的标准检测过这些相关微生物的污染,具体可以参加每批次的CoA。
什么是γ辐照的血清(胎牛血清)?
γ辐照的血清通过暴露于放射性60Co产生的25-40 kGy剂量的γ射线来灭活病毒和其他外来微生物(比如支原体)。γ辐照处理不影响血清的理化性质或细胞培养性能。
为什么有些血清是热灭活的?如何热灭活?
哺乳动物血清中天然存在的补体蛋白参与细胞溶解事件、收缩平滑肌、从肥大细胞和血小板中释放组胺和激活淋巴细胞和髓细胞。热灭活破坏了血清中补体的活性,因此免疫学应用,培养胚胎干细胞、昆虫细胞和平滑肌细胞时推荐使用。
热灭活方法是在56°C水浴中处理30分钟,并每隔大约10分钟旋转一次瓶子。为了保持精确,可使用一个类似大小的瓶子作为对照,对照瓶内放入同等体积的水,并放置一个温度计,在温度到达56°C时开始计时30分钟。热灭活过程必须小心控制,避免血清中支持细胞和组织繁殖的关键蛋白组分发生降解。
为什么血清具有批次间可变性?
血清是从生物来源提取的,其成分会存在批次之间的差异。为了尽可能减少应用变化,我们对每个批次均执行严格的质量检测,使用高质量标准,尽可能确保批间一致性。
胎牛血清的颜色和我之前使用的批次不同,会影响血清使用效果吗?
血清的颜色取决于血红蛋白浓度,而该参数的差异不会影响血清的性能。
为什么血清的来源很重要?
血清的来源(或原产地)是指收集未加工血液的国家。不要与血清分离、过滤或其他加工处理所在国家混淆,二者可能是不同的。血清供应商的CoA文件应该明确写明血清原产地和加工信息。
USDA来源和U.S来源血清的区别是什么?
U.S.来源血清是指收集自持续接受USDA检查的美国境内的地区;而USDA来源血清是指收集自美国境外,但经过USDA批准允许进口美国的地区,包括澳大利亚、加拿大、新西兰、智力和中美洲。
可溯源性和来源如何影响血清的成本?
“原产地”是指血清采集的国家,“可溯源性”是指追溯血清从源头到生产加工和供应的文件。血清是一种因原产地国家不同而存在价格差异的商品,例如,来源于澳大利亚和新西兰的血清,由于供应量低或/和成本较高,其价格可能高于其他国家来源的血清。