血清
我们提供多种血清,包括牛,鸡,山羊,马,人,绵羊,猪和兔血清,用于细胞培养应用。我们对血清进行了病毒污染和细胞培养性能测试,并获得了原产地认证。 Sigma-Aldrich在用于细胞培养的血清的管理和生产方面拥有30多年的经验。
我们按国家和/或原产地区管理和隔离我们的成人,新生儿和胎儿牛血清(FBS)清单,以符合美国和国际监管标准和限制。我们将FBS分为美国采购和非美国来源血清。我们非美国采购的FBS由非美国USDA批准或原产国/地区/限制销售批次指定和管理。我们提供FBS的批量测试和匹配。
我们的人血清经过全面测试,符合公共安全要求。
我们提供由供体畜群生产的美国原产马和山羊血清。
除完整的血清(complete sera)外,Sigma-Aldrich还提供多种血清替代产品。
胎牛血清 (FBS)
新生牛, 小牛和成年牛血清
其他血清
血清替代品