血清
新西兰血清和澳洲血清
胎牛血清 (FBS) 为培养的细胞提供许多不确定的生长促进因子和存活增强因子。FBS是肉类行业的副产品。因此,它的供应会受到气候和社会经济模式转变等因素的影响。最近,美国的干旱状况迫使农民缩小牛群规模,导致美国牛群降至60多年来的最低水平。然而,农民现在正在重建牛群,导致市场上的牛数量更少。最终的结果是,可用的美国原产FBS比之前的年产量少40%以上。
为了应对目前美国原产FBS短缺的问题,并确保您的研究不被中断,我们公司的血清产品现包括新西兰和澳洲原产FBS。
澳洲和新西兰原产血清对于地理性牛海绵状脑病风险科学指导委员会指定的地理性牛海绵状脑病(BSE)风险(GBR)具有最佳评级。澳洲和新西兰血清的分类是GBR一级。
说明 新西兰 澳洲
胎牛血清 F8067 F9423
内毒素低
血红蛋白低
按照9CFR筛选BVD
IgG 检测
性能检测
BSE风险可忽略不计*
(参阅COA进行其他测试)
*根据“陆生动物卫生法典”(世界动物卫生组织)第11.4章,成员国承认BSE风险可忽略不计。