经典培养基和盐
基础盐混合物
杜氏磷酸缓冲盐
Earle平衡盐
Hanks平衡盐
Tyrode盐
其它盐培养基
在细胞和组织培养中,平衡盐溶液(BSS)的应用通常归因于该领域的早期工作者。1885年,Sydney Ringer研发了一种无机盐溶液,旨在保持哺乳动物心脏组织的收缩性。Tyrode设计了一种较为笼统的盐溶液,用于原代哺乳动物细胞培养。Tyrode盐溶液已成为稀释天然来源培养基蛋白质组分的公认液体。从那时起,许多其他的平衡盐溶液被研发出来,用于细胞和组织培养。目前,平衡盐溶液在细胞培养中发挥着多方面的作用,其主要功能可以分为四个方面。
 杜氏磷酸缓冲盐
货号
产品名称
描述
应用
D8662
杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 含氯化钙和氯化镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
简称D-PBS,是一种通用的洗涤细胞和组织的等渗盐溶液。
D1283
杜氏磷酸缓冲盐 (10x)
  • 液态
  • 含氯化钙和氯化镁
  • pH 4.2-4.6(10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
D8662的浓缩液。
D8537
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
钙和镁可促进细胞贴壁。需要解离或释放细胞和组织时,可使用该D-PBS配方。
D1408
杜氏磷酸缓冲盐 (10x)
  • 液态
  • 已过滤除菌
  • pH 6.6-7.0 (10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
D8537的浓缩液。
D5652
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 相关产品:杜氏磷酸缓冲盐Hybri-Max (D 7030)
  • 经细胞培养验证
D8537的粉末形式。
钙和镁可促进细胞贴壁。
需要解离或释放细胞和组织时,可使用该D-PBS配方。
D7030
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 无内毒素
  • 经过杂交瘤细胞测试
除用于杂交瘤细胞外,与D5652相同。
D5773
杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙
  • 按照每升培养基9.7 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
钙可促进细胞贴壁。
需要解离或释放细胞和组织时,可使用该配方D-PBS。
此外,还适于涉及钙代谢的研究。
D4031
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 含36 mg/L丙酮酸钠,50 mg/L硫酸链霉素,100 mg/L单硫酸卡那霉素,1000 mg/L琼脂糖,氯化钙和氯化镁。
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
完整添加成分等渗溶液。
含有能源及抗生素。
常用于存在较高污染风险的原代细胞。
D6650
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 含36 mg/L丙酮酸钠,50 mg/L硫酸链霉素和1000 mg/L琼脂糖。
  • 不含氯化钙和青霉素G
  • 每份包装之中单独添加青霉素G至终浓度1百万单位/L。每份包装之中单独添加氯化钙至终浓度133 mg/L。
  • 经细胞培养验证
含有能源及抗生素的等渗盐溶液。
提供含/不含青霉素G或钙的配方选择。
常用于培养存在较高污染风险且需要解离组织的原代细胞
杜氏磷酸缓冲盐
货号
产品名称
描述
应用
D8662
杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 含氯化钙和氯化镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
简称D-PBS,是一种通用的洗涤细胞和组织的等渗盐溶液。
D1283
杜氏磷酸缓冲盐 (10x)
  • 液态
  • 含氯化钙和氯化镁
  • pH 4.2-4.6(10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素 
  • 经细胞培养验证
D8662的浓缩液。
D8537
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
钙和镁可促进细胞贴壁。需要解离或释放细胞和组织时,可使用该D-PBS配方。
D1408
杜氏磷酸缓冲盐 (10x)
  • 液态
  • 已过滤除菌
  • pH 6.6-7.0 (10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
D8537的浓缩液。
D5652
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 相关产品:杜氏磷酸缓冲盐Hybri-Max (D 7030)
  • 经细胞培养验证
D8537的粉末形式。
钙和镁可促进细胞贴壁。
需要解离或释放细胞和组织时,可使用该D-PBS配方。
D7030
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 无内毒素
  • 经过杂交瘤细胞测试
除用于杂交瘤细胞外,与D5652相同。
D5773
杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙
  • 按照每升培养基9.7 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
钙可促进细胞贴壁。
需要解离或释放细胞和组织时,可使用该配方D-PBS。
此外,还适于涉及钙代谢的研究。
D4031
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline Modified
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 含36 mg/L丙酮酸钠,50 mg/L硫酸链霉素,100 mg/L单硫酸卡那霉素,1000 mg/L琼脂糖,氯化钙和氯化镁。
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
完整添加成分等渗溶液。
含有能源及抗生素。
常用于存在较高污染风险的原代细胞。
D6650
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 含36 mg/L丙酮酸钠,50 mg/L硫酸链霉素和1000 mg/L琼脂糖。
  • 不含氯化钙和青霉素G
  • 每份包装之中单独添加青霉素G至终浓度1百万单位/L。每份包装之中单独添加氯化钙至终浓度133 mg/L。
  • 经细胞培养验证
含有能源及抗生素的等渗盐溶液。
提供含/不含青霉素G或钙的配方选择。
常用于培养存在较高污染风险且需要解离组织的原代细胞
Earle平衡盐
Hanks平衡盐
Tyrode盐
其它盐培养基
杜氏磷酸缓冲盐
货号
产品名称
描述
应用
D8662
杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 含氯化钙和氯化镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
简称D-PBS,是一种通用的洗涤细胞和组织的等渗盐溶液。
D1283
杜氏磷酸缓冲盐 (10x)
  • 液态
  • 含氯化钙和氯化镁
  • pH 4.2-4.6(10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素 
  • 经细胞培养验证
D8662的浓缩液。
D8537
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
钙和镁可促进细胞贴壁。需要解离或释放细胞和组织时,可使用该D-PBS配方。
D1408
杜氏磷酸缓冲盐 (10x)
  • 液态
  • 已过滤除菌
  • pH 6.6-7.0 (10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
D8537的浓缩液。
D5652
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 相关产品:杜氏磷酸缓冲盐Hybri-Max (D 7030)
  • 经细胞培养验证
D8537的粉末形式。
钙和镁可促进细胞贴壁。
需要解离或释放细胞和组织时,可使用该D-PBS配方。
D7030
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙和氯化镁
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 无内毒素
  • 经过杂交瘤细胞测试
除用于杂交瘤细胞外,与D5652相同。
D5773
杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙
  • 按照每升培养基9.7 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
钙可促进细胞贴壁。
需要解离或释放细胞和组织时,可使用该配方D-PBS。
此外,还适于涉及钙代谢的研究。
D4031
Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline Modified
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 液态
  • 含36 mg/L丙酮酸钠,50 mg/L硫酸链霉素,100 mg/L单硫酸卡那霉素,1000 mg/L琼脂糖,氯化钙和氯化镁。
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
完整添加成分等渗溶液。
含有能源及抗生素。
常用于存在较高污染风险的原代细胞。
D6650
改良型杜氏磷酸缓冲盐
  • 粉末
  • 含36 mg/L丙酮酸钠,50 mg/L硫酸链霉素和1000 mg/L琼脂糖。
  • 不含氯化钙和青霉素G
  • 每份包装之中单独添加青霉素G至终浓度1百万单位/L。每份包装之中单独添加氯化钙至终浓度133 mg/L。
  • 经细胞培养验证
含有能源及抗生素的等渗盐溶液。
提供含/不含青霉素G或钙的配方选择。
常用于培养存在较高污染风险且需要解离组织的原代细胞
Earle平衡盐
Hanks平衡盐
Tyrode盐
其它盐培养基
 Earle平衡盐
货号 产品名称 描述 应用
E2888
Earle平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
完整营养成分、可直接使用的EBSS配方。
E7510
Earle平衡盐溶液(10x)
  • 液态
  • 不含碳酸氢钠,1x情况下添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • pH 4.0-4.4 at 10x
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
E2888的浓缩版本。使用前必须稀释到1x,然后添加碳酸氢钠并调整pH。
E6132
Earle平衡盐
  • 粉末
  • 不含碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基8.7 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
完整EBSS配方的粉末形式(E2888)。
EBSS溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
E3024
Earle平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含酚红
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
除不含酚红外,与E2888相同。
已有证据表明,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。
E3261
改良型Earle平衡盐溶液
  • 粉末
  • 不含酚红和碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基8.7 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
E3024的粉末形式。
EBSS溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
已有证据表明,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。
E6267
Earle平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含氯化钙和硫酸镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
除去除了钙和镁离子外,与E2888相同。
钙和镁可支持细胞贴壁。
推荐用于悬浮细胞培养或存在细胞结块问题的应用。
E2899
Earle平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含氯化钙、硫酸镁和酚红
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
除去除了酚红外,与E6267相同。
已有证据表明,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。
 Hanks平衡盐
货号
产品名称 描述 应用
H9269 Hanks平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
完整营养成分的即用型HBSS配方。
H1641
Hanks平衡盐溶液(10x)
  • 液态
  • 不含碳酸氢钠,1x下添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • pH 5.3-6.3 at 10x
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
H9269的浓缩版本。使用前必须稀释到1x,然后添加碳酸氢钠并调整pH。
H6136
Hanks' Balanced Salts
Hanks平衡盐溶液
  • 粉末
  • 不含碳酸氢钠,添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.8 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
完整HBSS配方(H9269)的粉末形式。
HBSS溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
与Hanks平衡盐Hybri-Max(H6393)相同。
H6393
Hanks平衡盐Hybri-Max
  • 粉末
  • 不含碳酸氢钠,添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.8 g粉末配制
  • 无内毒素
  • 经过杂交瘤细胞测试
参见H6136。需要特别注意的是,已经通过杂交瘤细胞应用测试。
贴标为体外诊断用途。
H8264
改良型Hanks平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含酚红
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
除不含酚红外,与H9269相同。
已有证据表面,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。
H1387
改良型Hanks平衡盐
  • 粉末
  • 不含酚红和碳酸氢钠;添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.8 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
HBSS溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
已有证据表面,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。
H9394
改良型Hanks平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含氯化钙和硫酸镁
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
除去除了钙和镁离子外,与H6649相同。
钙和镁可支持细胞贴壁。
推荐用于悬浮细胞培养或存在细胞结块问题的应用。
H4641
改良型Hanks平衡盐溶液(10x)
  • 液态
  • 不含氯化钙、硫酸镁和碳酸氢钠;添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • pH 5.4-6.4 (10x)
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
H9394的浓缩版本。使用前必须稀释到1x,然后添加碳酸氢钠并调整pH。.
钙和镁可支持细胞贴壁。
推荐用于悬浮细胞培养或存在细胞结块问题的应用。
H2387
改良型Hanks平衡盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙、硫酸镁和碳酸氢钠;添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.5 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
H9394的粉末形式。
HBSS溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
钙和镁可支持细胞贴壁。
推荐用于悬浮细胞培养或存在细胞结块问题的应用。
H6648
改良型Hanks平衡盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含氯化钙、硫酸镁和酚红
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
除了不含酚红外,与H9394相同。
钙和镁可支持细胞贴壁。已有证据表面,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。可用于最大限度避免细胞贴壁或聚集。
H4891
改良型Hanks平衡盐
  • 粉末
  • 不含氯化钙、硫酸镁、酚红和碳酸氢钠;添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.5 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
H6648的粉末形式。
HBSS溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
钙和镁可支持细胞贴壁。
已有证据表明,酚红会干扰部分细胞在克隆密度下的生长。
处理干细胞或细胞低密度生长时,可采用此培养基。可用于最大限度避免细胞贴壁或聚集。
Tyrode盐
货号
产品名称
描述
应用
T2397
Tyrode盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
完整营养成分的即用型Tyrode盐溶液。
用于洗涤细胞。
T2145
Tyrode盐
  • 粉末
  • 不含碳酸氢钠,添加1 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.7 g粉末配制
  • 无内毒素
  • 已过滤除菌
  • 经细胞培养验证
完整营养成分Tyrode盐配方(T2397)的粉末形式。
盐溶于组织培养级水后,加入碳酸氢钠。加入碳酸氢钠后,调节pH。
用于洗涤细胞
T1788
酸性Tyrode盐溶液
  • 液态
  • 含有4.0 gm/L的聚乙烯吡咯烷酮(平均分子量40,000)
  • pH: 2.5 +/- 0.3
  • 干冰封装运输
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经过胚胎细胞测试
Tyrode盐溶液的特殊配方(参见配方表)
推荐用于从小鼠胚胎中去除透明带。
 其它盐培养基
以下盐溶液可用于特定的细胞培养或者相关的应用。一般来说,每种试剂的应用在出版物或技术手册中都有详细说明。
货号
产品名称
描述
应用
A3551
Alsever溶液
  • 液态
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
本质上来说,是一种包含柠檬酸盐、氯化钠和葡萄糖的溶液。不含碳酸氢盐,可自主添加。
溶解细胞(尤其是红细胞)的低渗溶液。
G9779
Gey平衡液
  • 液态
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
包含独特的“盐组成形式”组合的完整营养成分平衡盐溶液。所含的五种基础离子与EBSS、HBSS和D-PBS相同。
K3753
Kreb's-Henseleit Buffer Modified
改良型Kreb-Henseleit缓冲液
  • 粉末
  • 含2000 mg/L的葡萄糖
  • 不含氯化钙和碳酸氢钠;添加2.1 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.6 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
与K4002所含的成分相同,但离子成分浓度及盐组成形式不同(详见配方表)
K4002
Kreb-Ringer无碳酸氢钠缓冲液
  • 粉末
  • 含1800 mg/L的葡萄糖
  • 不含氯化钙、碳酸氢钠;添加1.26 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.5 g粉末配制
  • 经细胞培养验证
无碳酸氢钠缓冲盐等渗溶液,含有镁、钾、钠和磷酸离子。
P2917
Puck盐溶液
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含氯化钙、硫酸镁、磷酸钾和磷酸钠
  • 已过滤除菌
  • 无内毒素
  • 经细胞培养验证
非常简单的等渗盐溶液。含有氯化钠、氯化钾、葡萄糖和低浓度的碳酸氢盐缓冲液(0.35 gm/L)。
用于体外诊断用途。
  • 作为冲洗、转移和稀释液体,同时维持细胞内和细胞外渗透平衡。
  • 为细胞提供水分和某些对于正常的细胞代谢至关重要大量无机离子,
  • 与碳水化合物结合(例如葡萄糖),为细胞新陈代谢提供主要能量来源
  • 提供缓冲系统,将培养基维持在生理pH范围之内(7.2-7.6)
基础盐溶液家族通常是以发明人的名字来命名,均围绕一个早期发现来开展的,即细胞对五种离子——钙,镁,钾,钠和磷酸盐有最基本的需求。每种平衡盐产品的不同之处在于这几种离子的浓度和“盐组成形式”。
请注意,“其它盐溶液”列表的产品可能有除细胞培养之外的用途,它们也可能不包含上文列出的所有离子。
可能用于细胞培养的三种最重要的基础盐溶液就是杜氏磷酸缓冲盐(D-PBS),Earle平衡盐(BSS)及Hanks平衡盐(BSS)。杜氏配方不含碳酸氢盐,因此在过滤过程中不易受pH值变化的影响。Earle配方含有2.2 gm / L的碳酸氢钠,Hanks配方中含有0.35 gm / L的碳酸氢钠。这两种试剂在过滤后都有可能需要调节pH值。
D-PBS可提供含有或去除葡萄糖(作为能量来源)的形式。EBSS和HBSS的完整配方都含有1.0 mg / L的葡萄糖。
返回首页