经典培养基和盐
DMEM F12 培养基
在过去几十年,研究人员已经报告了采用无血清培养基进行的各种细胞系的培养。在这些培养基中不含血清,而是补充了营养物、生长因子和激素。例如,Mather和Sato报告自己曾采用含胰岛素、转铁蛋白、表皮生长因子、黄体化激素或促卵泡激素、生长调节素和生长激素的无血清培养基成功培养Leydig细胞和Sertoli细胞。尽管激素及其浓度与待研究的细胞类型对应,但目前发现最适合此类研究的培养基仍是Dulbecco's Modified Eagle's培养基 (DMEM)和Ham's F-12营养混合物的1:1混合物。为了补偿缺少血清引起的缓冲能力损失,在配方中加入终浓度为15 mM的HEPES缓冲液。
产品编号 产品 描述 应用
D6421 DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 液态
  • 含有15 mM HEPES和碳酸氢钠
  • 含有吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 不含L-谷氨酰胺;添加0.365 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
  • 通过无菌过滤
液态的DMEM/Ham's F-12 1:1原始混合物,但有一点重要例外。使用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
适于广泛类型的细胞在低血清环境下生长。
D8437
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 液态
  • 含有15 mM HEPES、L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
  • 含有吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
  • 通过无菌过滤
和D6421相同,但是在生产时在培养基中添加了L-谷氨酰胺。
D8900
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和15 mMHEPES
  • 不含碳酸氢钠;添加1.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基15.6克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
粉末形式的DMEM/Ham's F-12 1:1原始混合物。适于广泛类型的细胞在低血清环境下生长。
D6905
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物Hybi-Max.系列
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和15 mMHEPES
  • 不含碳酸氢钠;添加1.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基15.6克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
配方与D8900相同。
此配方经过测试,推荐用于杂交瘤细胞。
D6434
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 液态
  • 含有15 mM HEPES和碳酸氢钠
  • 不含酚红和L-谷氨酰胺;添加0.365 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 含有吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
  • 通过无菌过滤
使用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
适于广泛类型的细胞在低血清环境下生长。不含酚红使其成为克隆和干细胞培养的首选培养基。
D2906 DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和15 mMHEPES
  • 不含酚红和碳酸氢钠;添加1.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基15.6克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
适于广泛类型的细胞在低血清环境下生长。
去除酚红使其往往成为克隆和干细胞培养研究相关工作的首选。
D6559
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 液态
  • 含有碳酸氢钠
  • 不含酚红和L-谷氨酰胺;添加0.365 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 含有吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
  • 通过无菌过滤
使用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
适于广泛类型的细胞在低血清环境下生长。不含酚红使其成为克隆和干细胞培养的首选培养基。
不含HEPES使其可用于缓冲体系的优化。
D8062
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 液态
  • 含有L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
  • 不含HEPES
  • 含有吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
  • 通过无菌过滤
与D8437相同,但配方中未添加HEPES。
可允许研究人员优化缓冲体系。
D0547
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和痕量元素
  • 不含HEPES和碳酸氢钠;添加1.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基12.1克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
DME/Ham's F-12 1:1原始混合物,添加了痕量元素。
原始配方(D8900)中添加痕量元素,是完全无血清培养广泛类型细胞的必要条件。
D9785
DMEM培养基/ham’s F-12营养混合物基础
  • 粉末
  • 含15 mM HEPES
  • 不含L-谷氨酰胺、L-亮氨酸、L-赖氨酸、L-蛋氨酸、氯化钙、氯化镁、硫酸镁、酚红和和碳酸氢钠;
  • 添加0.1545 gm/L 的氯化钙,0.365 gm/L的L-谷氨酰胺;0.05905 gm/L的L-亮氨酸,0.09125 gm/L 的L-赖氨酸,0.0612  gm/L的氯化镁;0.04884 gm/L的硫酸镁,0.0172 gm/L的L-蛋氨酸和1.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基14.8克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
供应的最基础配方。此配方适于采用(1:1) DMEM/Ham's F-12基础成分开始研究的实验人员,可以根据应用灵活优化配方。此基础配方尤其适合采用标记氨基酸进行的细胞蛋白代谢研究。