经典培养基和无机盐
DMEM培养基
自从Eagle培养基的原始配方出现在文献中以来,许多改进的配方先后问世。杜氏改良Eagle培养基(DMEM)是这些改进配方中使用最广泛的一种。DMEM是改进的Eagle基础细胞培养基(BME),含有四倍浓度的氨基酸和维生素以及其他补充成分。最初的DMEM配方含有1000mg/L的葡萄糖,并首次报道用于培养小鼠胚胎细胞。改用4500 mg/L葡萄糖的配方已证明对于培养某些类型的细胞是最佳的。
通过葡萄糖,L-谷氨酰胺, 酚红,碳酸氢钠等关键词进行筛选
产品编号 产品 描述 应用
D5546 DMEM培养基
  • 液态
  • 含1000 mg/L葡萄糖和碳酸氢钠
  • 无L-谷氨酰胺
  • 含吡哆醇(维生素B6)(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
原杜氏培养基配方(货号:D5523)的液态形式,相较原配方只有一个改动。采用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
D6046  DMEM培养基
  • 液态
  • 含1000 mg/L葡萄糖,L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
原始杜氏配方(货号:D5523)的完全补充液态形式,相较原配方只有一个改动。采用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
D2429 DMEM培养基(10X)
  • 液态
  • 1x葡萄糖浓度1000 mg/L
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺(1x浓度)
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L碳酸氢钠(1x浓度)
  • 不含叶酸,添加0.004 g/L叶酸(1x浓度)
  • 10x浓度,pH 1.8-2.0
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
含有吡哆醇取代物的原始低葡萄糖杜氏配方(货号:D5546)的浓缩液态形式。 由于其低溶解度,在将培养基稀释至1x并调节pH值后加入叶酸。
D5523 DMEM培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和1000 mg/L葡萄糖
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基10.0克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
为研究者提供修改缓冲系统的选择。此外,这是Dulbecco原始的低葡萄糖配方。
D5921 改良DMEM培养基,改良版
  • 液态
  • 含1000 mg/L葡萄糖和碳酸氢钠
  • 不含酚红和L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
原杜氏配方(货号:D5523)的液态形式,:相较原配方只有一个改动。采用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。 请参阅D2902了解酚红的相关事项
D2902 改良DMEM培养基,改良版
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和1000 mg/L葡萄糖
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 不含酚红
  • 按照每升培养基10.0克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
从事干细胞或细胞克隆方面工作的研究者通常更喜欢没有酚红的培养基。
D5671 DMEM培养基
  • 液态
  • 4500 mg/L葡萄糖和碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过细胞培养测试
  • 通过杂交瘤培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
完整的杜氏原始高糖改良配方的液态形式。 经过充分测试。
D5796 DMEM培养基
  • 液态
  • 含有4500 mg/L的葡萄糖,L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
完整的杜氏原始高糖改良配方的液态形式。,相较原配方只有一个改动。采用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
D2554 DMEM培养基(10x)
  • 液态
  • 4500 mg/L葡萄糖(1x浓度)
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺(1x浓度)
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠(1x浓度)
  • 不含叶酸,添加0.004 g/L的叶酸(1x浓度)
  • 10x浓度,pH 1.8-2.0
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
含有吡哆醇取代物的原始高糖杜氏配方(货号:D5796)的浓缩液态形式。 由于其低溶解度,在将培养基稀释至1x浓度并调节pH值后加入叶酸。  
D5648 DME培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和4500 mg/L葡萄糖
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基13.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
  • 与DME、杂交瘤检测相关(D6655)
D5523的改良版本。研究表明许多细胞系需求相较原始配方中更高的葡萄糖水平。
D6655 Hybri-Max DMEM培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和4500 mg/L葡萄糖
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基13.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
  • 通过杂交瘤培养测试
  • 通过内毒素测试
与D5648配方相同,不同之处在于该体系测试了杂交瘤细胞培养,推荐用于杂交瘤细胞培养。D5671配方的粉末形式。
D6546 DMEM培养基
  • 液态
  • 含4500 mg/L葡萄糖,110 mg/L丙酮酸钠和碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
添加丙酮酸的完整的原始杜氏高糖配方的液态形式,相较原配方只有一个改动。采用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。 谷氨酰胺将由实验人员添加
D6429
  • DMEM培养基
  • 液态
  • 含4500 mg/L葡萄糖,L-谷氨酰胺,丙酮酸钠和碳酸氢钠
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
添加丙酮酸的完整的原始杜氏高糖配方的液态形式,相较原配方只有一个改动。采用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。
D7777 DMEM培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺,4500 mg/L葡萄糖和110 mg/L丙酮酸钠
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基13.5克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
  • 与DME、杂交瘤检测相关(D6780)
  • 通过细胞培养测试
与D5648相同,不同的是该配方添加了额外的丙酮酸作为能量来源。
D6780 Hybri-Max DMEM培养基
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺,4500 mg/L葡萄糖和110 mg/L丙酮酸钠
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基13.5克粉末配制
  • 通过杂交瘤培养测试
  • 通过内毒素测试
与D7777相同,不同之处在于该体系测试了杂交瘤细胞培养,推荐用于杂交瘤细胞培养。
D6171 DMEM培养基,HEPES改良版
  • 液态
  • 含有4500 mg/L的葡萄糖,25mM HEPES和碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺
  • 含吡哆醇(盐酸吡哆醇替代盐酸吡哆醛)
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
添加丙酮酸添加丙酮酸的完整的原始杜氏高糖配方的液态形式,相较原配方只有一个改动。使用吡哆醇替代吡哆醛,这种改良经证明可提高培养基的稳定性。 有关HEPES的讨论,请参阅D1152。
D1152 DMEM培养基,HEPES改良版
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和4500 mg/L的葡萄糖和25mM HEPES
  • 不含碳酸氢钠,添加3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基17.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
与D5648相同,不同的是该配方添加了HEPES。 HEPES的补充增加了培养基的缓冲能力。推荐用于需要更高pH(7.3-7.6)的细胞以达到最佳生长。
D0422 DMEM培养基
  • 液态
  • 含4500 mg/L葡萄糖和碳酸氢钠
  • 不含L-甲硫氨酸,L-胱氨酸和L-谷氨酰胺,添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过细胞培养测试
  • 通过内毒素测试
  • 通过无菌过滤
杜氏原始高糖配方的氨基酸缺失配方的液态形式。关键的氨基酸已被移除,允许研究人员建立特定氨基酸的代谢研究。
D3656 DMEM培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和4500 mg/L葡萄糖
  • 不含磷酸钠和碳酸氢钠;添加3.7 g/L的碳酸氢钠,0.109 g/L的磷酸二氢钠(无水)
  • 按照每升培养基13.3克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
让实验人员灵活选择来控制,修改或开发更合适的培养基缓冲系统。
D5280 Auto-Mod™ DMEM培养基
  • 粉末
  • 改为高压灭菌
  • 含有1000 mg/L的葡萄糖
  • 没有L-谷氨酰胺和碳酸氢钠;添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺; 3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基9.6克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
与D5523相同,不同的是该配方已经除去L-谷氨酰胺和碳酸氢钠以便该介质可以在配制后进行高压灭菌处理。高压灭菌后,可加入L-谷氨酰胺和碳酸氢钠。
D5030 DMEM基础培养基
  • 粉末
  • 不含L-谷氨酰胺,葡萄糖,酚红,丙酮酸钠和碳酸氢钠
  • 添加0.584 g/L的L-谷氨酰胺; 1.0 g/L的葡萄糖; 3.7 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基8.3克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
最基本的配方。这个配方适用于希望从DMEM培养基的基础成分开始研究的实验人员,可以根据应用灵活优化配方。