细胞培养
Ham营养混合物
Ham营养混合物最初开发用于支持中国仓鼠卵巢(CHO)细胞、HeLa细胞和小鼠L细胞等多种克隆的生长。两种混合物的配方可添加或不添加补充血清,具体取决于培养的细胞类型。
  • Ham F-10已被证明可支持人类二倍体细胞,用于染色体分析的白细胞,大鼠、兔和鸡组织的原代外植体的生长
  • Ham F-12已被用于原代大鼠肝细胞和大鼠前列腺上皮细胞的生长。据报道,一项使用CHO细胞的克隆毒性试验使用Ham F-12作为培养基。Ham F-12也可以补充25 mM HEPES缓冲液,从而在pH 7.2-7.4的最佳范围内提供更有效的缓冲作用。
  • Ham F-12的Coon 改良版专用于培养由病毒融合产生的杂交细胞。改良之处在于含有两倍氨基酸和丙酮酸,还包含抗坏血酸。其盐浓度已经改变。配方中含有0.863 mg/L硫酸锌,因此,可能不适合培养小鼠L细胞。
  • Ham F-12和Coon F-12的Kaighn 改良版具有更高的氨基酸和丙酮酸浓度,以及改良的盐浓度(Konigsbergs)。该培养基专用于支持分化型大鼠和鸡细胞以及原代人类肝细胞的生长。
货号 产品名称 描述 应用
N6013 Ham F-10营养混合物 (Ham F-10)
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.146 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养验证
用于培养人二倍体细胞,用于染色体分析的白血细胞和大鼠、兔以及鸡原代组织培养。在使用时向配方中加入L-谷氨酰胺。
N6908 Ham F-10营养混合物
(Ham F-10)
  • 液态
  • 含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养验证
N 6013的全营养物版。
N6635 Ham F-10营养混合物 (Ham F-10)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠,添加1.2 gm/L的碳酸氢钠;
  • 按照每升培养基9.8 g粉末配制;
  •  
  • 通过细胞培养验证
N 6908的粉末版。配制液体培养基时添加碳酸氢钠。
N2147 Ham F-10营养混合物 (Ham F-10)
  • 液态
  • 含20 mM的HEPES;
  • 不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠,添加0.146 gm/L的L-谷氨酰胺;
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养验证
含有HEPS,但不含碳酸氢钠。HEPES提高了培养基的缓冲强度和最大缓冲范围。建议用于培养pH 7.2以上条件下生长较好的细胞。
N1387 HEPES改良版Ham F-10营养混合物(Ham F-10)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和25 mM的HEPES;
  • 不含碳酸氢钠,添加1.2 gm/L的碳酸氢钠;
  • 按照每升培养基15.2 g粉末配制;
  • 通过细胞培养验证
含有HEPS和碳酸氢钠。HEPES提高了培养基的缓冲强度和最大缓冲范围。建议用于培养pH 7.2以上条件下生长较好的细胞。
N4888 Ham F-12营养混合物 (Ham F-12)
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.146 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养验证
用于原代大鼠肝细胞和大鼠前列腺上皮细胞的生长。也可用于CHO细胞的克隆毒性检测。在配制培养基时添加碳酸氢钠。
N6658 Ham F-12营养混合物 (Ham F-12)
  • 液态
  • 含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养验证
N 4888的全营养物版。用于原代大鼠肝细胞和大鼠前列腺上皮细胞的生长。也可用于CHO细胞的克隆毒性检测。
N6760 Ham F-12营养混合物 (Ham F-12)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠,添加1.176 gm/L的碳酸氢钠;
  • 按照每升培养基10.7 g粉末配制;
  • 通过细胞培养验证
N 6658的粉末版本。用于原代大鼠肝细胞和大鼠前列腺上皮细胞的生长。也可用于CHO细胞的克隆毒性检测。在配制培养基时添加碳酸氢钠。
N8641 HEPES改良版Ham F-12营养混合物 (Ham F-12K)
  • 液态
  • 含L-谷氨酰胺和25 mM的HEPES;
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.146 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养验证
基于HEPES的改良缓冲体系。HEPES提高了培养基的缓冲强度和最大缓冲范围。建议用于培养pH 7.2以上条件下生长较好的细胞。
N4388 HEPES改良版Ham F-12营养混合物 (Ham F-12K)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和25 mM的HEPES;
  • 不含碳酸氢钠,添加1.176 gm/L的碳酸氢钠;
  • 按照每升培养基16.2 g粉末配制;
  • 通过细胞培养验证
N8641的粉末版。使用时添加碳酸氢钠。
F6636 Coon改良版Ham F-12营养混合物 (Ham F-12K)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺和0.863 mg/L的硫酸锌;
  • 不含碳酸氢钠,添加2.676 gm/L的碳酸氢钠;
  • 按照每升培养基11.6 g粉末配制;
  • 通过细胞培养验证
Ham F-12的Coon 改良版专用于培养由病毒融合产生的杂交细胞。改良之处在于含有两倍氨基酸和丙酮酸,还包含抗坏血酸。其盐浓度已经改变。配方中含有0.863 mg/L硫酸锌,因此,可能不适合培养小鼠L细胞。
N3520 Kaighn改良版Ham F-12营养混合物 (Ham F-12K)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠,添加2.5 gm/L的碳酸氢钠;
  • 按照每升培养基11.3 g粉末配制;
  • 通过细胞培养验证
Ham F-12和Coon F-12的Kaighn 改良版具有更高的氨基酸和丙酮酸浓度,以及改良的盐浓度(Konigsbergs)。该培养基专用于支持分化型大鼠和鸡细胞以及原代人类肝细胞的生长。