细胞培养
199培养基
许多早期组织培养基主要由动物产品和/或组织提取物配制。1950年,Morgan和他的同事们报道了他们的工作——为细胞培养生产成分完全明确的营养来源培养液。他们的实验采用了经发现利于组织生长、数量可测的不同维生素、氨基酸和其他因子组合,也就是所谓的199培养基。然而,之后发现细胞长期培养需要在培养液中额外补充血清添加剂。适当补充营养物后,199培养基具有广泛的物种适用性,特别是用于培养未转化的细胞。它广泛用于病原学、疫苗生产,以及小鼠胰腺上皮细胞和大鼠晶状体组织的原代外植体体外培养。
货号 产品名称 描述 应用
M4530
199培养基
•  液态
•  含Earle盐,L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  经过无菌过滤
•  经过内毒素验证
•  经过细胞培养验证
Morgan原M199配方的纯液体版。
用于病毒生产的早期培养基配方之一。
M2154
199培养基
•  液态
•  含Earle盐和碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺
•  经过无菌过滤
•  经过内毒素验证
•  经过细胞培养验证
除要求研究人员必须添加L-谷氨酰胺外,与M4530相同。
M0650
199培养基(10x)
•  液态
•  含Earle盐
•  不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺、2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  经过无菌过滤
•  经过内毒素验证
•  经过细胞培养验证
M4530的浓缩版(10x)。
必须稀释到1x并调节pH后再添加L-谷氨酰胺和碳酸氢钠。
M5017
199培养基
•  粉末
•  含Earle盐和L-谷氨酰胺
•  不含碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠;
•  按照每升培养基9.9 g粉末配制;
•  经过细胞培养验证
M4530的粉末形式。
配制液体培养基时添加碳酸氢钠。
M3769
改良型199培养基
•  粉末
•  含Earle盐
•  不含酚红、L-谷氨酰胺和碳酸氢钠;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺、2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基9.8 g粉末配制;
•  经过细胞培养验证
参见M4530,但不含酚红。
配制液体培养基时添加碳酸氢钠和L-谷氨酰胺。
经研究发现,酚红会干扰部分细胞在低密度或低克隆密度下的生长。
处理干细胞或低密度细胞时,可以使用此版199培养基。
M7528
HEPES 改良型199培养基
•  液态
•  含Earle盐,碳酸氢钠和25 mM的HEPES;
•  不含L-谷氨酰胺;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺
•  经过无菌过滤
•  经过内毒素验证
•  经过细胞培养验证
除改良了缓冲体系外,与M2154和M4530相同。
HEPES提高了培养基的缓冲强度,同时提高了最大缓冲范围。
推荐用于更适于pH 7.2以上环境下生长的细胞。
M2520
HEPES 改良型199培养基
•  粉末
•  含Earle盐, L-谷氨酰和25 mM的HEPES
•  不含碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基15.1 g粉末配制;
•  经过细胞培养验证
M7528的粉末形式。
HEPES提高了培养基的缓冲强度,同时提高了最大缓冲范围。
推荐用于更适于pH 7.2以上环境下生长的细胞。
M7653
199培养基
•  液态
•  含Hanks盐和碳酸氢钠;
•  不含L-谷氨酰胺;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺
•  经过无菌过滤
•  经过内毒素验证
•  经过细胞培养验证
原199培养基的改良版。采用Earle盐取代了Hanks盐。Hanks盐使用低浓度的碳酸氢盐,以及不同浓度和盐构成的基础无机离子。
M9163
199培养基(10x)
•  液态
•  含Hanks盐;
•  不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺和0.35 gm/L的碳酸氢钠
•  pH 4.2-4.4(10x) 
•  经过无菌过滤
•  经过内毒素验证
•  经过细胞培养验证
此为M7653的浓缩版(10x)。
必须稀释到1x并调节pH后再添加L-谷氨酰胺和碳酸氢钠。
M0393
199培养基
•  粉末
•  含Hanks盐和L-谷氨酰胺;
•  不含碳酸氢钠;添加0.35 gm/L的碳酸氢钠;
•  按照每升培养基11.0 g粉末配制;
•  经过细胞培养验证
M7653的粉末版。配制液体培养基时添加碳酸氢钠。
M3274
改良型199培养基
•  粉末
•  含Hanks盐
•  不含酚红,L-谷氨酰胺和碳酸氢钠;添加0.1 gm/L的L-谷氨酰胺和0.35 gm/L的碳酸氢钠;
•  按照每升培养基10.9 g粉末配制;
•  经过细胞培养验证
参见M4530,但不含酚红。配制液体培养基时添加碳酸氢钠和L-谷氨酰胺。
 经研究发现,酚红会干扰部分细胞在低密度或低克隆密度下的生长。
处理干细胞或低密度细胞时,可以使用此版199培养基。