细胞培养
Eagle最低必需培养基 (MEM培养基)
由Harry Eagle研发的最低必需培养基(MEM),是使用最广泛的合成细胞培养基之一。早期曾尝试培养正常的哺乳动物成纤维细胞和HeLa细胞的某些亚型,发现他们需要Eagle基础培养基(BME)所没有的特定营养成分。随后对更多细胞的培养发现,在BME培养基添加特定的营养成分能够帮助更多种类要求苛刻的细胞生长。MEM培养基融合了这些改良,包括更高浓度的氨基酸,使得培养基更接近于哺乳动物细胞的蛋白组分。MEM已被广泛用于培养各种类型的单层培养细胞。选择性的添加非必需氨基酸,联合使用Hanks或Eagles盐溶液,、进一步扩大了这种培养基的用途。另外,MEM配方改良也可以选择性的去除钙离子,以适合悬浮细胞生长。
下表列出了可供选择的MEM大多数配方。为了更好的选择最合适的剂型,需要您了解这些配方的成分和添加方式。
更多有关培养基选择的信息, 请单击此处
货号 产品名称 描述 应用
M2279
Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle盐和碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,需添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
与原配方基本一致。一般用于在含有胎牛血清、小牛或者马血清的情况下,供贴壁细胞系生长(如成纤维细胞)。
M4655
Eagle最低必需培养基
•  液态
•  含Earle盐、L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
与原配方基本一致。一般用于在存在胎牛血清、小牛或者马血清的情况下,供贴壁细胞系生长(如成纤维细胞)。
M0275
Eagle最低必需培养基(10x) •  液态
•  含Earle盐
•  不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺和2.2 gm/L的碳酸氢钠(1x)
•  pH 5.1-5.5 (10x)
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
与原配方基本一致。一般用于在存在胎牛血清、小牛或者马血清的情况下,供贴壁细胞系生长(如成纤维细胞)。稀释成1x并调节pH之后,再添加L-谷氨酰胺和碳酸氢钠。
M0268
Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Earle盐和L-谷氨酰胺
•  不含碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基9.6克粉末配制
•  通过细胞培养测试
与原配方基本一致。一般用于在存在胎牛血清、小牛或者马血清的情况下,供贴壁细胞系生长(如成纤维细胞)。
M5650
Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle盐,非必需氨基酸和碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,需添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
与M 2279基本相同,重大差异是其含有19种氨基酸。这些必需和非必需氨基酸为:L-ala;L-asn;L-asp;L-glu;L-gly;L-pro 和L-ser。可作为低血清环境下贴壁细胞生长的首选培养基,也可作为开发无血清培养基的基础培养基。
M0643
Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Earle盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸
•  不含碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基9.76克粉末配制
•  通过细胞培养测试
M 5650的粉末形式。其含有19种氨基酸。这些必需和非必需氨基酸为:L-ala;L-asn;L-asp;L-glu;L-gly;L-pro 和L-ser。可作为低血清环境下贴壁细胞生长的首选培养基,也可作为开发无血清培养基的基础培养基。
M3024
改良型Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Earle盐和非必需氨基酸
•  不含L-谷氨酰胺、酚红和碳酸氢钠
•  添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺, 2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基9.4克粉末配制
•  通过细胞培养测试
其含有19种氨基酸。这些必需和非必需氨基酸为:L-ala;L-asn;L-asp;L-glu;L-gly;L-pro 和L-ser。可作为低血清环境下贴壁细胞生长的首选培养基,也可作为开发无血清培养基的基础培养基。除了需要在使用时添加L-谷氨酰胺外,与M 0643相同。
M4144
改良型Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Earle盐
•  不含酚红、L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺, 2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基9.3克粉末配制
•  通过细胞培养测试
除了是粉末形式、不含酚红外,与原配方基本相同。一般用于在存在胎牛血清、小牛或者马血清的情况下,供贴壁细胞系生长(如成纤维细胞)。在干细胞处理和细胞克隆应用中,首选不含酚红的培养基。
M7278
改良型Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle盐,25 mM HEPES和碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
除添加25 mM HEPES外,与M2279相同。HEPES提高了培养基的缓冲强度及最大缓冲范围。推荐用于pH 7.2以上环境下的细胞生长。
M2645
改良型Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Earle盐、L-谷氨酰胺和HEPES
•  不含碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基14.2克粉末配制
•  通过细胞培养测试
除了是不含碳酸氢钠的粉末形式外,与M 7278相同。HEPES提高了培养基的缓冲强度及最大缓冲范围。去除碳酸氢盐让研究人员可以更好地控制缓冲体系。推荐用于pH 7.2以上环境下的细胞生长。
M8042
改良型Eagle Alpha最低必需培养基 •  液态
•  含核糖核苷、脱氧核糖核苷和碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
此为现有MEM配方之中最丰富的版本。其中含有全部21种正常氨基酸,其中部分氨基酸浓度可能较高。此外,其含有5种额外的维生素。有关详情请见配方。常在添加FBS的情况下用于细胞遗传学分析。
M4526
改良型Eagle Alpha最低必需培养基 •  液态
•  含碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  不含核糖核苷和脱氧核糖核苷
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
除不含核糖核苷和脱氧核糖核苷外,与M 8042相同。此为现有MEM配方之中最丰富的版本。其中含有全部21种正常氨基酸,其中部分氨基酸浓度可能较高。此外,其含有5种额外的维生素。有关详情请见配方。
M0644
改良型Eagle Alpha最低必需培养基 •  粉末
•  含L-谷氨酰胺、核糖核苷和脱氧核糖核苷
•  不含碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基14.2克粉末配制
•  通过细胞培养测试
此为现有MEM配方中营养最丰富的版本。其中含有全部21种正常氨基酸,其中部分氨基酸浓度可能较高。此外,其含有5种额外的维生素。常在添加FBS的情况下用于细胞遗传学分析。M 8042的粉末形式。
M0894
改良型Eagle Alpha最低必需培养基 •  粉末
•  含L-谷氨酰胺
•  不含核糖核苷、脱氧核糖核苷和碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基10.1克粉末配制
•  通过细胞培养测试
此为现有MEM配方中营养最丰富的版本。其中含有全部21种正常氨基酸,其中部分氨基酸浓度可能较高。此外,其含有5种额外的维生素。M 4526的粉末形式。
M2414
改良型Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle盐和低浓度碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
除了含 0.85 gm/L的低浓度碳酸氢钠外,与M2279相同。推荐用于不含二氧化碳的培养体积。也可添加HEPES提高缓冲范围。
M3786
改良型Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle盐、碳酸氢钠和L-谷氨酰胺
•  不含磷酸钠,添加0.122 gm/L的磷酸钠
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
除配方中去除了磷酸钠外,与M2279相同。推荐希望使用纯碳酸氢钠缓冲配方的研究人员使用。
M8028
改良型Eagle Joklik最低必需培养基 •  液态
•  含碳酸氢钠
•  不含氯化钙和L-谷氨酰胺,添加0.292gm/L的磷酸钠
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
钙和镁可支持细胞贴壁。此配方去除了钙离子。但其中仍含有氯化镁。推荐用于悬浮培养。
M0518
改良型Eagle Joklik最低必需培养基 •  粉末
•  含L-谷氨酰胺
•  不含氯化钙和碳酸氢钠,添加2.0 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基11.2克粉末配制
•  通过细胞培养测试
钙和镁可支持细胞贴壁。此配方去除了钙离子。但其中仍含有氯化镁。推荐用于悬浮培养。M8028的粉末形式。
M8167
改良型Eagle Spinner最低必需培养基(S-MEM) •  液态
•  含Earle 盐和碳酸氢钠
•  不含氯化钙和L-谷氨酰胺,添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
钙和镁可支持细胞贴壁。此配方去除了钙离子。但其中仍含有氯化镁。推荐用于悬浮培养。
M4767
改良型Eagle Spinner最低必需培养基(S-MEM) •  粉末
• 含L-谷氨酰胺
• 不含氯化钙和碳酸氢钠
• 按照每升培养基11.2克粉末配制
通过细胞培养测试
钙和镁可支持细胞贴壁。此配方去除了钙离子。但其中仍含有氯化镁。推荐用于悬浮培养。M 8167的粉末形式。
M7395
改良型Eagle D-Valine最低必需培养基 •  粉末
•   含Earle 盐、L-谷氨酰胺和D-缬氨酸(替代L -缬氨酸)
•   不含碳酸氢钠,添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
•   按照每升培养基9.6克粉末配制
•   通过细胞培养测试
除采用D-缬氨酸替代L -缬氨酸外,与M 2279配方相同。推荐用于优选和生长含有D-氨基酸氧化酶的细胞,如上皮细胞和Schwann细胞。
M7270
Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Earle 盐和L-谷氨酰胺
•   不含L-亮氨酸、L-赖氨酸、L-蛋氨酸和碳酸氢钠
•   添加0.052 gm/L的L-亮氨酸,0.0725 gm/L的L-赖氨酸,0.015 gm/L 的 L-蛋氨酸和2.2 gm/L的碳酸氢钠
按照每升培养基9.4克粉末配制
•   通过细胞培养测试
除了粉末中不含3种必需氨基酸外,与M0268相同。此培养基配方尤其适合研究细胞蛋白代谢和标记氨基酸研究。M2289的粉末形式。
M3911
Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle 盐、碳酸氢钠和L-谷氨酰胺
•  不含L-蛋氨酸,添加0.015 gm/L 的 L-蛋氨酸
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
除了不含L-蛋氨酸外,与M4655相同。适于研究蛋氨酸代谢。
M2289
改良型Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Earle 盐和碳酸氢钠
•  不含L-蛋氨酸、L-胱氨酸和L-谷氨酰胺
•  添加0.313 gm/L的L-胱氨酸二盐酸盐,0.292 gm/L 的L-谷氨酰胺和0.015 gm/L 的 L-蛋氨酸
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
除了粉末中不含3种必需氨基酸外,与M2279相同。此培养基配方尤其适合研究细胞蛋白代谢和标记氨基酸研究。
M0769
Eagle Auto-ModTM最低必需培养基 •  粉末
•  高压灭菌改良
•  含Earle 盐
•  不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺和2.2 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基9.4克粉末配制
•  通过细胞培养测试
原MEM配方的改良版。含有琥铂酸盐缓冲体系。有关具体信息请见配方。培养基可高压灭菌。
M5775
Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Hanks盐和碳酸氢钠
•  不含L-谷氨酰胺,添加0.292 gm/L 的L-谷氨酰胺
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
原MEM配方的改良版。Eagle盐被Hanks盐取代。由于碳酸氢盐浓度非常低,此培养基的缓冲能力显著下降。除在使用时可能要添加L-谷氨酰胺外,与M 4780相同。
M4780
Eagle最低必需培养基 •  液态
•  含Hanks盐、L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
原MEM配方的改良版。Eagle盐被Hanks盐取代。由于碳酸氢盐浓度非常低,此培养基的缓冲能力显著下降。
M9288
Eagle最低必需培养基(10x)
•  液态
•  含Hanks盐
•  不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠
•  添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺和0.35 gm/L的碳酸氢钠(1x)
•  pH 5.2-5.4 (10x)
•  通过无菌过滤
•  通过内毒素测试
•  通过细胞培养测试
此为M 5775和M 4780的10x 浓缩版。培养基稀释到1x并调整pH后,加入L-谷氨酰胺和碳酸氢钠。
M4642
Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Hanks盐和L-谷氨酰胺
•  不含碳酸氢钠
•  添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基10.7克粉末配制
•  通过细胞培养测试
原MEM配方的改良版。Eagle盐被Hanks盐取代。由于碳酸氢盐浓度非常低,此培养基的缓冲能力显著下降。
M3149
改良型Eagle最低必需培养基
•  粉末
含Hanks盐和非必需氨基酸
不含L-谷氨酰胺、酚红和碳酸氢钠
添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
按照每升培养基10.5克粉末配制
通过细胞培养测试
原MEM配方的改良版。Eagle盐被Hanks盐取代。由于碳酸氢盐浓度非常低,此培养基的缓冲能力显著下降。 其中含有19种氨基酸。这些必需和非必需氨基酸为:L-ala;L-asn;L-asp;L-glu;L-gly;L-pro 和L-ser。可作为低血清环境下贴壁细胞生长的首选培养基,也可作为开发无血清培养基的基础培养基。
M1018
Eagle最低必需培养基 •  粉末
•  含Hanks盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸
•  不含碳酸氢钠,添加0.35 gm/L的碳酸氢钠
•  按照每升培养基10.8克粉末配制
•  通过细胞培养测试
原MEM配方的改良版。Eagle盐被Hanks盐取代。由于碳酸氢盐浓度非常低,此培养基的缓冲能力显著下降。 其中含有19种氨基酸。这些必需和非必需氨基酸为:L-ala;L-asn;L-asp;L-glu;L-gly;L-pro 和L-ser。可作为低血清环境下贴壁细胞生长的首选培养基,也可作为开发无血清培养基的基础培养基。
培养基选择信息
大多数配方以粉末和液体两种形式提供。此外,多数配方可提供完全培养基或是营养物缺失型培养基,用户可自主添加诸如碳酸氢盐、谷氨酰胺或者钙离子等通用成分。这些配方变化更为灵活,可为用户的使用提供更合适的培养基。
大多数配方提供原装的Earle盐,但也有部分配方提供Hanks盐。这两种缓冲盐溶液包含相同的离子:钙离子,镁离子,钾离子,钠离子以及磷酸盐。它们的区别在于钙、镁离子的浓度,以及缓冲液的成分。Hanks缓冲液所含的碳酸氢钠浓度比Earle缓冲液大幅降低。
原始的MEM配方含有Earle盐溶液和通常被称为必需氨基酸的一组氨基酸。这些氨基酸是细胞生长所必需的,在缺失它们的培养基中细胞无法生长。这12种必需氨基酸分别为:L-精氨酸,L-胱氨酸,L-谷氨酰胺,L-组氨酸,L-异亮氨酸,L-亮氨酸,L-甲硫氨酸,L-苯丙氨酸,L-苏氨酸,L-色氨酸,L-酪氨酸,以及L-缬氨酸。