细胞培养
其他经典培养基
 Ames培养基
视网膜是中枢神经系统的重要体外模型。它比大多数神经组织更易获得,并且能在操作过程中保持完好。兔视网膜通常不含穿透的血管,而是通过两侧的毛细血管网扩散获得营养。由此,只要将组织浸泡在与体内条件非常相似的培养基中,组织就能不依靠循环血液而存活并运作。
Ames培养基是短期培养视网膜组织的培养基。兔视网膜在Ames培养基中培养2天,其代谢和对光刺激的电响应保持良好。该混合物是体外维持中枢神经系统组织的最佳培养基。
货号 产品名称 描述 应用
A1420 Ames培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠;添加1.9 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基8.9 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
用于在中枢神经系统体外研究时维持视网膜组织。
  BGJb 培养基(Fitton-Jackson改良)
BGJ培养基最初由Biggers,Gwatkin和Judah于60年代早期在Wistar研究所开发。随后又开发出改良BGJb培养基,用于培养软骨胚胎骨细胞。Sylvia Fitton-Jackson在英格兰Strangeways实验室开发出配方更丰富的改良培养基。Fitton-Jackson改良培养基中添加额外的氨基酸和维生素以及磷酸盐,增加了培养基的缓冲能力并创造出软骨胚胎骨生长和钙化的条件。
货号 产品名称 描述 应用
B6644 BGJb培养基(Fitton-Jackson改良)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠;添加3.5 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基21.3 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
培养软骨胚胎骨细胞。
  Click培养基
货号 产品名称 描述 应用
C5572 Click培养基(Eagle的Ham氨基酸,EHAA)
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含巯基乙醇和L-谷氨酰胺;添加0.0.584 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
 CMRL-1066培养基
CMRL-1066培养基是60年代后期在康诺医学研究实验室开发的一种化学成分确定的培养基。CMRL-1066是199培养基彻底改良的简化版本,最初设计用于非补充培养小鼠L细胞。虽然CMRL-1066培养基设计用于无血清培养,但补充血清后可支持多种细胞类型的生长
货号 产品名称 描述 应用
C0422
CMRL-1066培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠通过细胞培养测试
适于多种细胞类型的生长,尤其是成纤维样细胞。
 Fischer培养基
Fischer培养基最初用于白血病小鼠细胞的连续传代培养。早期研究培养细胞对化学治疗剂的抗性。即使这样的实验通常使用完整的动物,Fischer培养基使人们可以在体外进行平行实验。Fischer培养基支持细胞的克隆增殖,尤其是源于初级外植体或培养细胞的淋巴母细胞。
货号 产品名称 描述 应用
F5008 Fischer 培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠;添加1.125 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基10.6 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
适于克隆和低密度培养造血细胞,尤其是淋巴细胞。
 Glascow 最低必需培养基(GMEM)
Glascow最低必需培养基起初由Ian MacPherson和Michael Stoker改良Eagle培养基(BME)获得。改良内容包括添加10%的磷酸胰蛋白酶和两倍于正常浓度的氨基酸和维生素。该培养基被用于研究影响细胞能力的遗传因素。多瘤病毒被用于转化幼仓鼠肾细胞培养物的四种成纤维细胞克隆。
货号 产品名称 描述 应用
G5154 Glascow最低必需培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含磷酸胰蛋白示肉汤和 碳酸氢钠;添加2.75 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基12.5 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
用于贴壁的肾脏细胞系,如幼年仓鼠肾细胞(BHK)。
每升培养基添加100 mL的磷酸胰蛋白示肉汤可配制成完整的GMEM配方。
G6148 Glascow最低必需培养基
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺;添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 过滤除菌
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
G5154的液体形式。每升培养基添加100 mL的磷酸胰蛋白示肉汤可配制成完整的GMEM配方。
 Iscove改良杜氏培养基(IMDM)
Guilber和Iscove证实红细胞和巨噬细胞的前体细胞可以在成分确定的无血清培养基中培养,其补充物有白蛋白,转铁蛋白,卵磷脂和硒。该培养基是Dulbecco改良 Eagle培养基(DME)的修改版本,包含硒,额外的氨基酸和维生素,丙酮酸钠,HEPES缓冲液以及取代硝酸铁的硝酸钾。
研究表明,Iscove培养基支持鼠B淋巴细胞,骨髓造血组织,脂多糖刺激的B细胞,T淋巴细胞和各种杂交细胞的培养。
货号 产品名称 描述 应用
I2510 Iscove改良杜氏培养基Hybri-Max
  • 含有L-谷氨酰胺和25mM HEPES
  • 不含碳酸氢钠,添加3.024 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基17.7克粉末配制
  • 通过内毒素测试
  • 通过杂交瘤测试
已通过杂交瘤测试的I7633。
处理杂交瘤细胞时可使用此产品。
I3390 Iscove改良杜氏培养基Hybri-Max.
  • 液态
  • 含有碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.584 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过杂交瘤测试
已通过杂交瘤测试的液体版I7633。
处理杂交瘤细胞时可使用此产品。
I7633 Iscove改良杜氏培养基
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和25mM HEPES
  • 不含碳酸氢钠,添加3.024 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基17.7克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
推荐用作开发独特的无血清配方的基础配方。
HEPES提高了培养基的缓冲强度和最大缓冲范围。
推荐用于在pH 7.2以上环境下生长较好的细胞系。
 L-15 培养基(Leibovitz)
L-15 培养基(Leibovitz)最初用于需要补充碳酸氢钠的无二氧化碳培养体系。 L-15培养基中含有盐,游离碱基氨基酸和半乳糖的补体(代替葡萄糖)。适量补充的L-15培养基支持HEp-2和LLC-MK2等细胞系,以及胚胎和成年人体组织的初级外植体。该培养基也成功培养了多种病毒。
货号 产品名称 描述 应用
L4386 L-15 培养基(Leibovitz)
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 按照每升培养基14.8 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
主要用于培养贴壁的胚胎和成年人体组织的初级外植体,尤其是这类增殖细胞;也用于病毒生产。
L5520 L-15 培养基(Leibovitz)
  • 液态
  • 不含L-谷氨酰;添加0.3 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
L4386的液体配方。
主要用于培养贴壁的胚胎和成年人体组织的初级外植体,尤其是这类增殖细胞;也用于病毒生产。
 McCoy 5A 改良培养基
1959年,McCoy和他的同事报道了体外培养的Novikoff肝癌细胞对氨基酸的需求。上述研究使用的基础培养基5A,随后被改良成为新的McCoy 5A培养基。 Hsu和Kellogg使用上述培养基培养来自正常骨髓,皮肤,牙龈,睾丸,小鼠肾,大网膜,肾上腺,肺,脾,大鼠胚胎和其他组织的原代培养物。
货号 产品名称 描述 应用
M4892 McCoy 5A 改良培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含酚红和碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基12.0 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
用于对多种组织来源的细胞进行原代培养。
推荐用于通过原代细胞培养生产病毒。
M8403 McCoy 5A 改良培养基
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰;添加0.22 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
M4892的液体形式。
用于对多种组织来源的细胞进行原代培养。
M9270 McCoy 5A 改良培养基
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含酚红和碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基11.9 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
除不含酚红外,与M4892相同。
有证据表明,酚红会干扰部分细胞在低密度或低克隆密度下的生长。
处理干细胞或低密度细胞时,可使用McCoy 5A 改良培养基培养基。
 NCTC培养基
NCTC-135由美国国家癌症研究所(NCI)生物实验室,马里兰州贝塞斯达的组织培养部门开发。 NCTC-135是同属NCI开发的NCTC-109培养基的改良版。 NCTC-135与NCTC-109的区别在于,培养基中对某些细胞类型有毒的L-半胱氨酸-HCI被L-胱氨酸取代。NCTC-109和135改良培养基被用于在化学成分确定的无血清培养基中建立和维持小鼠细胞系(L929)。 L929细胞系的成功建立推进了对其营养和代谢的深入研究,并建立了至少10种适应该培养基的其他细胞系。
货号 产品名称 描述 应用
N1140 NCTC培养基
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰;添加0.136 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
NCTC-109及135改良培养基用于在化学成分确定的无血清培养基中建立和维持小鼠细胞系(L929)
 Swim S-77培养基
Swim S-77培养基(命名为S-77)是MEM Eagle培养基减少生物素,提高氨基酸和肌醇水平的改良版。该培养基被设计用于培养Novikoff肝细胞瘤的细胞悬浮物。它是一种不完全的基础培养基,需要添加L-谷氨酰胺,L-胱氨酸,氯化钙和其他成分。适量补充的Swim S-77培养基可建立来自Novikoff肝细胞瘤的多种稳定的细胞系(N1-31,N1-S1 / FUdr)。
货号 产品名称 描述 应用
S2513 Swim S-77培养基
  • 粉末
  • 含12.5 mg/L 的硫酸链霉素
  • 不含青霉素G钠、L-谷氨酰胺、L-胱氨酸、氯化钙、酚红和碳酸氢钠
  • 添加0.265 gm/L
用于支持Novikoff肝细胞瘤悬浮培养。
 Waymouth 培养基
Waymouth 培养基 MB 752/1是用于在无血清环境中培养小鼠L929细胞的成分确定的合成培养基。L929细胞克隆可在补充血清培养基或无血清培养基中生长,在无血清Waymouth培养基中可培养超过30代,倍增时间约24小时。 Waymouth培养基MF 752/1可用于培养整个器官,从胸腔积液中建立的癌细胞系,以及在体外评估之前的潜在致瘤细胞的生长。
货号 产品名称 描述 应用
W1625 Waymouth MB 752/1培养基
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰;添加0.3 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
用于在无血清环境下培养小鼠L929细胞,也可用于培养整个器官、从胸腔积液建立癌细胞系,以及在体外评估之前的潜在致瘤细胞的生长。
 William 培养基E
1971年,William等人记述了一种富集分离的肝细胞培养物得到多边形上皮细胞并减少污染性成纤维细胞数量的步骤。该方法是基于观察成纤维细胞样细胞比上皮细胞更快地粘附到基底的顺序铺板技术。该步骤分离的上皮细胞可在William 培养基 D中培养。如同大多数肝细胞培养研究一样,上述研究使用的细胞来源于新生动物。由于新生动物肝功能尚未成熟,Williams和Gunn进一步研究了长期培养成年动物肝细胞的可能性。上述研究过程中开发的培养基被命名为William培养基E。它可支持成年动物肝上皮细胞的长期培养。
货号 产品名称 描述 应用
W4125 William培养基E
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 通过细胞培养测试
用于长期培养成年动物肝上皮细胞。
W4128 William培养基E
  • 液态
  • 含碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰;添加0.292 gm/L的L-谷氨酰胺
  • 无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
W4125的液体形式。
需在配制时添加谷氨酰胺。
W1878 William培养基E
  • 粉末
  • 含L-谷氨酰胺
  • 不含酚红和碳酸氢钠;添加2.2 gm/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基11.9 g粉末配制
  • 通过细胞培养测试
除去除了酚红外,与W4128相同。
有证据表明,酚红会干扰部分细胞在低密度或低克隆密度下的生长。
处理干细胞或低密度细胞时,可使用此版William培养基。