细胞培养
RPMI培养基
RPMI-1640是由Moore等人在Roswell Park Memorial研究所开发,因此缩写为RPMI。该培养基配方基于RPMI-1630系列培养基,使用碳酸氢盐缓冲系统,而且氨基酸和维生素用量经过调整。RPMI-1640培养基已被用于培养人正常和肿瘤性白细胞。如果适当添加补充剂,RMPI-1640可广泛适用于多种细胞类型的培养,包括在72小时植物血凝素(PHA)刺激实验中培养新鲜的人类淋巴细胞。
产品编号 产品名称 说明 应用
R0883
RPMI-1640培养基
  • 液态
  • 含有碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺;添加0.3 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
除了需要实验人员额外添加L-谷氨酰胺以外,其他与R8758相同。
R8758
RPMI-1640培养基
  • 液态
  • 含有碳酸氢钠和L-谷氨酰胺
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
由Moore等人于1967年发表的原始RPMI-1640培养基配方的完整液态版本。
开发用于人类正常和肿瘤性白血球(外周血淋巴细胞)的培养,通常要在培养基内添加血清。
R1145
RPMI-1640培养基(10x)
  • 液态
  • 不含L-谷氨酰胺,叶酸和碳酸氢钠
  • 添加0.3g / L L-谷氨酰胺,0.001g / L叶酸和2.0g / L碳酸氢钠,1x浓度
  • 10x浓度,pH 1.8-2.2
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
R8758的浓缩版本(10x浓度)。
 稀释至1x浓度并调节pH后,将L-谷氨酰胺和碳酸氢钠加入到培养基中。
R6504
RPMI-1640培养基
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠;添加2.0 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基10.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
与R5382,Hybri-Max RPMI-1640培养基相关。
R7509
RPMI-1640培养基改良版
  • 液态
  • 含有碳酸氢钠
  • 不含酚红和L-谷氨酰胺;添加0.3 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
已有证据表明酚红在克隆密度下会干扰一些细胞的生长。
培养干细胞或以低密度生长细胞时使用此培养基。
也推荐用于体外诊断用途。
R5886
RPMI-1640培养基,HEPES
  • 液态
  • 含有25mM HEPES和碳酸氢钠
  • 不含L-谷氨酰胺,添加0.3 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
与R8758相同,只是添加了HEPES作为缓冲液。
HEPES增加了培养基的缓冲强度,并提高了最大的缓冲范围。
推荐用于pH值高于7.2条件下生长更好的细胞。
R4130
RPMI-1640培养基,HEPES改良版
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺和25mM HEPES
  • 不含碳酸氢钠;添加2.0 g/L的碳酸氢钠
  • 按照每升培养基16.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
与R8758相同,只是添加了HEPES作为缓冲液。
HEPES增加了培养基的缓冲强度,并提高了最大的缓冲范围。
推荐用于pH值高于7.2条件下生长更好的细胞。
R7638
RPMI-1640培养基,Dutch改良版
  • 液态
  • 含有1 g/L碳酸氢钠和20 mM HEPES
  • 不含L-谷氨酰胺;添加0.3 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
与R8758相同,只是将碳酸氢钠的浓度减半,并添加了HEPES缓冲液。
HEPES增加了培养基的缓冲强度,并提高了最大的缓冲范围。
推荐用于pH值高于7.2条件下生长更好的细胞。
R7388
RPMI-1640培养基改良版
  • 液态
  • 含有20mM HEPES和L-谷氨酰胺
  • 不含碳酸氢钠,添加2.0 g/L的碳酸氢钠
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
与R8758相同,只是添加了HEPES缓冲液。
HEPES增加了培养基的缓冲强度,并提高了最大的缓冲范围。
推荐用于pH值高于7.2条件下生长更好的细胞。
R8755
RPMI-1640培养基,改良版
  • 粉末
  • 不含L-谷氨酰胺
  • 不含酚红和L-谷氨酰胺;添加2.0 g/L的碳酸氢钠。
  • 按照每升培养基10.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
已有证据表明酚红在克隆密度下会干扰一些细胞的生长。
培养干细胞或以低密度生长细胞时使用此培养基。
也推荐用于体外诊断用途。
R7755
RPMI-1640培养基,Auto-Mod™改良版
  • 粉末
  • 不含L-谷氨酰胺和碳酸氢钠;添加0.3 g/L的L-谷氨酰胺和2.0 g/L的碳酸氢钠。
  • 按照每升培养基10.3克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
改良后可进行高压蒸汽灭菌
R1383
RPMI-1640培养基
  • 粉末
  • 含有L-谷氨酰胺
  • 不含葡萄糖和碳酸氢钠;添加2.0 g/L的碳酸氢钠。
  • 按照每升培养基8.4克粉末配制
  • 通过细胞培养测试
不含葡萄糖,允许实验人员添加自己选定的能量物质。
R7513
改进RPMI-1640培养基
  • 液态
  • 不含碳酸氢钠
  • 不含L-蛋氨酸,L-胱氨酸,L-谷氨酰胺
  • 添加0.0652 g/L的L-胱氨酸,二盐酸盐,0.015 g/L的L-蛋氨酸,和0.3 g/L的L-谷氨酰胺
  • 通过无菌过滤
  • 通过内毒素测试
  • 通过细胞培养测试
配方中不含含硫氨基酸。
推荐用于使用放射性标记的含硫氨基酸的代谢研究。