细胞培养
环糊精溶解度表
表中包括普通细胞培养组分在水和2-羟基丙基β-环糊精溶液中的溶解度。环糊精是一种无毒的化合物,可用于溶解脂溶性维生素和激素。
完整的细胞培养级环糊精列表
化合物 水中溶解度(mg / ml)
在45%w / v 2-羟基丙基β-环糊精中的溶解度
(mg / ml)
溶解度增强
Acetazolamide
乙酰唑胺
0.7
17
24
6,7-ADTN HBr
0.56
5.6
10
R(–)-N-Allylnorapomorphine HBr
氢溴酸R(-)- N-烯丙基诺匹吗啡
0.3
1.6
5.5
p-Aminoclonidine HCl
对氨基可乐定盐酸盐
0.43
1.4
3.3
(±)-p-Aminoglutethimide
(±)-对-氨鲁米特
0.16
1.2
7.5
R(+)-Atenolol
R(+)-氨酰心安
<0.01
6
>600
S(–)Atenolol
S(–)-氨酰心安
<0.01
6
>600
Butaclamol
布他拉莫
0.25
5.4
21
Chloramphenicol
氯霉素
2.5
53
21
4'-Chlordiazepam
4'-氯安定
<0.01
1.5
>150
Chlorthalidone
氯噻酮
0.12
8
67
CNQX
<0.10
0.8
7.5
Codeine sulfate
硫酸可待因
3.3
4.3
1.3
CV-1808
<0.07
3.6
54
8-Cylclopentyl-1,3-p-sulfophenylxanthine
8-环戊基-1,3-对磺苯基黄嘌呤
<0.20
0.8
4
Dexamethasone
地塞米松
<0.01
24
3000
Diazepam
地西泮
0.05
5
100
Digoxin
地高辛
0.07
52
743
7,9-Dimethyluric acid
7,9-二甲基尿酸
<0.01
0.4
>36
7,9-Dimethylxanthine
7,9-二甲基黄嘌呤
0.75
1.4
1.9
3,5-Dinitrocatechol
3,5-二硝基儿茶酚
0.17
2.8
16.5
1,3-Dipropyl-8-p-sulfophenylxanthine
1,3-二丙基-8-对磺基苯基黄嘌呤
0.43
6.8
16
DNQX
<0.10
1.9
7.6
(S)-ENBA
<0.09
2.8
>30
Estradiol
雌二醇
<0.01
21
5250
FG-7142
0.07
1.8
27
Furosemide
呋喃苯胺酸
0.07
1
14
L-Glutamic acid HCl
L-谷氨酸盐酸盐
3.3
8.7
2.6
L-Glutamic acid diethyl ester HCl
L-谷氨酸二乙酯盐酸盐
3.3
8.7
2.6
Glutethimide
鲁米特
0.26
6
23
Haloperidol
氟哌啶醇
<0.20
0.4
2.3
Hexahydro-sila-difenidol HCl
六氢-硅-二苯乙醇盐酸盐
<0.01
5.7
>570
Hexahydro-sila-difenidol HCl, p-fluoro analog
六氢-硅-二苯乙醇盐酸盐,对氟类似物
<1.50
>14
>9.3
Hydrocortisone
氢化可的松
0.28
24
86
6-Hydroxydopamine HBr
氢溴酸6-羟基多巴胺
3.3
5.3
1.6
3-Hydroxymethyl-ß-carboline
3-羟甲基ß咔啉
<0.20
0.4
2.5
Indomethacin
吲哚美辛
0.02
3
150
Iodotubercidin
碘代杀结核菌素
<0.16
0.9
>5.8
Isobutylmethylxanthine
异丁基甲基黄嘌呤
0.3
0.2
10
(–)-MDO-NPA HCl
(–)-MDO-NPA盐酸盐
1.5
4.1
2.7
Methotrexate
甲氨蝶呤
0.04
8
178
2-Methylthio ATP
2-甲硫基ATP
1.5
3.3
2.2
Naltrindole HCl
盐酸纳曲吲哚
0.1
2.2
22
Quabain
哇巴因
12.2
61
5
Papaverine HCl
盐酸罂粟碱
<0.25
4
>16
2-Phenylaminoadenosine
2-苯基氨基腺苷
<0.01
3.6
>360
Phenytoin
苯妥英钠
0.02
7
350
R(–)-PIA
0.3
1.6
5.3
S(+)-PIA
1.2
5
4.2
Pirenperone
匹仑哌隆
<0.19
0.8
>4.1
Prochlorperazine
丙氯拉嗪
0.25
2.3
9.2
Progesterone
黄体激素
0.02
39
2600
DL(±)-Propranolol
DL(±)-普萘洛尔
3.3
8
2.4
(–)-Quisqualic acid
(–)-使君子氨酸
0.52
1.3
2.5
Ranitidine HCl
盐酸雷尼替丁
1.8
7
3.9
Ro 15-4513
<0.01
0.8
>80
Ro 20-1724, PDE inhibitor
Ro 20-1724,PDE抑制剂
<0.01
5
>500
Ro 41-0960, COMT inhibitor
Ro 41-0960,COMT抑制剂
<0.70
1
>1.4
Ryanodine
鱼尼丁
<0.14
1.3
>9.3
SKF-83566 HCl
SKF-83566盐酸盐
<0.01
14
>1400
Spiperone HCl
螺环哌丁苯盐酸盐
0.2
2
10
Sulpride
舒必利
<0.21
8
>38
Testosterone
睾酮
0.03
30
1154
Tetrahydrocannabinol
四氢大麻酚
<0.01
2
455
Veratridine
藜芦
<1
>2
>2
Vitamin A
维生素A
0.01
5
500
Vitamin D
维生素D
<0.23
8
>35
返回页首