细胞培养中的锌
锌在无血清真核生物,包括杂交瘤和中国仓鼠卵巢(CHO)细胞培养中的重要性和用途
锌是一种无血清培养基补充剂,可用于生物制造、组织工程和特种培养基:
锌是细胞培养中的必需元素。然而,经典培养基的基础配方中通常不含锌。这是因为使用5至10%的血清为细胞生长和存活提供了足够的锌。努力开发无血清培养基需要在细胞培养系统中添加锌。但是,这一要求不一定显而易见。某些培养基(例如Iscove改良Dulbecco培养基(IMDM))常被用作无血清杂交瘤培养基的基础,其基础制剂中不含锌。但是,这些培养基中往往补充了胰岛素。胰岛素是锌的生理转运分子,用于补充培养基的胰岛素以mg/L的水平便含有足够的锌,至少可以部分支持培养中的细胞。
选择一组经典培养基补锌的范围从设计用于培养肝细胞的Williams E培养基中的0.7 pM到Ham营养培养基中的3 nM、F-12及其衍生物:F-12 Coon(F12C)改良培养基;MCDB培养基151和302以及无血清/无蛋白杂交瘤培养基。DMEM/Ham的营养混合物F-12(50:50)(一种经常用作开发CHO细胞专用培养基基础的培养基)中锌的浓度为1.5 nM。F-12 Kaighn(F12K)改良培养基中的锌浓度;而MCDB培养基105、110和153为0.5 nM。MCDB 201和Ham F-10都含有100 pM的锌,而MCDB培养基131含有1 pM的锌。
关于锌作为细胞培养添加剂的更全面的讨论,请参见Sigma的培养基专家.
锌在细胞培养系统中的主要功能:
锌对生命至关重要。在100多种参与广泛生命维持过程的酶中均发现了锌。
  • 锌通过与细胞表面蛋白上的巯基结合而稳定细胞膜。
  • 锌存在于锌、铜超氧化物歧化酶(SOD)中。锌和铜也有调节SOD基因转录的作用。因此,锌有助于保护细胞免受超氧自由基损伤。
  • 几种酶把锌当做配位阳离子:醇脱氢酶、谷氨酸脱氢酶;碳酸酐酶和羧肽酶。几种NAD依赖性脱氢酶是锌蛋白。
  • 锌是转录调节蛋白家族的一部分,被称为锌指蛋白。它在RNA合成的调控中发挥作用。
  • 核酸代谢酶(例如RNA和DNA聚合酶)、脱氧胸苷激酶和逆转录酶需要锌
锌的化学特性使其成为一种有用的无血清培养基补充剂:
锌是一种过渡金属,与铁和铜不同,在体外对氧化应激没有贡献。它作为亲电子二价阳离子存在于生理溶液中,与低分子量配体,例如氨基酸、肽、有机酸和磷酸盐弱结合。它能有效地与蛋白质二硫键结合。锌的细胞内储存和载体分子是金属硫蛋白家族蛋白的成员,而在体外,它在白蛋白上转运。这些蛋白质富含二硫键。
锌与白蛋白的结合不是非常紧密。当细胞存在时,锌与细胞膜蛋白质的巯基桥结合。膜蛋白构象的二级和三级改变对此有利。据称,锌有助于稳定细胞膜。
体外存在的其他分子可能影响锌与白蛋白或细胞的结合。EDTA强烈地与锌结合;当它存在时,可能降低其对细胞的可用性。EDTA可能会被无意中引入到培养基中。如果用EDTA处理过的细胞在被引入培养基之前没有经过适当的洗涤,就会出现这种情况。当还原剂(如谷胱甘肽、2-巯基乙醇或DTT)存在于培养基中时,可能会破坏蛋白质二硫键,引起锌的释放。
锌可能因沉淀而从培养基中流失。这可能只有在培养基受到氧化应激时才会发生。氧化应激产生几种阴离子,如氧化物、过氧化物和硫化物,形成锌沉淀。
在无血清培养中增强杂交瘤、中国仓鼠卵巢(CHO)和其他哺乳动物真核细胞生长的锌产品:
Sigma公司的细胞培养基专家对此和其他无血清和无蛋白培养基补充剂可提供深入见解。培养基专家包含有关原材料、成分使用建议、配方策略和参考等其他部分。每当您遇到有关真核哺乳动物细胞培养系统的问题或疑问时,请访问培养基专家以获取有用的指导。