基础培养基配方
成分 B1522 [1x] g/L B9638 g/L
无机盐类
氯化钙 0.2 0.2
硫酸镁(无水) 0.09767 0.09767
氯化钾 0.4 0.4
碳酸氢钠 2.2
氯化钠 6.8 6.8
磷酸二氢钠 0.122 0.122
氨基酸类
L-精氨酸•盐酸 0.021 0.021
L-胱氨酸•2HCl 0.01565 0.01565
L-谷氨酰胺 0.292
L-组氨酸(自由基) 0.008 0.008
L-异亮氨酸 0.026 0.026
L-亮氨酸 0.026 0.026
L-赖氨酸•HCl 0.03647 0.03647
左旋蛋氨酸 0.0075 0.0075
L-苯丙氨酸 0.0165 0.0165
L-苏氨酸 0.024 0.024
L-色氨酸 0.004 0.004
L-酪氨酸-氢氧化钠 0.02595 0.02595
L-缬氨酸 0.0235 0.0235
维生素类
D-生物素 0.001 0.001
氯化胆碱 0.001 0.001
叶酸 0.001 0.001
肌醇 0.002 0.002
烟酰胺 0.001 0.001
D-泛酸 0.001 0.001
吡哆醛•HCl 0.001 0.001
核黄素 0.0001 0.0001
硫胺素•HCl 0.001 0.001
其他
D-葡萄糖 1 1
酚红•Na 0.011 0.011
添加
L-谷氨酰胺 0.292
碳酸氢钠 2.2
返回顶部