细胞培养
杜氏改良 Eagle培养基(DME)配方
无机盐
组分 D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
氯化钙
0.2
0.2
九水硝酸铁
0.0001
0.0001
硫酸镁(无水)
0.09767
0.09767
氯化钾
0.4
0.4
碳酸氢钠
3.7
3.7
氯化钠
6.4
6.4
磷酸二氢钠(无水)
0.109
0.109
氨基酸
组分 D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
L-精氨酸二盐酸盐
0.084
0.084
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0626
甘氨酸
0.03
0.03
一水L-组氨酸盐酸盐
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.105
0.105
L-亮氨酸
0.105
0.105
L-赖氨酸盐酸盐
1.46
0.146
L-甲硫氨酸
0.03
L-苯基丙氨酸
0.066
0.066
L-丝氨酸
0.042
0.042
L-苏氨酸
0.095
0.095
L-色氨酸
0.016
0.016
L-酪氨酸二钠二水
0.12037
0.12037
L-缬氨酸
0.094
0.094
维生素
组分 D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
氯化胆碱
0.004
0.004
叶酸
0.004
0.004
肌醇
0.0072
0.0072
烟酰胺
0.004
0.004
D-泛酸钙
0.004
0.004
盐酸吡哆醛
盐酸吡哆醇
0.004
0.004
核黄素
0.0004
0.0004
盐酸硫胺
0.004
0.004
其他
组分 D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
D-葡萄糖
4.5
4.5
酚红钠
0.0159
丙酮酸钠
0.11
添加剂
组分 D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
L-Glutamine
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
无机盐
组分 D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D2902
g/L
D5030
g/L
D5523
g/L
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺
0.869
L-精氨酸二盐酸盐
0.084
0.084
0.84
0.084
0.084
0.084
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0626
0.0626
0.626
0.0626
0.0626
0.0626
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
0.584
甘氨酸
0.03
0.03
0.3
0.03
0.03
0.03
一水L-组氨酸盐酸盐
0.042
0.042
0.42
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.105
0.105
1.05
0.105
0.105
0.105
L-亮氨酸
0.105
0.105
1.05
0.105
0.105
0.105
L-赖氨酸盐酸盐
0.146
0.146
1.46
0.146
0.146
0.146
L-甲硫氨酸
0.03
0.03
0.3
0.03
0.03
0.03
L-苯基丙氨酸
0.066
0.066
0.66
0.066
0.066
0.066
L-丝氨酸
0.042
0.042
0.42
0.042
0.042
0.042
L-苏氨酸
0.095
0.095
0.95
0.095
0.095
0.095
L-色氨酸
0.016
0.016
0.16
0.016
0.016
0.016
L-酪氨酸二钠二水
0.10379
0.10379
1.0379
0.10379
0.10379
0.10379
L-缬氨酸
0.094
0.094
0.94
0.094
0.094
0.094
氨基酸
组分 D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D2902
g/L
D5030
g/L
D5523
g/L
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺
0.869
L-精氨酸二盐酸盐
0.084
0.084
0.84
0.084
0.084
0.084
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0626
0.0626
0.626
0.0626
0.0626
0.0626
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
0.584
甘氨酸
0.03
0.03
0.3
0.03
0.03
0.03
一水L-组氨酸盐酸盐
0.042
0.042
0.42
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.105
0.105
1.05
0.105
0.105
0.105
L-亮氨酸
0.105
0.105
1.05
0.105
0.105
0.105
L-赖氨酸盐酸盐
0.146
0.146
1.46
0.146
0.146
0.146
L-甲硫氨酸
0.03
0.03
0.3
0.03
0.03
0.03
L-苯基丙氨酸
0.066
0.066
0.66
0.066
0.066
0.066
L-丝氨酸
0.042
0.042
0.42
0.042
0.042
0.042
L-苏氨酸
0.095
0.095
0.95
0.095
0.095
0.095
L-色氨酸
0.016
0.016
0.16
0.016
0.016
0.016
L-酪氨酸二钠二水
0.10379
0.10379
1.0379
0.10379
0.10379
0.10379
L-缬氨酸
0.094
0.094
0.94
0.094
0.094
0.094
维生素
组分 D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D2902
g/L
D5030
g/L
D5523
g/L
氯化胆碱
0.004
0.004
0.04
0.004
0.004
0.004
叶酸
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
肌醇
0.072
0.0072
0.072
0.0072
0.0072
0.0072
烟酰胺
0.004
0.004
0.04
0.004
0.004
0.004
D-泛酸钙
0.004
0.004
0.04
0.004
0.004
0.004
盐酸吡哆醛
0.004
0.004
0.004
0.004
盐酸吡哆醇
0.004
0.04
核黄素
0.0004
0.0004
0.004
0.0004
0.0004
0.0004
盐酸硫胺
0.004
0.004
0.04
0.004
0.004
0.004
其他
组分 D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D2902
g/L
D5030
g/L
D5523
g/L
D-葡萄糖
4.5
4.5
10
1
1
羟乙基哌嗪乙磺酸
5.958
酚红钠
0.0159
0.0159
0.159
0.0159
丙酮酸钠
1.1
0.11
0.11
添加剂
组分 D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D2902
g/L
D5030
g/L
D5523
g/L
葡萄糖
1
L-谷氨酰胺
0.584 at 1×
0.584
碳酸氢钠
3.7
3.7 at 1×
3.7
3.7
3.7
无机盐
组分 D5546
[1x] g/L
D5648
g/L
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L
D5921
[1x] g/L
氯化钙
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
九水硝酸铁
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
硫酸镁(无水)
0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
氯化钾
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
3.7
3.7
3.7
3.7
氯化钠
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
磷酸二氢钠(无水)
0.109
0.109
0.109
0.109
0.109
氨基酸
组分 D5546
[1x] g/L
D5648
g/L
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L
D5921
[1x] g/L
L-精氨酸二盐酸盐
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0626
0.0626
0.0626
0.0626
0.0626
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
甘氨酸
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
一水L-组氨酸盐酸盐
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
L-亮氨酸
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
L-赖氨酸盐酸盐
0.146
0.146
0.146
0.146
0.146
L-甲硫氨酸
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
L-苯基丙氨酸
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
L-丝氨酸
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
L-苏氨酸
0.095
0.095
0.095
0.095
0.095
L-色氨酸
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
L-酪氨酸二钠二水
0.10379
0.10379
0.10379
0.10379
0.10379
L-缬氨酸
0.094
0.094
0.094
0.094
0.094
维生素
组分 D5546
[1x] g/L
D5648
g/L
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L
D5921
[1x] g/L
氯化胆碱
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
叶酸
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
肌醇
0.0072
0.0072
0.0072
0.0072
0.0072
烟酰胺
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
D-泛酸钙
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
盐酸吡哆醛
0.004
盐酸吡哆醇
0.004
0.004
0.004
0.004
核黄素
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
盐酸硫胺
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
其他
组分 D5546
[1x] g/L
D5648
g/L
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L
D5921
[1x] g/L
D-葡萄糖
1
4.5
4.5
4.5
1
羟乙基哌嗪乙磺酸
酚红钠
0.0159
0.0159
0.0159
0.0159
丙酮酸钠
0.11
添加剂
组分 D5546
[1x] g/L
D5648
g/L
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L
D5921
[1x] g/L
葡萄糖
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
0.584
碳酸氢钠
3.7
无机盐
组分 D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D7777
g/L
D9443
[1x] g/L
氯化钙
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
九水硝酸铁
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
硫酸镁(无水)
0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
氯化钾
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
氯化钠
6.4
4.4
6.4
6.4
6.4
6.4
磷酸二氢钠(无水)
0.109
0.109
0.109
0.109
0.109
0.109
氨基酸
组分 D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D7777
g/L
D9443
[1x] g/L
L-精氨酸二盐酸盐
0.084
0.084
0.084
0.084
0.084
L-胱氨酸二盐酸盐
0.0626
0.0626
0.0626
0.0626
0.0626
0.0626
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
0.584
0.584
甘氨酸
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
一水L-组氨酸盐酸盐
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
L-亮氨酸
0.105
0.105
0.105
0.105
0.105
L-赖氨酸盐酸盐
0.146
0.146
0.146
0.146
0.146
L-甲硫氨酸
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
L-苯基丙氨酸
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066
L-丝氨酸
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
0.042
L-苏氨酸
0.095
0.095
0.095
0.095
0.095
0.095
L-色氨酸
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
0.016
L-酪氨酸二钠二水
0.10379
0.10379
0.10379
0.10379
0.10379
0.10379
L-缬氨酸
0.094
0.094
0.094
0.094
0.094
0.094
维生素
组分 D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D7777
g/L
D9443
[1x] g/L
氯化胆碱
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
叶酸
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
肌醇
0.0072
0.0072
0.0072
0.0072
0.0072
0.0072
烟酰胺
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
D-泛酸钙
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
盐酸吡哆醛
0.004
盐酸吡哆醇
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
核黄素
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
盐酸硫胺
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
其他
组分 D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D7777
g/L
D9443
[1x] g/L
D-葡萄糖
1
4.5
4.5
4.5
4.5
1
羟乙基哌嗪乙磺酸
5.958
酚红钠
0.0159
0.0159
0.0159
0.0159
0.0159
丙酮酸钠
0.11
0.11
0.11
0.11
添加剂
组分 D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D7777
g/L
D9443
[1x] g/L
葡萄糖
L-谷氨酰胺
0.584
0.584
碳酸氢钠
3.7