成分 I3390
[1x] g/L
I7633
g/L
无机盐类
氯化钙 0.1653 0.1653
硫酸镁(无水) 0.09767 0.9767
氯化钾 0.33 0.33
硝酸钾 0.000076 0.000076
碳酸氢钠 3.024
氯化钠 4.505 4.505
磷酸二氢钠 0.109 0.109
亚硒酸钠 0.000017 0.000017
氨基酸类
L-丙氨酸 0.025 0.025
L-精氨酸•盐酸 0.084 0.084
L-天冬酰胺•H2O 0.0284 0.0284
L-天冬氨酸 0.03 0.03
L-胱氨酸•2HCl 0.09124 0.09124
L-谷氨酸 0.075 0.075
L-谷氨酰胺 0.584
甘氨酸 0.03 0.03
L-组氨酸•盐酸•H2O 0.042 0.042
L-异亮氨酸 0.105 0.105
L-亮氨酸 0.105 0.105
L-赖氨酸•HCl 0.146 0.146
左旋蛋氨酸 0.03 0.03
L-苯丙氨酸 0.066 0.066
L-脯氨酸 0.04 0.04
L-丝氨酸 0.042 0.042
L-苏氨酸 0.095 0.095
L-色氨酸 0.016 0.016
L-酪氨酸-氢氧化钠 0.10379 0.10379
L-缬氨酸 0.094 0.094
维生素类
D-生物素 0.000013 0.000013
氯化胆碱 0.004 0.004
叶酸 0.004 0.004
0.0072 0.0072
烟酰胺 0.004 0.004
D-泛酸 0.004 0.004
吡哆醛•HCl 0.004 0.004
核黄素 0.0004 0.0004
硫胺素•HCl 0.004 0.004
维生素B12 0.000013 0.000013
其他
D-葡萄糖 4.5 4.5
羟乙基哌嗪乙磺酸 5.958 5.958
酚红•Na 0.016 0.016
丙酮酸•Na 0.11 0.11
添加
碳酸氢钠 3.024
L-谷氨酰胺 0.584
返回页首