L-15培养基配方
成分 L1518
[1x] g/L
L4386
[1x] g/L
L5520
g/L
无机盐类
氯化钙 0.1396 0.1396 0.1396
氯化镁 0.0937 0.0937 0.0937
硫酸镁(无水) 0.09767 0.09767 0.09767
氯化钾 0.4 0.4 0.4
磷酸二氢钾(无水) 0.06 0.06 0.06
氯化钠 8 8 8
磷酸氢二钠(无水) 0.19 0.19 0.19
氨基酸类
L-丙氨酸 0.225 0.225 0.225
L-精氨酸(自由基) 0.5 0.5 0.5
L-天冬酰胺(无水) 0.25 0.25 0.25
L-半胱氨酸(自由基) 0.12 0.12 0.12
L-谷氨酰胺 0.3 0.3
甘氨酸 0.2 0.2 0.2
L-组氨酸 0.25 0.25 0.25
L-异亮氨酸 0.125 0.125 0.125
L-亮氨酸 0.125 0.125 0.125
L-赖氨酸 0.0937 0.0937 0.0937
左旋蛋氨酸 0.075 0.075 0.075
L-苯丙氨酸 0.125 0.125 0.125
L-丝氨酸 0.2 0.2 0.2
L-苏氨酸 0.3 0.3 0.3
L-色氨酸 0.02 0.02 0.02
L-酪氨酸(自由基) 0.3 0.3 0.3
L-缬氨酸 0.1 0.1 0.1
维生素类
氯化胆碱 0.001 0.001 0.001
黄素单核苷酸•Na 0.0001 0.0001 0.0001
叶酸 0.001 0.001 0.001
肌醇 0.002 0.002 0.002
烟酰胺 0.001 0.001 0.001
DL-泛酸(半钙) 0.001 0.001 0.001
盐酸吡哆醇 0.001 0.001 0.001
硫胺素单磷酸•HCl 0.001 0.001 0.001
其他
D- 半乳糖 0.9 0.9 0.9
酚红•Na 0.011 0.011 0.011
丙酮酸•Na 0.55 0.55 0.55
添加
L-谷氨酰胺 0.3