培养基199
成分 M0393
g/L
M0650
[10x] g/L
M2154
[1x] g/L
M2520
g/L
M3769
g/L
无机盐类
氯化钙 0.1396 2 0.2 0.2 0.2
有机合成中的氧化剂 0.00072 0.0072 0.00072 0.00072 0.00072
硫酸镁(无水) 0.09767 0.9767 0.09767 0.09767 0.09767
氯化钾 0.4 4 0.4 0.4 0.4
磷酸二氢钾 0.06
醋酸钠(无水) 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05
碳酸氢钠 2.2
氯化钠 8 68 6.8 6 6.8
磷酸氢二钠(无水) 0.04788
磷酸二氢钠 1.22 0.122 0.122 0.122
氨基酸类
L-丙氨酸 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
L-精氨酸•盐 酸 0.07 0.7 0.07 0.07 0.07
L-天冬氨酸 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03
L-半胱氨酸盐酸盐一水 0.00011 0.0011 0.00011 0.00011 0.00011
L-胱氨酸•2HCl 0.026 0.26 0.026 0.026 0.026
L-谷氨酸 0.0668 0.668 0.0668 0.0668 0.0668
L-谷氨酰胺 0.1 0.1
甘氨酸 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05
L-氢氯组氨酸一水 0.02188 0.2188 0.02188 0.02188 0.02188
羟(基)脯氨酸 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
L-异亮氨酸 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
L-亮氨酸 0.06 0.6 0.06 0.06 0.06
L-赖氨酸•HCl 0.07 0.7 0.07 0.07 0.07
左旋蛋氨酸 0.015 0.15 0.015 0.015 0.015
L-苯丙氨酸 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
L-脯氨酸 0.04 0.4 0.04 0.04 0.04
L-丝氨酸 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
L-苏氨酸 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03
L-色氨酸 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
L-酪氨酸-氢氧化钠 0.05766 0.5766 0.05766 0.05766 0.05766
L-缬氨酸 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
维生素类
抗坏血酸钠 5.66E-05 0.000563 5.66E-05 5.66E-05 5.66E-05
D-生物素 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
钙化醇 0.0001 0.001 0.0001 0.0001 0.0001
氯化胆碱 0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005
叶酸 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
甲萘醌(亚硫酸氢钠) 0.000016 0.00016 0.000016 0.000016 0.000016
肌醇 0.00005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005
烟酰胺 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
烟酸 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
对氨基苯甲酸 0.00005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005
D-泛酸 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
吡哆醛•HCl 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
盐酸吡哆醇 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
醋酸酯 0.00014 0.0014 0.00014 0.00014 0.00014
核黄素 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
维生素E 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
硫胺素•HCl 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
其他
硫酸腺嘌呤 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
三磷腺苷二钠 0.001 0.01 0.001 0.001 0.001
腺一磷酸钠 0.000239 0.002385 0.000239 0.000239 0.000239
胆固醇 0.0002 0.002 0.0002 0.0002 0.0002
脱氧核糖 0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005
葡萄糖 1 10 1 1 1
谷胱甘肽(还原型) 0.00005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005
鸟嘌呤盐酸盐 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
羟乙基哌嗪乙磺酸 5.958
次黄嘌呤 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
酚红•Na 0.0213 0.213 0.0213 0.0213
聚氧乙烯山梨醇酐(吐温80) 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
核糖 0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005
胸腺嘧啶 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
尿嘧啶 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
黄嘌呤钠 0.000344 0.00344 0.000344 0.000344 0.000344
添加
L-谷氨酰胺 0.1 at 1× 0.1 0.1
碳酸氢钠 2.2 2.2 at 1× 2.2 2.2
返回顶部
成分 M0393
g/L
M0650
[10x] g/L
M2154
[1x] g/L
M2520
g/L
M3769
g/L
无机盐类
氯化钙 0.2 0.2 0.2 0.1396 1.396
有机合成中的氧化剂 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072 0.0072
硫酸镁(无水) 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767 0.9767
氯化钾 0.4 0.4 0.4 0.4 4
磷酸二氢钾 0.06 0.6
醋酸钠(无水) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
碳酸氢钠 2.2 2.2 0.35
氯化钠 6.8 6.8 6 8 80
磷酸氢二钠(无水) 0.04788 0.4788
磷酸二氢钠 0.122 0.122 0.122
氨基酸类
L-丙氨酸 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
L-精氨酸•盐酸 0.07 0.07 0.07 0.07 0.7
L-天冬氨酸 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3
L-半胱氨酸盐酸盐一水 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.0011
L-胱氨酸•2HCl 0.026 0.026 0.026 0.026 0.26
L-谷氨酸 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.668
L-谷氨酰胺 0.1 0.1
甘氨酸 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
L-氢氯组氨酸一水 0.02188 0.02188 0.02188 0.02188 0.2188
羟(基)脯氨酸 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
L-异亮氨酸 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2
L-亮氨酸 0.06 0.06 0.06 0.06 0.6
L-赖氨酸•HCl 0.07 0.07 0.07 0.07 0.7
左旋蛋氨酸 0.015 0.015 0.015 0.015 0.15
L-苯丙氨酸 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
L-脯氨酸 0.04 0.04 0.04 0.04 0.4
L-丝氨酸 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
L-苏氨酸 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3
L-色氨酸 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
L-酪氨酸-氢氧化钠 0.05766 0.05766 0.05766 0.05766 0.5766
L-缬氨酸 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
维生素类
抗坏血酸钠 0.0000566 0.0000566 0.0000566 0.0000566 0.000566
D-生物素 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
钙化醇 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
氯化胆碱 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
叶酸 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
甲萘醌(亚硫酸氢钠) 0.000016 0.000016 0.000016 0.000016 0.00016
0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.0005
烟酰胺 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
烟酸 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
对氨基苯甲酸 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.0005
D-泛酸 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
吡哆醛•HCl 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
盐酸吡哆醇 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
醋酸酯 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.0014
核黄素 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
维生素E 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
硫胺素•HCl 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
其他
硫酸腺嘌呤 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
三磷腺苷二钠 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01
腺一磷酸钠 0.0002385 0.0002385 0.0002385 0.0002385 0.002385
胆固醇 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.002
脱氧核糖 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
葡萄糖 1 1 1 1 10
谷胱甘肽(还原型) 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.0005
鸟嘌呤盐酸盐 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003
羟乙基哌嗪乙磺酸 5.958
次黄嘌呤 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003
酚红•Na 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213
聚氧乙烯山梨醇酐(吐温80) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2
核糖 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
胸腺嘧啶 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003
尿嘧啶 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003
黄嘌呤钠 0.000344 0.000344 0.000344 0.000344
添加
L-谷氨酰胺 0.1 1 0.1 at 1×
碳酸氢钠 2.2 0.35 at 1×
返回顶部