细胞培养
Eagle最低必需培养基(MEM)配方
Eagle最低必需培养基(MEM)
无机盐
组分 M0268
g/L
M0275
[10x] g/L
M0446
[1x] g/L
M0643
g/L
M1018
g/L
氯化钙 0.2
2
0.2
0.2
0.1396
硫酸镁(无水) 0.09767
0.9767
0.09767
0.09767
0.09767
氯化钾 0.4
4
0.4
0.4
0.4
磷酸二氢钾(无水)
0.06
碳酸氢钠
2.2
氯化钠 6.8
68
6.8
6.8
8
磷酸氢二钠(无水)
0.04788
磷酸二氢钠 0.122
1.22
0.122
0.122
氨基酸
组分 M0268
g/L
M0275
[10x] g/L
M0446
[1x] g/L
M0643
g/L
M1018
g/L
L-丙氨酸
0.0089
0.0089
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺
0.4344
L-精氨酸• HCl 0.126
1.26
0.126
0.126
0.126
L-天冬酰胺• H2O
0.015
0.015
L-天冬氨酸
0.0133
0.0133
L-胱氨酸• 2HCl 0.0313
0.313
0.0313
0.0313
0.0313
L-谷氨酸
0.0147
0.0147
L-谷氨酰胺 0.292
0.292
0.292
0.292
甘氨酸
0.0075
0.0075
L-组氨酸• HCl • H2O 0.042
0.42
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸 0.052
0.52
0.052
0.052
0.052
L-亮氨酸 0.052
0.52
0.052
0.052
0.052
L-赖氨酸• HCl 0.0725
0.725
0.0725
0.0725
0.0725
L-甲硫氨酸 0.015
0.15
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸 0.032
0.32
0.032
0.032
0.032
L-脯氨酸
0.0115
0.0115
L-丝氨酸
0.0105
0.0105
L-苏氨酸 0.048
0.48
0.048
0.048
0.048
L-色氨酸 0.01
0.1
0.01
0.01
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O 0.0519
0.519
0.0519
0.0519
0.0519
L-缬氨酸
0.046
0.46
0.046
0.046
0.046
维生素
组分 M0268
g/L
M0275
[10x] g/L
M0446
[1x] g/L
M0643
g/L
M1018
g/L
氯化胆碱 0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
叶酸 0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
肌醇 0.002
0.02
0.002
0.002
0.002
烟酰胺 0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
D-泛酸钙
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
核黄素
0.0001
0.001
0.0001
0.0001
0.0001
硫胺•HCl 0.001
0.01
0.001
0.001
0.001
其他
组分 M0268
g/L
M0275
[10x] g/L
M0446
[1x] g/L
M0643
g/L
M1018
g/L
葡萄糖 1
10
1
1
1
酚红•Na 0.011
0.11
0.011
0.011
0.011
添加成分
组分 M0268
g/L
M0275
[10x] g/L
M0446
[1x] g/L
M0643
g/L
M1018
g/L
L-谷氨酰胺
0.292 at 1×
碳酸氢钠 2.2
2.2 at 1×
2.2
0.35
Eagle最低必需培养基(MEM)(接上表)
无机盐
组分 M2279
g/L
M2414
[1x] g/L
M4642
[1x] g/L
M4655
g/L
氯化钙 0.2
0.2
0.2
0.2
硫酸镁(无水) 0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
氯化钾 0.4
0.4
0.4
0.4
磷酸二氢钾(无水)
0.06
碳酸氢钠 2.2
2.2
2.2
氯化钠
6.8
6.8
8
6.8
磷酸氢钠(无水)
0.04788
磷酸二氢钠(无水) 0.122
0.122
0.122
氨基酸
组分 M2279
g/L
M2414
[1x] g/L
M4642
[1x] g/L
M4655
g/L
L-丙氨酸
L-精氨酸• HCl 0.126
0.126
0.126
0.126
L-天冬酰胺• H2O
L-天冬氨酸
L-胱氨酸• 2HCl 0.0313
0.0313
0.0313
0.0313
L-谷氨酸
L-谷氨酰胺
0.292
0.292
0.292
甘氨酸
L-组氨酸• HCl • H2O 0.042
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸 0.052
0.052
0.052
0.052
L-亮氨酸 0.052
0.052
0.052
0.052
L-赖氨酸• HCl 0.0725
0.0725
0.0725
0.0725
L-甲硫氨酸 0.015
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸 0.032
0.032
0.032
0.032
L-脯氨酸
L-丝氨酸
L-苏氨酸 0.048
0.048
0.048
0.048
L-色氨酸 0.01
0.01
0.01
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O 0.0519
0.0519
0.0519
0.0519
L-缬氨酸
0.046
0.046
0.046
0.046
维生素
组分 M2279
g/L
M2414
[1x] g/L
M4642
[1x] g/L
M4655
g/L
氯化胆碱 0.001
0.001
0.001
0.001
叶酸 0.001
0.001
0.001
0.001
肌醇 0.002
0.002
0.002
0.002
烟酰胺 0.001
0.001
0.001
0.001
D-泛酸钙 0.001
0.001
0.001
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
0.001
0.001
0.001
核黄素 0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
硫胺•HCl 0.001
0.001
0.001
0.001
其他
组分 M2279
g/L
M2414
[1x] g/L
M4642
[1x] g/L
M4655
g/L
葡萄糖 1
1
1
1
酚红•Na 0.011
0.011
0.011
0.011
添加成分
组分 M2279
g/L
M2414
[1x] g/L
M4642
[1x] g/L
M4655
g/L
L-谷氨酰胺 0.292
碳酸氢钠
0.35
Eagle最低必需培养基(MEM)(接上表)
无机盐
组分 M4780
[1x] g/L
M5650
[1x] g/L
M5775
[1x] g/L
M9288
[10x] g/L
氯化钙 0.1396
0.2
0.1396
1.396
硫酸镁(无水) 0.09767
0.09767
0.09767
0.9767
氯化钾 0.4
0.4
0.4
4
磷酸二氢钾(无水) 0.06
0.06
0.6
碳酸氢钠 0.35
2.2
0.35
氯化钠 8
6.8
8
80
磷酸氢钠(无水) 0.04788
0.04788
0.4788
磷酸二氢钠(无水)
0.122
氨基酸
组分 M4780
[1x] g/L
M5650
[1x] g/L
M5775
[1x] g/L
M9288
[10x] g/L
L-丙氨酸
0.0089
L-精氨酸• HCl 0.126
0.126
0.126
1.26
L-天冬酰胺• H2O
0.015
L-天冬氨酸
0.0133
L-胱氨酸• 2HCl 0.0313
0.0313
0.0313
0.313
L-谷氨酸
0.0147
L-谷氨酰胺 0.292
甘氨酸
0.0075
L-组氨酸• HCl • H2O 0.042
0.042
0.042
0.42
L-异亮氨酸 0.052
0.052
0.052
0.52
L-亮氨酸 0.052
0.052
0.052
0.52
L-赖氨酸• HCl 0.0725
0.0725
0.0725
0.725
L-甲硫氨酸 0.015
0.015
0.015
0.15
L-苯基丙氨酸 0.032
0.032
0.032
0.32
L-脯氨酸
0.0115
L-丝氨酸
0.0105
L-苏氨酸 0.048
0.048
0.048
0.48
L-色氨酸
0.01
0.01
0.01
0.1
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O 0.0519
0.0519
0.0519
0.519
L-缬氨酸 0.046
0.046
0.046
0.46
维生素
组分 M4780
[1x] g/L
M5650
[1x] g/L
M5775
[1x] g/L
M9288
[10x] g/L
氯化胆碱 0.001
0.001
0.001
0.01
叶酸 0.001
0.001
0.001
0.01
肌醇 0.002
0.002
0.002
0.02
烟酰胺 0.001
0.001
0.001
0.01
D-泛酸钙 0.001
0.001
0.001
0.01
吡哆醛•HCl
0.001
0.001
0.001
0.01
核黄素 0.0001
0.0001
0.0001
0.001
硫胺•HCl 0.001
0.001
0.001
0.01
其他
组分 M4780
[1x] g/L
M5650
[1x] g/L
M5775
[1x] g/L
M9288
[10x] g/L
葡萄糖 1
1
1
10
酚红•Na 0.011
0.011
0.011
0.11
添加成分
组分 M4780
[1x] g/L
M5650
[1x] g/L
M5775
[1x] g/L
M9288
[10x] g/L
L-谷氨酰胺
0.292
0.292
0.292 at 1×
碳酸氢钠
0.35 at 1×
Alpha改良版Eagle最低必需培养基
无机盐
组分 M0644
g/L
M0894
g/L
M4526
[1x] g/L
M8042
[1x] g/L
氯化钙 0.2
0.2
0.2
0.2
硫酸镁(无水)
0.09767
0.09767
0.09767
0.09767
氯化钾 0.4
0.4
0.4
0.4
碳酸氢钠
2.2
2.2
氯化钠 6.8
6.8
6.8
6.8
磷酸二氢钠(无水) 0.122
0.122
0.122
0.122
氨基酸
组分 M0644
g/L
M0894
g/L
M4526
[1x] g/L
M8042
[1x] g/L
L-丙氨酸 0.025
0.025
0.025
0.025
L-精氨酸• HCl 0.126
0.126
0.126
0.126
L-天冬酰胺• H2O 0.05
0.05
0.05
0.05
L-天冬氨酸 0.03
0.03
0.03
0.03
L-半胱氨酸 • HCl • H2O 0.1
0.1
0.1
0.1
L-胱氨酸• 2HCl 0.0313
0.0313
0.0313
0.0313
L-谷氨酸 0.075
0.075
0.075
0.075
L-谷氨酰胺 0.292
0.292
甘氨酸 0.05
0.05
0.05
0.05
L-组氨酸• HCl • H2O 0.042
0.042
0.042
0.042
L-异亮氨酸 0.052
0.052
0.052
0.052
L-亮氨酸 0.052
0.052
0.052
0.052
L-赖氨酸• HCl 0.0725
0.0725
0.0725
0.0725
L-甲硫氨酸 0.015
0.015
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸 0.032
0.032
0.032
0.032
L-脯氨酸 0.04
0.04
0.04
0.04
L-丝氨酸 0.025
0.025
0.025
0.025
L-苏氨酸 0.048
0.048
0.048
0.048
L-色氨酸 0.01
0.01
0.01
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O
0.0519
0.0519
0.0519
0.0519
L-缬氨酸 0.046
0.046
0.046
0.046
维生素
组分 M0644
g/L
M0894
g/L
M4526
[1x] g/L
M8042
[1x] g/L
L-抗坏血酸 • Na 0.05
0.05
0.05
0.05
生物素 0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
氯化胆碱 0.001
0.001
0.001
0.001
叶酸 0.001
0.001
0.001
0.001
肌醇 0.002
0.002
0.002
0.002
硫辛酸
0.0002
烟酰胺 0.001
0.001
0.001
0.001
D-泛酸(半钙) 0.001
0.001
0.001
0.001
吡哆醇•HCl 0.001
0.001
0.001
0.001
核黄素 0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
硫胺•HCl 0.001
0.001
0.001
0.001
维生素B12
0.00136
0.00136
0.00136
0.00136
其他
组分 M0644
g/L
M0894
g/L
M4526
[1x] g/L
M8042
[1x] g/L
腺苷
0.01
0.01
胞嘧啶
0.01
0.01
2'-脱氧腺苷
0.01
0.01
2'-脱氧胞苷• HCl
0.011
0.011
2'-脱氧鸟苷
0.01
0.01
葡萄糖
1
1
1
1
鸟苷
0.01
0.01
酚红• Na
0.011
0.011
0.011
0.011
丙酮酸• Na
0.11
0.11
0.11
0.11
硫辛酸
0.0002
0.0002
0.0002
胸苷
0.01
0.01
鸟苷
0.01
0.01
添加成分
组分 M0644
g/L
M0894
g/L
M4526
[1x] g/L
M8042
[1x] g/L
L-谷氨酰胺
0.292
0.292
碳酸氢钠
2.2
2.2
HEPES改良版Eagle最低必需培养基
无机盐
组分 M2645
g/L
M7278
[1x] g/L
氯化钙
0.2
0.2
硫酸镁(无水)
0.09767
0.09767
氯化钾
0.4
0.4
碳酸氢钠
2.2
氯化钠
5.5
5.5
磷酸二氢钠(无水)
0.122
0.122
氨基酸
组分 M2645
g/L
M7278
[1x] g/L
L-精氨酸• HCl
0.126
0.126
L-胱氨酸• 2HCl
0.0313
0.0313
L-谷氨酰胺
0.292
L-组氨酸• HCl • H2O
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.052
0.052
L-亮氨酸
0.052
0.052
L-赖氨酸• HCl
0.0725
0.0725
L-甲硫氨酸
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸
0.032
0.032
L-苏氨酸
0.048
0.048
L-色氨酸
0.01
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O
0.0519
0.0519
L-缬氨酸
0.046
0.046
维生素
组分 M2645
g/L
M7278
[1x] g/L
氯化胆碱
0.001
0.001
叶酸
0.001
0.001
肌醇
0.002
0.002
烟酰胺
0.001
0.001
D-泛酸(半钙)
0.001
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
0.001
核黄素
0.0001
0.0001
硫胺•HCl
0.001
0.001
其他
组分 M2645
g/L
M7278
[1x] g/L
葡萄糖
1
1
HEPES
5.958
5.958
酚红• Na
0.011
0.011
添加成分
组分 M2645
g/L
M7278
[1x] g/L
L-谷氨酰胺
0.292
碳酸氢钠
2.2
Joklik改良版悬浮培养Eagle最低必需培养基
无机盐
组分 M0518
g/L
M8028
[1x] g/L
氯化镁• 6H2O
0.2
0.2
氯化钾
0.4
0.4
碳酸氢钠
2
氯化钠
6.5
6.5
磷酸二氢钠(无水)
1.154
1.154
氨基酸
组分 M0518
g/L
M8028
[1x] g/L
L-精氨酸• HCl
0.126
1.26
L-胱氨酸• 2HCl
0.0324
0.0324
L-谷氨酰胺
0.292
L-组氨酸• HCl • H2O
0.042
0.042
L-异亮氨酸
0.052
0.052
L-亮氨酸
0.052
0.052
L-赖氨酸• HCl
0.0725
0.0725
L-甲硫氨酸
0.015
0.015
L-苯基丙氨酸
0.032
0.032
L-苏氨酸
0.048
0.048
L-色氨酸
0.01
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O
0.05452
0.05452
L-缬氨酸
0.046
0.046
维生素
组分 M0518
g/L
M8028
[1x] g/L
氯化胆碱
0.001
0.001
叶酸
0.001
0.001
肌醇
0.002
0.002
烟酰胺
0.001
0.001
D-泛酸(半钙)
0.001
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
0.001
核黄素
0.0001
0.0001
硫胺•HCl
0.001
0.001
其他
组分 M0518
g/L
M8028
[1x] g/L
葡萄糖
2
2
酚红• Na
0.011
0.011
添加成分
组分 M0518
g/L
M8028
[1x] g/L
L-谷氨酰胺
0.292
碳酸氢钠
2
改良版Eagle最低必需培养基
无机盐
组分 M3024
g/L
氯化钙
0.2
硫酸镁(无水)
0.09767
氯化钾
0.4
氯化钠
6.8
磷酸二氢钠(无水)
0.122
氨基酸
组分 M3024
g/L
L-丙氨酸
0.0089
L-精氨酸• HCl
0.126
L-天冬酰胺• H2O
0.015
L-天冬氨酸
0.0133
L-胱氨酸• 2HCl
0.0313
L-谷氨酸
0.0147
甘氨酸
0.0075
L-组氨酸• HCl • H2O
0.042
L-异亮氨酸
0.052
L-亮氨酸
0.052
L-赖氨酸• HCl
0.0725
L-甲硫氨酸
0.015
L-苯基丙氨酸
0.032
L-脯氨酸
0.0115
L-丝氨酸
0.0105
L-苏氨酸
0.048
L-色氨酸
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O
0.0519
L-缬氨酸
0.046
维生素
组分 M3024
g/L
氯化胆碱
0.001
叶酸
0.001
肌醇
0.002
烟酰胺
0.001
D-泛酸钙
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
核黄素
0.0001
硫胺•HCl
0.001
其他
组分 M3024
g/L
葡萄糖
1
添加成分
组分 M3024
g/L
L-谷氨酰胺
0.292
碳酸氢钠
2.2
Auto-Mod™Eagle高压灭菌最低必需培养基
无机盐
组分 M0769
g/L
氯化钙
0.2
硫酸镁(无水)
0.09767
氯化钾
0.4
氯化钠
6.8
磷酸氢钠(无水)
0.122
琥珀酸钠• 6H2O
0.1
琥铂酸(游离酸)
0.075
氨基酸
组分 M0769
g/L
L-精氨酸• HCl
0.126
L-胱氨酸• 2HCl
0.0313
L-组氨酸• HCl • H2O
0.042
L-异亮氨酸
0.052
L-亮氨酸
0.052
L-赖氨酸• HCl
0.0725
L-甲硫氨酸
0.015
L-苯基丙氨酸
0.032
L-苏氨酸
0.048
L-色氨酸
0.01
L-酪氨酸(游离碱)
0.036
L-缬氨酸
0.046
维生素
组分 M0769
g/L
重酒石酸胆碱
0.0018
叶酸
0.001
肌醇
0.002
烟酰胺
0.001
D-泛酸钙
0.001
吡哆醛•HCl
0.001
核黄素
0.0001
硫胺•HCl
0.001
其他
组分 M0769
g/L
葡萄糖
1
酚红•Na
0.0064
添加成分
组分 M0769
g/L
L-谷氨酰胺
0.292
碳酸氢钠
2.2
Spinner改良版最低必需培养基(S-MEM)
无机盐
组分 M8167
[1x] g/L
硫酸镁(无水)
0.09767
氯化钾
0.4
氯化钠
6.8
磷酸二氢钠(无水)
0.122
氨基酸
组分 M8167
[1x] g/L
L-精氨酸• HCl
0.126
L-胱氨酸• 2HCl
0.0313
L-组氨酸• HCl • H2O
0.042
L-异亮氨酸
0.052
L-亮氨酸
0.052
L-赖氨酸• HCl
0.0725
L-甲硫氨酸
0.015
L-苯基丙氨酸
0.032
L-苏氨酸
0.048
L-色氨酸
0.01
L-酪氨酸• 2Na • 2H2O
0.0519
L-缬氨酸
0.046
维生素
组分 M8167
[1x] g/L
Choline Chloride
氯化胆碱
0.001
Folic Acid
叶酸
0.001
myo-Inositol
肌醇
0.002
Niacinamide
烟酰胺
0.001
D-Pantothenic Acid (hemicalcium)
D-泛酸钙
0.001
Pyridoxal • HCl
吡哆醛•HCl
0.001
Riboflavin
核黄素
0.0001
Thiamine • HCl
硫胺•HCl
0.001
其他
组分 M8167
[1x] g/L
葡萄糖
1
酚红•Na
0.011
碳酸氢钠
2.2
添加成分
组分 M8167
[1x] g/L
L-谷氨酰胺
0.292